Thermo Scientific™ Phenom ParticleX™卓上走査型電子顕微鏡(SEM)は、アディティブマニュファクチャリング用に設計された多目的卓上SEMで、マイクロスケールでの純度を実現します。
データを社内で管理:
  • 金属粉末の重要な特性をモニタリング
  • パウダーベッドおよび粉末供給方式の製造プロセスに適用
  • 粒径分布、個々の粒子形態、および異物を同定
卓上SEM Phenom ParticleX AMは、最大100 mm x 100 mmの大きな試料の分析を可能にする試料室を備えています。特許取得済みの試料真空導入技術により、世界最速の真空排気/試料導入サイクルを実現し、最高のスループットを実現します。 
Thermo Scientific Phenom ParticleX AMデモ
主な特徴
一般的SEMとしての使用
卓上SEM ParticleX AMは、正確で高速な電動ステージを搭載した試料室を備えており、最大100 mm x100 mmの試料を分析できます。試料サイズ が比較的大きいにもかかわらず、特許取得済みの試料真空導入技術により、真空排気/試料導入サイクルを、業界トップの60秒以下の試料導入時間に抑えられます。実際に、スループット・ファクターが他のSEMシステムよりも大きくなります。
アディティブマニュファクチャリング
卓上SEM ParticleX AMは、最小および最大直径、周囲長、アスペクト比、粗さ、およびフェレー径など、さまざまなサイズおよび形状のパラメーターを測定します。これらはすべて、10%、50%、90%の値(例:d10、d50、d90)で表示できます。
元素マッピングおよびラインスキャン
ユーザーは、クリックするだけで、卓上SEM ParticleX AMの元素マッピングおよびラインスキャン機能を操作できます。ラインスキャン機能は、ライン上の元素の濃度分布を表示します。これは、エッジ、コーティング、断面などを分析するため、複数の層を持ったコーティング、塗料、およびその他のアプリケーションに対して特に有用です。
二次電子検出器
オプションで、卓上SEM ParticleX AMで二次電子検出器(SED)を使用できます。SEDは、試料の上部表面層から低エネルギー電子を収集します。そのため、詳細な試料表面情報を明らかにするのに最適です。SEDは、トポグラフィーや形態が重要なアプリケーションに最適です。こうしたことは、微細構造、繊維、粒子を研究する場合によく見られます。
仕様
Style Sheet for Products Table Specifications
電子光学系
  • 長寿命の電子銃(CeB6
  • ビーム電流可変
電子顕微鏡倍率
  • 160~200,000倍
光学ナビゲーション倍率
  • 3~16倍
分解能
  • <10 nm
画像解像度
  • 960x600、1920x1200、3840x2400および7680x4800ピクセル
加速電圧
  • デフォルト:5 kV、10 kV、15 kV
  • アドバンスモード:4.8 kV~20.5 kVの範囲で調整可能
真空度
  • 低ー中ー高
検出器
  • エネルギー分散型X線分析(EDS)装置(標準)
  • 二次電子検出器(オプション)
試料サイズ
  • 最大100 mmx100 mm(12 mmのピンスタブ最大36個)
  • 最大40 mm(h)
試料の導入時間
  • 光学像<5秒 
  • SEM像<60秒
Style Sheet for Media Tabs
デスクトップSEMブログ
使いやすさを犠牲にすることなく、走査電子顕微鏡の優れた能力を活用できます。走査電子顕微鏡の詳細情報と、デスクトップSEMが最適な方法で研究を補助できる理由を、PhenomデスクトップSEMブログでご確認ください。
詳細を見る
新しいPhenom ParticleXについてAlexander Bouman氏。
品質管理の専門家をサポートするために、Phenom ParticleXには、アディティブマニュファクチャリング用のPhenom ParticleX AMと、清浄度検査用のPhenom ParticleX TCの2つのモデルがあります。
Watch Phenom ParticleX Desktop SEM: Quality Starts at the Microscale
Watch this on-demand webinar to learn how Phenom ParticleX desktop SEMs are the ideal solution for:
  • ISO 16232 and VDA-19 Compliance for Technical Cleanliness.
  • ISO 4406 and ISO 4407 for contamination of hydraulic fluids.
  • Particle morphology for additive manufacturing feedstocks.
  • Workflow examples for particle classifications and reporting.
e-learning:走査型電子顕微鏡:お客様のニーズに合った適切な技術を選択します
このオンデマンドのe-learningは、お客様独自のニーズに最適なSEMを決定するのに役立つよう設計されています。当社は、マルチユーザー研究ラボ向けの サーモフィッシャーサイエンティフィックSEM技術の概要を説明し、これらの幅広いソリューションがどのように性能、汎用性、in situダイナミクスを提供し、結果を得るまでの時間を短縮するかに焦点を当てています。ご興味のある方は、以下のe-learningをご覧ください。
  • さまざまな微量分析モダリティ(EDS、EBSD、WDS、CLなど)のニーズを満たす方法。
  • 前処理を必要とせずに、試料を自然な状態で解析する方法。
  • 新しい高度な自動化により、研究者が時間を節約し、生産性を向上させる方法。
新しいPhenom ParticleXについてAlexander Bouman氏。
品質管理の専門家をサポートするために、Phenom ParticleXには、アディティブマニュファクチャリング用のPhenom ParticleX AMと、清浄度検査用のPhenom ParticleX TCの2つのモデルがあります。
Watch Phenom ParticleX Desktop SEM: Quality Starts at the Microscale
Watch this on-demand webinar to learn how Phenom ParticleX desktop SEMs are the ideal solution for:
  • ISO 16232 and VDA-19 Compliance for Technical Cleanliness.
  • ISO 4406 and ISO 4407 for contamination of hydraulic fluids.
  • Particle morphology for additive manufacturing feedstocks.
  • Workflow examples for particle classifications and reporting.
e-learning:走査型電子顕微鏡:お客様のニーズに合った適切な技術を選択します
このオンデマンドのe-learningは、お客様独自のニーズに最適なSEMを決定するのに役立つよう設計されています。当社は、マルチユーザー研究ラボ向けの サーモフィッシャーサイエンティフィックSEM技術の概要を説明し、これらの幅広いソリューションがどのように性能、汎用性、in situダイナミクスを提供し、結果を得るまでの時間を短縮するかに焦点を当てています。ご興味のある方は、以下のe-learningをご覧ください。
  • さまざまな微量分析モダリティ(EDS、EBSD、WDS、CLなど)のニーズを満たす方法。
  • 前処理を必要とせずに、試料を自然な状態で解析する方法。
  • 新しい高度な自動化により、研究者が時間を節約し、生産性を向上させる方法。
応用例
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
Fundamental Materials Research_R&amp;D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
部品のクリーン度テストにてSEMで確認されたアルミニウム鉱物粒
クリーン度
現代の製造では、これまで以上に信頼性の高い高品質の部品が必要とされています。走査電子顕微鏡を使用することで、部品のクリーン度分析を社内で実施でき、幅広い分析データが得られ、製造サイクルの短縮が可能です。
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
詳細はこちら ›
3D EDSトモグラフィー
現代の材料研究は、3次元のナノスケール分析にますます依存しています。3Dの電子顕微鏡解析およびエネルギー分散型X線分光法を使用することにより、全元素の組成情報を含む微細構造の3D解析が可能になります。
詳細はこちら ›
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
詳細はこちら ›
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
詳細はこちら ›
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
詳細はこちら ›
3D EDSトモグラフィー
現代の材料研究は、3次元のナノスケール分析にますます依存しています。3Dの電子顕微鏡解析およびエネルギー分散型X線分光法を使用することにより、全元素の組成情報を含む微細構造の3D解析が可能になります。
詳細はこちら ›
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
詳細はこちら ›
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
詳細はこちら ›
参考資料
データシート