48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
リチウムなどの軽元素の解析をエネルギー分散型X線分光法(EDS)などの一般的な手法で行うことは、不可能ではないにしても、非常に困難です。これは、元素濃度が非常に低い試料での高分解能材料分析でも同様です。SIMS(二次イオン質量分析)検出器であれば、多くの産業および研究用途において、高感度での表面分析が可能です。このテクニックは、試料に関する詳細な元素および同位体情報を提供でき、デプスプロファイリング分析も可能です。
SEM image of a lithium battery cathode cross-section (left) and corresponding SIMS map showing the lithium distribution (right).
リチウム電池のカソード断面のSEM画像(左)とリチウムの分布を示した対応するSIMSマップ(右)。
二次イオン質量分析(SIMS)はDualBeam(FIB-SEM)ツールで実行できます。FIBミリングプロセスはイオン化された粒子を生成しますが、こうした粒子は非常に浅い深度から生じるため、表面分析テクニックの1つであると見なされています。最新のSIMS検出器はコンパクト化されており、周期表上の全元素とそれらの同位体の測定にも適しています。FIB-SEM装置でのSIMS分析の追加には主として次のメリットがあります。
  • 周期表上の全元素の検出とマッピングが行え、その中には水素、リチウム、ホウ素、炭素などの軽元素も含まれるため、低炭素鋼などの難易度の高い試料にも対応
  • 3D分析での特性評価に不可欠な奥行きおよび横方向の分解能が優秀
  • 高感度な元素分析法であり、100万分の1(ppm)レベルの濃度検出が可能
  • 優れた質量分解能
  • 表面の組成情報の取得が可能
  • すべての同位体の分離と分析および、これらの空間分布の特性評価が可能
リソース
オンデマンドWebセミナー:DualBeamシステムでのSIMS利用の概要とアプリケーション
このWebセミナービデオでは、DualBeamシステムへのToF-SIMS検出器の搭載について解説しており、材料科学研究での応用例としてGa+ FIBおよびマルチイオン種プラズマFIB(Xe+、Ar+、O+)を取り上げています。
Webセミナーを見る
オンデマンドWebセミナー:DualBeamシステムでのSIMS利用の概要とアプリケーション
このWebセミナービデオでは、DualBeamシステムへのToF-SIMS検出器の搭載について解説しており、材料科学研究での応用例としてGa+ FIBおよびマルチイオン種プラズマFIB(Xe+、Ar+、O+)を取り上げています。
Webセミナーを見る
応用例
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
石油およびガス
石油およびガスの需要が続く中で、炭化水素を効率的かつ効果的に抽出する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、さまざまな石油科学アプリケーションに対応する、幅広い顕微鏡および分光法ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
ナノ粒子
材料のナノスケールの性質と特性はマクロスケールの特性と根本的に異なります。それで材料解析を行う時、S/TEMの技術とエネルギー分散型X線分光法を組み合わせることが効果的であり、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能のデータを得ることができます。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios Hydra DualBeam
  • 幅広い材料に適したプラズマFIB処理を行うため、高速切り替え可能な4種類のイオン源(Xe、Ar、O、N)
  • GaフリーのTEM試料作製
  • 超高分解能SEMイメージング
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Helios 5 PFIB DualBeam
  • GaフリーのSTEMおよびTEM試料作製
  • 多様な表面下情報と3D情報
  • 次世代の2.5 µAキセノンプラズマFIBカラム
Scios 2 DualBeam
  • 磁気試料および非導電性試料に完全に対応
  • ハイスループットの表面下3D解析
  • 先進の使いやすさと自動化機能