48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
Helios DualBeamを用いた塗装スクラッチ検査の画像化
塗料コーティングの接着性とスクラッチ検査での部位ごとの断面。
Helios G4 PFIB DualBeamを用いて実施。
今日の材料分析において表面下解析への重要性が高まっているのは、材料の構造と物理的特性に対する包括的な理解が求められているためです。集束イオンビームに走査型電子顕微鏡(FIB-SEM)を組み合わせたDualBeam装置による断面解析では、FIBで試料をミリングしてから、SEMでナノメートルスケールの高分解能イメージングを実行します。たとえば不良解析であれば、表面下の欠陥部を特定できるDualBeam装置こそが、障害の根本原因を特定できる理想的な手法だと言えます。
DualBeamでの断面加工による解析は、高分解能SEMイメージング以外にも拡張可能で、材料コントラストの最大化には反射電子(BSE)イメージング、組成情報にはエネルギー分散型X線分光法(EDS)、微細構造や結晶学的情報には電子後方散乱回折(EBSD)を利用できます。
またThermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeamの登場により、単一装置でアルゴン、酸素、キセノン、窒素のイオン種を使い分けることが可能になり、個々の実験に最適なFIBタイプを柔軟に選択できるようになりました。キセノンイオンは、金属やセラミックなどの各種材料でのハイスループット除去に最適であり、酸素イオンは、炭素ベース試料での高品質なミリングが行えます。大規模な解析が必要な場合の追加ソリューションとなるのが、Thermo Scientific Helios 5レーザーPFIBシステムです。これは、ミリメートルスケールでのハイスループット断面撮影を可能にするだけでなく、通常のイオンビームでは困難な材料(帯電やビームに敏感な試料など)も処理できるようになります。当社はこれら独自のDualBeam機能と汎用性に優れたソフトウェアソリューションとを組み合わせることで、ナノメートルスケールでの先進的な3D解析と高分解能での分析に適したさまざまなワークフローを提供しています。
リソース
応用例
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
石油およびガス
石油およびガスの需要が続く中で、炭化水素を効率的かつ効果的に抽出する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、さまざまな石油科学アプリケーションに対応する、幅広い顕微鏡および分光法ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios Hydra DualBeam
  • 幅広い材料に適したプラズマFIB処理を行うため、高速切り替え可能な4種類のイオン源(Xe、Ar、O、N)
  • GaフリーのTEM試料作製
  • 超高分解能SEMイメージング
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Helios 5 PFIB DualBeam
  • GaフリーのSTEMおよびTEM試料作製
  • 多様な表面下情報と3D情報
  • 次世代の2.5 µAキセノンプラズマFIBカラム
Scios 2 DualBeam
  • 磁気試料および非導電性試料に完全に対応
  • ハイスループットの表面下3D解析
  • 先進の使いやすさと自動化機能
オートスライス&ビュー 4.0ソフトウェア
  • DualBeam用の自動連続断面加工
  • 多種類の分析データを同時に取得(SEM、EDS、EBSD)
  • データ取得中の編集機能
  • エッジベースのカット位置制御
AutoTEM 5 Software
  • 完全に自動化されたin situ S/TEM試料作製
  • 通常のトップダウン試料作製、平面試料作製、および反転試料作製のサポート
  • 選べるさまざまな設定で実行可能なワークフロー
  • 使いやすく直感的なユーザーインターフェース
AutoScript 4 Software
  • 再現性と精度の向上
  • 無人の高速イメージングおよびパターン作り
  • Python 3.5に基づいたスクリプト環境も使用可能