48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
HRTEM
透過電子顕微鏡(TEM)と走査透過電子顕微鏡(STEM)は、ナノ構造の解析に不可欠であり、さまざまなイメージングモードを提供するとともに、高感度で元素組成および電子構造に関する情報にアクセスできます。材料研究がナノスケールでの材料の機能と挙動の最適化に注力する中で、この分解能レベルによる正確な情報がますます重要になってきています。高分解能TEM(HRTEM)およびSTEM(HRSTEM)は、原子レベルでの基礎物性評価を行うための可能な限り詳細な構造情報を提供します。これには、構造的な不整合やばらつきが少しでもあると材料の特性が大きく変化する可能性があるため、ナノマテリアル研究にとって非常に重要です。たとえば、白金ナノ粒子中の結晶構造と原子間隔は、水素燃料電池における触媒挙動に大きな影響を与える可能性があります。
HRTEM imaging
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ビームに敏感な材料を含む、幅広い試料のHRTEMおよびHRSTEM分析に対応するハードウェアおよびソフトウェアに革新を起こしています。とりわけ、データ取得中のドリフト、振動、その他の不安定性の影響によって、画質が低下することがよくあります。ドリフト補正フレーム積算(DCFI)は、この問題を解決するThermo Scientific Veloxソフトウェアの取得方法で、高いコントラストと高いS/N比で画像を生成します。積算微分位相コントラスト(iDPC)ソフトウェアを追加すれば、低線量条件下でも、軽元素と重元素の信頼性の高い同時イメージングにより、解釈が容易な高分解能画像の収集が可能になります。
 サーモフィッシャーサイエンティフィックの高分解能透過電子顕微鏡
Spectra S/TEM装置は、S-CORRプローブ収差補正器による収差補正を追加することにより、高分解能イメージングをさらに一歩前進させ、サブオングストローム(<0.8 Å)領域でのS/TEMイメージングを常時可能にします。そして新しいTalosおよびSpectra S/TEM装置に搭載されているPanther STEM検出システムは、機械的なアライメントと検出器の形状を最適化することでマルチシグナルの取得と機械的なアライメントの精度を向上させています。ゲイン/オフセットの線形応答とシグナル処理の自由度を備えているため、より高いスループットと簡単な操作を実現します。最大16のセグメントと、低線量STEM用の超高電子感度の新しい増幅器設計により、より鮮明な画像が表示できます。
高品質の自動S/TEM装置と先進のソフトウェアソリューションを組み合わせることで、HRTEMおよびHRSTEMイメージングは、これまで以上に利用しやすくなり、より困難な材料に関して、比類のない原子分解能の情報を収集することができます。
Gallium nitride imaged at atomic resolution.
300 kVでHAADF(DCFI)STEMを用いた窒化ガリウム[212]のSTEM画像。ワイドギャップ(S-TWIN)ポールピースを用いても40.5 pmのGa-Gaダンベルが分離されており、高速フーリエ変換の分解能は39 pm。
リソース
Platinum rhodium catalyst nanoparticles imaged at high resolution with STEM.
白金/ロジウム触媒ナノ粒子をTalos F200 S/TEMで画像化し広視野で表示。デジタルズームを用いることで、原子レベルでの詳細を確認可能(図内)。広視野に対応した4k×4kの高速Cetaカメラは、ライブでのデジタルズームが可能で、高電圧全域にわたって優れた感度と速度を発揮できます。試料提供:B. Gorman教授、R. Richards教授、コロラド鉱山大学。
Platinum rhodium catalyst nanoparticles imaged at high resolution with STEM.
白金/ロジウム触媒ナノ粒子をTalos F200 S/TEMで画像化し広視野で表示。デジタルズームを用いることで、原子レベルでの詳細を確認可能(図内)。広視野に対応した4k×4kの高速Cetaカメラは、ライブでのデジタルズームが可能で、高電圧全域にわたって優れた感度と速度を発揮できます。試料提供:B. Gorman教授、R. Richards教授、コロラド鉱山大学。
応用例
Fundamental Materials Research_R&amp;D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
ナノ粒子
材料のナノスケールの性質と特性はマクロスケールの特性と根本的に異なります。それで材料解析を行う時、S/TEMの技術とエネルギー分散型X線分光法を組み合わせることが効果的であり、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能のデータを得ることができます。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
繊維およびフィルター
合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Spectra 300 TEM
  • 最高レベルの分解能による原子レベルの構造および化学情報
  • 30~300 kVの柔軟な加速電圧範囲
  • 3レンズコンデンサーシステム
Spectra 200 TEM
  • 30~200 kVの加速電圧設定で高解像度かつ高コントラストのイメージング
  • 5.4 mmのワイドギャップポールピース設計の対称S-TWIN/X-TWIN対物レンズ
  • 60 kV~200 kVでサブオングストロームの分解能を有するSTEMイメージング
Talos F200X TEM
  • STEMイメージングおよび元素分析における高分解能と高速データ取得
  • 動的実験用のin situサンプルホルダーを追加
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200C TEM
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
  • 高コントラスト、高品質のTEMおよびSTEMイメージング
  • Ceta 16メガピクセルCMOSカメラにより広視野と高速読み出しを実現
Talos F200i TEM
  • 高品質なS/TEM画像と正確なEDS
  • Dual EDSテクノロジーを装備可能
  • 最高かつオールラウンドなin situ機能
  • 高速での広視野イメージング
Talos F200S TEM
  • 正確な化学組成データ
  • 高性能イメージングと精密な組成分析により、動的顕微鏡解析を実現します
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos L120C TEM
  • 安定性の向上
  • 4K x 4K Ceta CMOSカメラ
  • 25~650 kXのTEM倍率範囲
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
Velox Software
  • パネル表示で取得済のデータを簡単に確認。
  • ライブ定量マッピング
  • インタラクティブな検出器図による再現性の高い試験の制御と設定