Search Thermo Fisher Scientific
電子顕微鏡製品の選択時に検討すべき要素は多数あります。システム構成、ソフトウェアアプリケーション、そして選択したサービスのすべてが連携して機能しないと、必要とされる画期的なデータは取得できないでしょう。システムを収容する物理的な場所や環境は、希望する結果に到達するための基本的な要件です。常に要求度が高まり続けるシステム要件においては、わずかな変動であっても、仕様の範囲内にとどまるか逸脱するかの分水嶺となりかねません。
TEMの場合、試料ホルダーの垂直振動は焦点位置を変化させ、分解能の低下に帰結します。STEM画像の場合、水平方向の擾乱は画像フラグの原因となりますが、これはエッジを乱す可能性があり、分解能に直接影響します。温度の変化もシステムの仕様を逸脱すると、データ損失の原因となる場合があります。クライオTEMラボについては、湿度の制御も重要です。
Thermo Scientificの機器設置に向けた準備サービスポートフォリオを活用することで、システム環境を最適化して競争力を高めることができます。検討内容がラボ内での特定システムの設置であれ、新しい施設のゼロからの構築であれ、当社の環境エンジニアリング専門家が必要な分析と推奨事項を提示し、環境の干渉を最小限に抑え、システムパフォーマンスを最大限に高めます。
すべての装置で利用可能な標準の提供内容と、強化版での提供内容を以下に示します。
充実のサービス | 既存施設用パッケージ | 設計&構築サポートパッケージ |
---|---|---|
サイト環境測定 | 最大(3)24時間モニタリング調査 | 最大(3)24時間モニタリング調査 |
設計サポート&レビュー | • | |
電顕室構築時のサポート | • | |
環境専門家サポート | • | • |
コンサルティング | • | • |
サードパーティ契約業者の支援 | • | • |
是正アクションプラン | • | |
カスタムCAD図面 | • | • |
環境要因により生じる設置条件の障害のトラブルシューティングと解決内容:
Thermo Scientific製品に対する集中サポートは、新しく立ち上げられるラボでも、ゼロからの新規建設の一部でも利用可能です。内容:
既存施設でのThermo Scientific機器の配置と設置についての専門家による推奨事項とアドバイスが含まれます。内容:
測定範囲の拡張または測定長の延長をすることで、必要な環境データを取得することができます。振動、音圧、EMI、および温度と湿度について、スナップショットかモニタリング測定を選択し、結果のレポートを受け取れます。以下のご購入が可能です。
設置と構成の要件を1つの包括的なドキュメントにまとめます。これにはパフォーマンスの中断を最小限に抑え、システムのパフォーマンスと稼働時間を最大化するため、システムの設置要件、安全上の規則、必要な作業エリアを反映したカスタマイズCAD図面が含まれます。
シニアエンジニアを務めるZahid Chishty氏へのインタビュー。サーモフィッシャーサイエンティフィックの機器設置に向けた準備サービスに期待される内容について、Zahid氏から簡潔にお話しいただきます。
当社の機器設置に向けた準備サービスチームを活用することで、Helios 4 FX DualBeamシステムでの振動により画像に歪みの生じた原因をどのようにして特定し、そのソリューションを実装したかを解説します。