環境コンプライアンスの基準や規制要件は絶え間なく進化し続けていますが、Thermo Scientific Aqua Masterディスクリート方式自動分析装置などのThermo Scientific湿式化学分析ワークフローであれば、その対応が可能です。土壌分析、飲料水分析、廃水分析、下水分析の自動化に対応したこれらのシステムは、飲料水安全法(SDWA)と水質汚染防止法(CWA)で提示されている米国環境保護庁(US EPA)の要件を満たしていることが検証済みです。CWAメソッドの廃水分析についての更新規則40 CFR part 136や、ASTM、ISO、DINなどの規制機関でも、湿式化学での廃水分析が推奨されています。
従来の水質検査では、複数の湿式化学装置を用いることで、栄養成分、pH、電気伝導度、アルカリ度、硬度などの複数パラメーターの分析に対応していました。個々の検査ごとに個別のサンプルが必要であり、連続的な工程になる場合も多く、その分だけ測定プロセスは複雑化します。さらに、これらの検査は専門スタッフを必要とするため、従来の水質検査の定期的な実行は多大な労力と時間を要する作業となり、栄養成分、地下水、飲料水、廃水の分析に携わるラボのボトルネックとなっていました。
マルチパラメーター対応の統合型ディスクリート方式自動分析装置であれば、これらの課題に対するハイスループットな湿式化学分析ソリューションを提供できます。ディスクリート方式自動分析装置では、1人のオペレーターが1台の装置を使用して、1サンプルにつき最大20項目を同時に測定できます。これらは自動化されたシステムであり、ラボでの測定を簡易可すると同時に、時間とコストを節約できます。必要な分析ステップは自動化されており、オペレーターは装置に付きっきりになる必要はありません。
Consolidated High throughput water analysis workflow
Gallery Aqua Masterディスクリート方式分析装置
GalleryおよびGallery Plus Aqua Masterディスクリート方式自動分析装置には、規制対象となる水や栄養成分の分析専用に設計されたソフトウェアが付属しており、1時間あたり最大350テストを実行できます。
詳細を見る
Disc-ICシステム
Thermo Scientific Disc-ICシステムは、包括的な水質分析をルーチン分析として実施する場合に、ディスクリート方式自動分析装置とイオンクロマトグラフィーを組み合わせることで最高の柔軟性とサンプルスループットをもたらし、分析コストのトータル単価を削減します。
詳細を見る
環境および産業分析用試薬
Thermo Scientific Galleryシステムの利用は、試薬調製を不要とし、時間の節約とエラーの低減をもたらします。これらの試薬は、環境水および工業用水やプロセス水の分析に使用可能です。
詳細を見る
Gallery Aqua Masterディスクリート方式自動分析装置は、US EPA、NELAC、ASTM、その他の代表的な国際規格に準拠しています。特にこれらのシステムは、より安全な硝酸+亜硝酸(TON)測定を目指したNELACおよびUS EPA認可の新しい酵素法をサポートしています。この安全な酵素法を用いるラボは、有害な化学物質を使用するカドミウム還元コイル法から解放され、TON測定の安全性および分析コストの単価を改善できます。その他の一般的な測定パラメーターには、pH、アルカリ度、導電率、総硬度、オルトリン酸、および一般的な汚染物質(硫酸塩、塩化物、アンモニア)があります。以下の表は、US EPAその他の規制当局で認可されたディスクリート方式分析装置のメソッドをまとめたものです。
DIA Environmental EPA Methods
迅速、安全、簡単な栄養分析(英語)
飲料水、廃水、土壌サンプル中の栄養成分の分析に対応したGalleryおよびGallery Plus Aqua Masterディスクリート方式自動分析装置について紹介しています。
パンフレットをダウンロード ›
環境&産業アプリケーションの概要(英語)
Galleryディスクリート方式自動分析装置を用いた、飲料水に対する同時マルチパラメーター栄養成分分析の方法をご確認ください。
一覧をダウンロード ›
Galleryディスクリート方式自動分析装置を用いた分析(英語)
Galleryディスクリート方式自動分析装置は高度なディスクリート方式測光システムであり、水および環境サンプルに対して正確かつ適応性の高い分析を実施できます。
eBookをダウンロード ›
飲料水中の硝酸+亜硝酸(TON)を検出する自動化メソッド(英語)
より安全な酸化窒素(TON)測定を目指したNELACおよびUS EPA認証の酵素法をGallery Aqua Masterシステムがどのようにしてサポートしているかをご確認ください。
アプリケーションノートをダウンロード ›
飲料水中のオルトリン酸の検出(英語)
Galleryディスクリート方式分析装置プラットフォームは、飲料水中のオルトリン酸の規制検査に適したハイスループットな自動化オプションをラボに提供します。
アプリケーションノートをダウンロード ›
環境分析に関するWebセミナー
環境分析に関するWebセミナー
ディスクリート方式分析装置を用いた環境分析に関する当社のオンデマンドWebセミナーの検索可能なデータベースをご活用ください。
Webセミナーを見る ›
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes