ディスクリート方式自動分析装置は統合型プラットフォームであり、サンプルに対して吸光度測定分析(比色および酵素)と電気化学分析(pHおよび電気伝導度)の2つの測定テクニックを並行して実施することができます。Thermo Scientific Galleryディスクリート方式自動分析装置には、完全に自動化されたリキッドハンドリング、インキュベーション、測定計算、レポーティング機能が実装されています。また当社のディスクリート方式自動分析装置は堅牢性と操作性にも優れており、最大20項目を並行して測定できます。必要なすべての分析ステップは、予め設定された正確なワークフローに即して自動化されているため、サンプル中の検体をppb(10億分の1)レベルの高感度で検出できます。自動化により、操作に要するハンズオンタイムが短縮され、ウェットケミカルラボでの検査が簡易化されます。
堅牢なハードウェア、高度で直感的なソフトウェア、簡単なオペレーションを組み合わせたGalleryディスクリート方式自動分析装置は、自動化によるハイスループットかつ低コストのサンプル分析ワークフローを実現するよう設計されており、手動での操作に付随するエラーを最小化して、信頼性と再現性に優れた結果をもたらします。ワークフローは自動化されているため、サンプルおよびプ事前調製不要の試薬を装置にロードすれば、それ以降の動作にユーザーの介入を必要としません。湿式化学のテクニックの自動化は、結果の信頼性と感度を向上させるだけでなく、分析者を解放して他の業務に取り組めるようにする自動化により、ラボの生産性も向上させます。サンプルをセットすれば、その後の分析作業は装置任せにすることができます。
Galleryディスクリート方式自動分析装置の特長:
  • コンパクトな自己完結型のベンチトップ設計
  • 真の意味での直読式分析を実現
  • 12のフィルターと豊富なケミストリによるマルチパラメーター分析
  • 低コストかつ低容量の独自の使い捨てセル
  • pHと電気伝導度の並行検出
  • 長年の使用に耐えるキセノン光源ランプ
  • 正確かつ広範なインキュベーション温度範囲
  • サードパーティ製の試薬および吸光度測定法のメソッド移行に対応可能なオープンかつ柔軟なシステム
Galleryディスクリート方式自動分析装置
これらは全自動化されたランダムアクセスとマルチパラメーターに対応した分析装置であり、高度な汎用性と操作性をもたらします。1時間あたり最大350テストの吸光度測定を実行できます。
詳細を見る
Gallery Enzyme Masterシステム
これらは全自動化されたハイスループット分析装置であり、酵素分析に求められる正確な温度制御と柔軟なメソッドパラメーターが組み込まれています。
詳細を見る
Gallery Aqua Masterシステム
水や栄養成分の分析を想定した特別な設計のソフトウェアを搭載したThermo Scientific Gallery Aqua Masterディスクリート方式自動分析装置は、各地域の規制事項への準拠を支援します(日本の公定法には現在対応しておりません)。
詳細を見る
Gallery Plus Beermaster
ビール分析用の苦味試験の並行テスト機能が追加されたGallery Plusディスクリート方式自動分析装置システムのすべてのメリットをご活用ください。
詳細を見る
Disc-ICシステム
ディスクリート方式自動分析とイオンクロマトグラフィーの組み合わせにより、ハイスループットかつ包括的な水およびイオン分析を、メソッド切り替え不要で実施できます。
詳細を見る
Thermo Scientific DECACELLキュベット
Galleryシステムでは、低コストの使い捨て式DECACELLキュベットを使用します。1セットのキュベットには10個の反応セルが含まれており、これらを取り付けることで、真の意味でのディスクリート方式自動分析がもたらされます。これらはサンプルのキャリーオーバーや洗浄を不要とし、スループットを向上させ、コンタミネーションを低減することで、信頼性の高い結果を保証します。また必要なサンプルと試薬も少量で済むため(2~240 µL)、生じる廃棄物の量と廃棄コストが削減され、最終的な分析コストは最大で20分の1に低減されます。
詳細を見る ›
簡素化されたワイン分析
Thermo Scientific Galleryディスクリート方式自動自動分析装置は、正確かつ信頼性の高いワイン分析を簡単に実行できるようにします。当社のシステム試薬はすぐに使用可能で、速度と費用対効果に優れたジュースやワインの分析が行えるよう、特別に開発されています。
ハイスループットな環境分析
当社のディスクリート方式自動自動分析装置は、吸光光度分析や電気化学分析を自動化し、再現性のある結果を迅速に提供することで、米国EPA水質浄化法(CWA)への準拠をサポートします。
ディスクリート方式自動分析装置の選択ガイド(英語)
各自のラボに適したディスクリート方式自動分析装置の選択時に考慮すべき上位10の機能について説明しています。
スマートノートをダウンロード
Galleryディスクリート方式自動分析装置のパンフレット(英語)
新しいラボパートナーをご紹介します。GalleryおよびGallery Plusディスクリート方式自動分析装置は、ラボでの化学分析を迅速で簡単かつ安全なものにします。
パンフレットをダウンロード
電気化学的測定(ECM)モジュール(英語)
GalleryシステムにECMモジュールを追加すると、pHと電気伝導度の測光試験と自動化された電気化学的測定が行えるようになります。
パンフレットをダウンロード
湿式化学分析の自動化(英語)
Galleryディスクリート方式自動分析装置は、労力と時間のかかるマルチパラメーター湿式化学分析を自動化し、時間の節約をもたらします。
ディスクリート方式自動分析に関する全Webセミナー
当社のディスクリート方式自動分析に関するオンデマンドWebセミナーの検索可能なデータベースをブラウジングして、どのメソッドやアプリケーションが各自のラボでの作業を高速化するかを特定してください。
Webセミナーライブラリを見る
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes