自動酵素アッセイ
自動酵素アッセイ
酵素アッセイアプリケーション専用に設計された初の自動酵素分析装置であるGallery Enzyme Masterをご覧ください。堅牢なハードウェアと新しくカスタム設計されたソフトウェアを組み合わせた最高のソリューションは、完全に自動化されたインキュベーション、試薬の添加、正確な測定演算をすべてボタン1つで実現します。この酵素分析装置は、最大限にスマート化された(かつ最速の)手法を提供するだけではなく、メソッド開発も合理化し、信頼できる分析結果を導き出します。
酵素アッセイとは、酵素反応の速度(酵素活性)を実際に測定する、実験手法のことです。これらのアッセイは、新しい酵素の開発や、酵素の触媒機構の研究にも役立ちます。酵素活性と酵素アッセイは、酵素カイネティクスおよび酵素阻害の研究において不可欠です。通常こうしたアッセイは、添加した補酵素による活性化がある場合とない場合の酵素活性を測定することで実施されます。活性のモニタリングで行われるのは、反応過程での基質や生成物の濃度変化の測定です。
メソッド開発からルーチン分析に至るまで、設定後の操作は不要:酵素アッセイのマスターがついに登場
UV-VIS分光光度法に付随する制限から解放されます。Gallery Enzyme Masterは、酵素アッセイアプリケーション専用に設計された初の自動ディスクリート方式分析装置です。多くの異なる酵素と測定条件のすべてがひとつの機器で効率的に管理されるため、一貫性と信頼性に優れたパフォーマンスが確保されます。堅牢なハードウェアと新しいカスタム設計のソフトウェアを組み合わせたGallery Plus Enzyme Masterは、クラス最高のソリューションにより、酵素アッセイ/酵素活性のメソッド開発や信頼性に優れたルーチン試験を合理化し、自動化により日常的な作業を効率化します。試薬、インキュベーション、測定の完全な自動化によって、メソッドや結果はラボ間で簡単に移行、再現できます。時間と労力を大幅に節約しています。
Gallery Enzyme Master酵素分析装置が、どのようにしてワークフローを自動化し、至適pHの測定、完全なトレーサビリティ、高い信頼性をもってメソッド開発およびトランスファー能力の両方を提供するかをご覧ください。
UV-VIS分光光度法を用いた酵素活性の測定は、往々にして時間がかかるものです。自動化すればハイスループットでの測定が可能です。大幅な効率化はすでに実現しています。Gallery Enzyme Masterディスクリート方式酵素分析装置は、サンプルは並行して調製されて待機し、結果は順次出力されます。カスタム設計されたソフトウェアにより、試薬の追加およびインキュベーションや測定は完全に自動化されており、時間の節約、操作ミスの排除、メソッドの安定性の向上をもたらします。また、高い信頼性のある分析装置の利用は、R&DからQA/QCへのメソッド移行をより簡略化します。柔軟性と自動化に秀でたGallery Plus Enzyme Master酵素分析装置は、ラボの現在のニーズはもとより、将来的なニーズにも対応できます。
fully-automated-enzyme-assays-580x350
完全に自動化された酵素アッセイ
  • 優れたディスクリート方式分析装置
  • 1時間あたり最大200回の測光テストが可能なサンプル容量による高いスループット
  • 並行してpHおよび導電率を測定できるECMユニット(オプション)
  • すべてのユーザーレベルに適したワークフローベースの操作
  • サンプルおよび試薬用バーコードリーダー内蔵
enzyme-method-parameters-580x350
酵素特異的なメソッドパラメーター
  • 柔軟なメソッドパラメーターで個々の酵素タイプに対応
  • 酵素特異的なインキュベーション温度、インキュベーション時間、データ収集速度
  • 簡単なメソッド開発とメソッド移行
  • 広範な波長範囲:340~880 nm 
  • 幅広い25℃~60℃のインキュベーション温度が、新たなアプリケーションの可能性を提示
user-interface-data-mgmt-580x350
ユーザーインターフェースとデータ管理
  • ユーザー管理
  • 監査証跡
  • タイムスタンプ付き生データで将来的な処理に対応
  • トレーサビリティ:サンプルおよび試薬用バーコードリーダー内蔵 
  • IQキットを使用した装置の検証
temp-control-580x350
優れた温度制御
  • 最適化されたインキュベーション温度
  • クイックスタート機能 - 迅速なシステムウォームアップ
  • 温度のオーバーヒー抑制
  • インキュベーション時間の秒単位指定
unique-low-volume-disposal-decacell-580x350
独自の低容量ディスポーザブルDECACELL 
  • リアルタイムのカイネティック測定
  • 優れた温度制御
  • エッジ現象を排除
  • 消耗品および試薬の使用量を削減:2~240 μL
  • 廃棄物の発生量と廃棄コストを最小限に抑制
利点
結果の信頼性
  • 高精度な温度制御
  • 温度のオーバーヒート抑制
  • 正確なインキュベーション時間の秒単位指定
  • 優れた温度制御とエッジ現象の排除
再現性
  • 完全自動化されたリキッドハンドリング(サンプル、バッファー、基質の追加と混合)
  • ディスポーザブルキュベット(キャリーオーバーなし)
  • 最適化されたインキュベーション温度
同時並行のpH測定
  • 並行してpH測定を行うECMモジュール
  • メソッド開発を支援
  • 1時間あたり最大67サンプルのpH測定
完全に自動化されたワークフロー
  • 自動化による簡単なメソッド開発
  • 容易なメソッド移行
  • すべての酵素特異的なメソッドパラメーターを一元的に集約
  • 多くの酵素、多くの基質、多くのメソッドをすべて単一の機器に集約
トレーサビリティ
  • タイムスタンプ付き生データ
  • 監査証跡
  • ユーザー管理
結果の信頼性
  • 高精度な温度制御
  • 温度のオーバーヒート抑制
  • 正確なインキュベーション時間の秒単位指定
  • 優れた温度制御とエッジ現象の排除
再現性
  • 完全自動化されたリキッドハンドリング(サンプル、バッファー、基質の追加と混合)
  • ディスポーザブルキュベット(キャリーオーバーなし)
  • 最適化されたインキュベーション温度
同時並行のpH測定
  • 並行してpH測定を行うECMモジュール
  • メソッド開発を支援
  • 1時間あたり最大67サンプルのpH測定
完全に自動化されたワークフロー
  • 自動化による簡単なメソッド開発
  • 容易なメソッド移行
  • すべての酵素特異的なメソッドパラメーターを一元的に集約
  • 多くの酵素、多くの基質、多くのメソッドをすべて単一の機器に集約
トレーサビリティ
  • タイムスタンプ付き生データ
  • 監査証跡
  • ユーザー管理
Gallery Enzyme Master酵素分析装置についてのお客様の声
novozymes-logo-270x195
Sofie Wendel氏、シニアマネージャー、アッセイテクノロジー分析、Novozymes A/S
「当社の酵素アッセイは、開発も標準化も従来的なディスクリート方式分析装置をベースにしていました。Thermo Scientificとの継続的なコラボレーションにより、酵素アッセイ用にソフトウェアを改良、カスタマイズを重ね、従来のディスクリート方式分析装置もすべて新しいGallery Enzyme Master酵素分析装置に置き換えました。Gallery Enzyme Masterは酵素分析の課題に対し効率的なソリューションを提供し、厳密な温度制御は安定性のある結果をもたらしています。Gallery Enzyme Masterならではの最大のメリットは全世界への移行が容易なことで、それはメソッド開発の中心となっているラボから他への移行が可能だからです」
dsm-logo-270x195
Erica Fritse氏、グローバルQCガバナンスマネージャー、DSM
「老巧化してきた一群のディスクリート方式分析装置の更新が必要となったため選択したのが、新しいThermo Scientific Gallery Plusでした。Gallery Enzyme Masterを使用するメリットは、継続的に温度制御された環境下で酵素活性の測定が行えることです。当社では、R&D開発とQCの用途で使用します。大きなメリットとして、測定プロトコルを一元的にグローバル管理できます。これによって、従来より、アップデートされた最新メソッドの利用がはるかに容易になりました」
酵素メソッド開発プロセスからより多くの成果を引き出す第一歩は、簡略化できるよう自動化により効率的にすることです。Thermo Scientific Gallery酵素分析装置は、完全自動化され、サンプルにランダムアクセスする分析装置です。1つのサンプルから多数の異なる測定を同時に実行できます。Gallery酵素装置は、サンプルの空きポジションの有無に影響されることなく、比色分析のエンドポイント測定およびカイネティック測定、ならびに比濁法および重クロム酸反応法に対応しています。装置には、サンプルと試薬用の一体型ディスクが備わっており、最大90サンプルおよび30試薬を収容でき、1時間あたり最大200テストの測定が可能です。波長範囲は、340 nm~880 nmに対応しています。オプションの一体型ECMユニットは、幅広い導電率およびpH測定に対応しています。ECMユニットは、他の測光分析と並行して、1時間あたり最大67サンプルのpH測定を行えます。
Gallery Enzyme Master分析装置のご紹介 - ウォークアウェイソリューション
労力と時間のかかる酵素アッセイ分析を自動化
Thermo Scientific Gallery Enzyme Master Discrete Analyzer Thermo Scientific Gallery Plus Enzyme Master Discrete Analyzer
Gallery Enzyme Master
酵素分析装置 
見積り依頼 ›
Gallery Plus Enzyme Master
酵素分析装置 
見積り依頼 ›
サンプルと試薬用の一体型ディスクが備わっており、最大90サンプルおよび30試薬を収容でき、1時間あたり最大200テストの測定が可能です。
測光テスト/時
分離されたサンプルディスクおよび試薬ディスクに108のサンプルと42の試薬を収容でき、1時間あたり最大350テストの測定が可能です。
30
試薬容量
42
45~90
サンプル容量
54~108
可能
ECMユニット(オプション)
可能
340、405、420、510、520、540、575、600、660、700 nm
酵素アプリケーション専用フィルター
340、405、420、510、520、540、575、600、660、700 nm
可能
オプションフィルターへの対応
可能
25~60℃
インキュベーション温度範囲
25~60℃
9秒 
データ収集速度
9秒 
98610004
ECMユニットあり:98611004
製品番号
98620004
ECMユニットあり:98621004
Gallery Enzyme Masterの計測機器はどちらも電気化学(pHおよび導電率)測定用の統合型プラットフォームであり、他の測光測定との同時並行が可能です。
酵素分析の概要
酵素分析の概要
堅牢かつ再現性のある酵素アッセイは、自動化されたGallery Enzyme Masterディスクリート方式分析装置で実現できます。多くの異なる酵素と多くの異なる測定条件のすべてが単一の機器で効率的に管理されるため、パフォーマンスの一貫性と再現性が確保されます。
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes