Thermo Scientific Galleryディスクリート方式自動分析装置は、吸光吸光光度分析(比色分析、酵素分析)および電気化学分析(pH分析、電気伝導度分析)の効率を高めるよう設計されており、コンパクトな卓上型設計で高速かつ再現性のある結果を提供します。ディスクリート方式により、複数の項目を同時に測定でき、分析所要時間とオペレーターの作業時間が短縮されます。必要な分析ステップはすべて自動化されており、低濃度から検出が可能です。装置には、サンプルと試薬用の一体型ディスクが備わっており、最大90サンプルおよび30試薬を収容でき、1時間あたり最大200テストの測定を実行できます。食品および飲料分析、酵素分析、環境検査、工業における品質管理を含む幅広いアプリケーションで、優れた分析性能を実現します。
Unique disposable Decacell
独自のディスポーザブルDecacell
  • 低コストのディスポーザブルDecacellを使用。10個の独立した反応セルが優れたディスクリート方式分析を実現 
  • 洗浄が不要なため、スループットが向上 
  • キャリーオーバーがないため、結果の信頼性が向上 
  • 消耗品と試薬の使用量を削減:2~240 µL 
  • 廃棄物の発生量と廃棄コストを最小限に抑制 
  • 分析1テストあたりのコストを削減
High throughput analyzer
ハイスループットの分析装置
  • 優れたディスクリート方式自動分析装置 
  • 1時間あたり最大200テストの測定が可能な高いスループット
  • pHと電気伝導度を並行して測定できるECMユニット(オプション) 
  • 幅広い波長範囲(340~880 nm)に対応する12のフィルターポジション 
  • 1サンプルあたり最大20項目を測定可能 
  • 優れた再現性で幅広い濃度範囲に対応する測定(ppbレベルの感度) 
Versatile and ease of use
汎用性と使いやすさ
  • すぐに使用可能な準備されたメソッド 
  • すぐに使用可能な50個超の酵素および比色試薬 
  • 単一のストック標準液による自動キャリブレーション 
  • 測定範囲を超えた場合のサンプルの自動希釈 
  • 幅広いインキュベーション温度範囲(25℃~60℃)
  • 個々の測定ニーズを満たすユーザー独自のアプリケーションを開発可能
User interface and Data Management
ユーザーインターフェースとデータ管理
  • あらゆるユーザーレベルに適したワークフローベースの操作 
  • LIMS接続
  • ユーザー管理 
  • サンプルおよび試薬用内蔵バーコードリーダーによりトレーサビリティを実現 
  • ユーザー設定可能なWestgardのマルチルールによるリアルタイムQCプログラム 
  • QCチャートで、規格外のコントロール結果にフラグを設定 
  • IQキットを使用した装置の検証 
Low Cost of Ownership
低い所有コスト
  • 長寿命キセノン光源ランプ 
  • すぐに使用可能なGalleryシステム試薬により、時間のかかる試薬調製が不要。
  • 独自の低容量セル設計により、試薬の無駄と稼働コストを削減
  • ディスポーザブルセルを使用した汚染のない分析
  • 各種サンプルカップおよび主要なチューブに対応
特長
化学分野のバックグラウンドを問わず、必要な湿式化学分析を誰でも実行できます。Galleryディスクリート方式自動分析装置は使いやすく、メンテナンスが容易で、ワークフローベースの操作はあらゆるユーザーレベルに適しています。
真のディスクリート方式を採用し、ディスポーザブルセルを使用することにより、キャリーオーバーによる再測定のリスクを低減できます。Thermo Scientificシステム試薬はすぐに使用可能であるため、技術者の時間を節約し、調製ミスを減らし、結果の品質に対する信頼性を確保できます。
Thermo Scientific GalleryおよびGallery Plusディスクリート方式自動分析装置は、操作の簡単な自動化されたシステムです。これにより、ラボでの検査を簡素化でき、時間とコストの削減という二重のメリットが得られます。装置は手作業を必要とせず動作するため、自動実行による生産性を享受し、より戦略的な業務に集中できます。
独自の低容量セル設計により、試薬消費量が最小限に抑えられ(2~240 µL)、無駄な試薬消費を回避できるため、結果として試薬のコストも削減できます。最適化された試薬キットサイズとオンボードでの安定性により、廃棄物の発生量をより削減し、コスト効率を高められます。
全自動型の、高速ランダムアクセスが可能なマルチパラメータ分析装置は、オプションのECMユニットを使用することにより、1時間あたり最大350テストの吸光光度測定、最大67テストのpH-電気伝導度の並行測定を同時に実行できます。1つのサンプルから複数の項目を並行して測定することができるうえ、いくつもの自動機能を備えているため、分析効率が保証されます。
化学分野のバックグラウンドを問わず、必要な湿式化学分析を誰でも実行できます。Galleryディスクリート方式自動分析装置は使いやすく、メンテナンスが容易で、ワークフローベースの操作はあらゆるユーザーレベルに適しています。
真のディスクリート方式を採用し、ディスポーザブルセルを使用することにより、キャリーオーバーによる再測定のリスクを低減できます。Thermo Scientificシステム試薬はすぐに使用可能であるため、技術者の時間を節約し、調製ミスを減らし、結果の品質に対する信頼性を確保できます。
Thermo Scientific GalleryおよびGallery Plusディスクリート方式自動分析装置は、操作の簡単な自動化されたシステムです。これにより、ラボでの検査を簡素化でき、時間とコストの削減という二重のメリットが得られます。装置は手作業を必要とせず動作するため、自動実行による生産性を享受し、より戦略的な業務に集中できます。
独自の低容量セル設計により、試薬消費量が最小限に抑えられ(2~240 µL)、無駄な試薬消費を回避できるため、結果として試薬のコストも削減できます。最適化された試薬キットサイズとオンボードでの安定性により、廃棄物の発生量をより削減し、コスト効率を高められます。
全自動型の、高速ランダムアクセスが可能なマルチパラメータ分析装置は、オプションのECMユニットを使用することにより、1時間あたり最大350テストの吸光光度測定、最大67テストのpH-電気伝導度の並行測定を同時に実行できます。1つのサンプルから複数の項目を並行して測定することができるうえ、いくつもの自動機能を備えているため、分析効率が保証されます。
仕様
Thermo Scientific Gallery Plus Beermasterディスクリート方式自動分析装置は、全自動化されたサンプルにランダムアクセスが可能な分析装置です。1つのサンプルから多数の異なる測定を同時に実行できます。食品、飲料、酵素、水、環境、バイオプロセスなどの品質管理および検査向けに、分析装置にあらかじめシステムアプリケーションが準備されています。さらに、ユーザー独自の新しいアプリケーションを定義することも可能です。Galleryディスクリート方式自動分析装置は、エンドポイント比色法とカイネティック法に加え、比濁法および二波長測光法にも対応しており、サンプルブランク測定の有無も選択できます。また、複雑なサンプルマトリックスに対する自動標準液添加測定法にも対応しています。
  • 最大90のサンプルポジションを備えた一体型のサンプルおよび試薬用ディスク
  • サンプルマトリックスの影響を排除する、複数のブランク測定機能
  • ボタン1つで自動起動およびシャットダウンするプロトコル
  • ルーチンワークフローを中断することなく、サンプル、試薬、セルに連続的にアクセス可能
  • 内部バーコードリーダーによる自動識別
  • 既存メソッドを変更するか、独自のパラメータを作成できるオープンシステム
  • 希釈および再測定を自動で処理
  • 優れた再現性で幅広い濃度範囲に対応する測定
  • 超低量(ppb)に対する検出を実現
注文表
Galleryディスクリート方式自動分析装置(ECMユニットなし)
Galleryディスクリート方式自動分析装置(ECMユニットあり)
  見積もり依頼見積もり依頼
ディスクリート方式自動分析装置測定法さまざまなアプリケーションに対応する複数項目のハイスループットな吸光光度分析さまざまなアプリケーションに対応する複数項目のハイスループットな吸光光度分析および電気化学分析
セル個別ディスポーザブルセル
性能セル架設数オンボード、360の測定セル
セルの洗浄ディスポーザブルセル。時間を節約し、スループット、再現性、正確性を向上
コンタミネーションなし
サンプル架設数90サンプル
試薬架設数30ポジション
1テストあたりの試薬数最大4種類の試薬を添加可能
1時間当たりの検査数200テスト/h
1サンプル当たりの測定項目数最大20パラメーター
サンプル&試薬サンプル分注量2~120 µL(最大240 µLまで増量可能)
試薬分注量2~240 µL
サンプル容器0.5、2.0、4.0 mLのサンプルカップ、5.0、7.0、10.0 mLのサンプルチューブ
技術情報pH測定範囲2~12
電気伝導度測定範囲20 µS/cm~112 mS/cm
波長範囲340 nm~880 nm
干渉フィルター12ポジション
測光範囲0~3.5A
分解能0.001A
光源ランプ長寿命キセノンランプ
苦味試験
測定温度25℃~60℃の範囲で調整可能、デフォルト設定は37℃
自動分析自動キャリブレーション
測定範囲を超えたサンプルの自動希釈
サンプルおよび試薬用バーコードリーダー
ボタン1つで自動起動&シャットダウン
緊急サンプル検査サイクルを中断せずにサンプル、試薬、セルに連続的にアクセス可能
ユーザーインターフェースLIMS接続
キャリブレーションファクター、バイアス、線形、ロジットログ、スプライン、二次、二点間
QCチェック複数の変更可能な規則によるリアルタイムQCプログラム、QC頻度をユーザー設定可能
規格外結果へのフラグ設定
ハードウェア寸法75 cm(W)× 70 cm(D)× 62 cm(H)(閉時)、75 cm(W)× 70 cm(D)× 130 cm(H)(開時)
重量85 kg(187ポンド)
製品番号*MG9861 0001MG9861 1001
ディスクリート方式自動分析装置の市場用途
ビール分析の習得
醸造者にとって関心対象となる化合物は、全体の味と苦味に寄与する無機イオン、有機酸、ホップによる苦味要素から、発酵の度合いを判断するためにモニタリングされるタンパク、糖、およびアルコールまで、多岐にわたります。ビール、麦芽、麦汁の分析に特化したGallery Plus Beermasterディスクリート方式自動分析装置は、時間と労力を要する検査を自動化します。
簡略化されたワイン分析
ワイナリーでは、複数の項目を分析できる信頼性の高い分析装置が必要です。これにより、特別なスキルを必要とせずに、ルーチンのワイン分析を実施できるようになります。Thermo Scientific Galleryディスクリート方式自動分析装置と、すぐに使用可能なシステム試薬を組み合わせることで、全体としてシンプルかつ正確で信頼性の高いワイン分析を実現できます。すぐに使用可能なワイン試薬は、果汁やワインを迅速かつ費用対効果の高い方法で分析できるよう特別に開発されています。
ハイスループットな環境分析
飲料水の安全性はきわめて重要な事項です。米国環境保護庁は、飲料水安全法を通じて、人工汚染と自然汚染の両方に対処する国家健康基準を制定しています。ラボは、米国水質保全法(CWA)の規制に準拠して、生活排水や工業排水が地表水に放出される前にそれが安全であることを保証する必要があります。準拠するには、水質検査項目の一貫した正確な測定が必要です。当社のディスクリート方式自動分析装置は、吸光光度分析と電気化学分析を自動化し、再現性の高い結果を迅速に提供します。これにより、ラボは複数の項目を同時に測定できます。
工業用水分析
貴重な工業部品に損傷を与える可能性のある腐食やスケーリングを排除し、法規制を遵守するには、信頼性の高い水質分析を継続的に実施する必要があります。
酵素アッセイ分析
酵素活性の測定や酵素アッセイは正確性を要する作業であり、多くの変動要因の影響を受ける可能性があります。酵素アッセイの自動化のニーズはますます高まっていますが、新しいGallery Enzyme Masterであれば、新規メソッド開発からルーチンQA/QC検査まで対応できます。
リソース
工業用水および廃水処理の分析課題を解決するソリューションのインフォグラフィック
信頼性の高い水質分析は、貴重な工業部品を損傷する可能性のある腐食や酸化膜を排除し、規制に準拠するために重要です。工業用水や廃水処理の分析における重要な3つの課題に対する当社のソリューションに関するインフォグラフィックをダウンロードしてください。
ソリューションを見る
オンデマンドDIA Webセミナー
ナパバレーワイナリーにおける堅牢で信頼性の高い自動分析装置による効率性の向上(英語)
Merryvale Family of Winesは、検査手順を自動化するために、堅牢性と信頼性が高く、修理可能な装置を選択しました。その結果、Starmontワイナリーでは検査に費やしていた時間が短縮され、特に忙しい収穫期に、検査以外の重要なタスクを実行できるようになりました。
今すぐ見る
自動湿式化学分析のパンフレット(英語)
このパンフレットでは、Thermo Scientific Galleryディスクリート方式自動分析装置によるマルチパラメータ湿式化学分析の自動化が、成長を続けるラボでの飲料食品および環境水の分析においてどのように役立つかを解説しています。
パンフレットをダウンロード
自動湿式化学分析のリソースを検索
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
タイプタイトル
アプリケーションノート ワイン分析における総酸度測定法の比較研究(英語)
アプリケーションノート 海水、天然水、廃水において、還元剤としてバナジウムを用いた自動総酸化窒素メソッドと、カドミウムおよびヒドラジン還元メソッドとの相関(英語)
アプリケーションノート 吸光光度分析を用いた水質汚染物質の測定(英語)
アプリケーションノート スイミングプールの水に含まれる尿素の酵素分析(英語)
アプリケーションノート 亜硫酸塩無添加ワインの迅速かつ正確な自動測定法(英語)
パンフレット ECMモジュールを備えたGalleryディスクリート方式産業用分析装置 — pHおよび電気伝導度の自動測定(英語)
パンフレット ルーチンおよび包括的水質分析用ソリューション(英語)
パンフレット 新しいラボパートナーの紹介:GalleryおよびGallery Plusディスクリート方式自動分析装置(英語)
ケーススタディ 南アフリカの肥料製造業者における簡単な土壌検査(英語)
ケーススタディ アトランタ市における分析効率の向上(英語)
ケーススタディ フィンランド食品局における無機肥料の精密分析(英語)
ケーススタディ フィンランドの菓子製造会社における迅速で簡単な検査(英語)
ケーススタディ ナパバレーワイナリーにおける堅牢で信頼性の高い自動分析装置による効率性の向上(英語)
ケーススタディ ハチミツ検査の簡素化に成功した南アフリカの契約ラボ(英語)
ケーススタディ ドイツの商用ワインラボで検査時間が10分の1に短縮(英語)
エグゼクティブサマリー ディスクリート方式湿式化学分析が飲料業界にもたらす、柔軟で費用対効果の高いマルチパラメータ検査(英語)
エグゼクティブサマリー ディスクリート方式自動分析装置とイオンクロマトグラフィーを使用した処理水の特性評価(英語)
製品資料 湿式化学分析の自動化(英語)
インフォグラフィック 自社内ワイン検査によりワインの傷みを回避 — 品質への投資(英語)
インフォグラフィック 高品質な水は高品質ビールの基本(英語)
インフォグラフィック Galleryディスクリート方式自動分析装置 — 検査受託ラボにおける生産性と収益性の向上(英語)
スマートノート 透析液中の重要電解質および不純物の迅速分析(英語)
スマートノート ワインの傷みの原因6選:正確で信頼性の高いワイン分析が重要な理由(英語)
スマートノート 湿式化学分析の自動化に適しているのは、一体型ディスクリート方式自動分析装置かフロー分析装置か?(英語)
仕様書 Galleryディスクリート方式吸光光度分析装置 - 完全自動かつサンプル指向のランダムアクセス分析装置(ドイツ語)
仕様書 Galleryディスクリート方式吸光光度分析装置 — 完全自動かつサンプル指向のランダムアクセス分析装置(英語)
仕様書 Galleryディスクリート方式吸光光度分析装置 — 完全自動かつサンプル指向のランダムアクセス分析装置(フランス語)
科学ポスター 水サンプル中の残留塩素分析用の簡単かつ迅速なアプリケーション(英語)
科学ポスター ディスクリート方式自動分析装置を使用した高速糖分析(英語)
科学ポスター ディスクリート方式自動分析装置を使った果汁中の酸の高速自動分析(英語)
お問い合わせ
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes