ハイスループット酵素アッセイ
ハイスループット酵素アッセイ
酵素アッセイアプリケーション専用に設計された初の自動酵素分析装置であるGallery Plus Enzyme Masterをご覧ください。カスタム設計されたソフトウェアにより、試薬の追加およびインキュベーションや測定は完全に自動化されており、時間の節約、操作ミスの排除、メソッドの安定性の向上をもたらします。また、高い信頼性の計測装置の利用は、R&DからQA/QCフロアへのメソッド移行をより簡略化します。柔軟性と自動化に秀でたGallery Plus Enzyme Master酵素分析装置は、ラボの現在のニーズはもとより、将来的なニーズにも対応できます。
酵素アッセイとは、酵素反応の速度(酵素活性)を実際に測定する、実験手法のことです。これらのアッセイは、新しい酵素の開発や、酵素の触媒機構の研究にも役立ちます。酵素活性と酵素アッセイは、酵素カイネティクスおよび酵素阻害の研究において不可欠です。通常こうしたアッセイは、添加した補酵素による活性化がある場合とない場合の酵素活性を測定することで実施されます。活性のモニタリングで行われるのは、反応過程での基質や生成物の濃度変化の測定です。
メソッド開発からルーチン分析に至るまで、設定後の操作は不要:酵素効率のマスターついに登場
これはUV-VIS分光光度法で酵素アッセイに付随していた制限を解放するものです。Gallery Plus Enzyme Master酵素分析装置は、多くの異なる酵素と測定条件のすべてをひとつの機器で効率的に管理するため、パフォーマンスの一貫性と信頼性が確保されます。試薬、インキュベーション、測定の完全な自動化によって、メソッドや結果はラボ間で簡単に移行、再現できます。時間と労力を大幅に節約しています。 
適切なハイスループットスクリーニング(HTS)を用いた信頼性の高い酵素アッセイは、酵素の発見、酵素エンジニアリング、酵素生産モニタリング、創薬プロセスにおいて非常に重要です。ハイスループットスクリーニングに適した高感度な酵素アッセイの開発では、関連する酵素と基質の形状の同定、カイネティック関連のパラメーター/バッファー/pHの正確な測定、および最終的なアッセイでの検出技術の慎重な選択が必要です。メソッド開発の出発点は、実験計画(DoE)を通じて主要なメソッド変数を特定することですが、多くのサンプルが必要になります。
Gallery Plus Enzyme Master酵素分析装置が、どのようにしてワークフローを自動化し、至適pHの測定、完全なトレーサビリティ、高い信頼性をもってメソッド開発およびトランスファー能力の両方を提供するかをご覧ください。
なぜ至適pHが酵素アッセイには重要なのですか?
pHは、メソッド開発およびルーチンの酵素アッセイ測定における非常に重要なパラメーターです。pHは酵素の活性と電荷に影響を与えます。またpHは基質の形状にも影響するため、基質の活性部位への結合が不可能になるよう作用すると、最終生成物を形成するための触媒作用が働かなくなります。どの酵素にも理想的なpH値があり、これが至適pHと呼ばれるものです。至適pHの条件下において各酵素は活性を最大化します。カップリングした酵素アッセイにおける至適pHの測定が困難となる理由は、反応混合物のpH変化が両方の酵素のパフォーマンスに影響を与える可能性があるためです。
電気化学測定ユニット(ECM)を装備したGallery Plus Enzyme Master酵素分析装置は、同時並行してサンプルのpH測定が可能であり、この重要なパラメーターがすべてのサンプルで正確に測定できるようになります。
Gallery Enzyme Master酵素分析装置が、どのようにしてワークフローを自動化し、至適pHの測定、完全なトレーサビリティ、高い信頼性をもってメソッド開発およびトランスファー能力の両方をご提供するかご覧ください。
UV-VIS分光光度法を用いた酵素パラメーター測定は、往々にして時間がかかるものです。しかし、大幅な効率化はすでに実現しています。Gallery Plus Enzyme Masterは、酵素アッセイアプリケーション専用に設計された初の自動酵素分析装置です。堅牢なハードウェアと新しいカスタム設計のソフトウェアを組み合わせたクラス最高のソリューションが、酵素メソッドの開発を合理化します。ルーチン的な酵素アッセイ/活性試験の信頼性が高まることで、自動化によるウォークアウェイでの効率向上を安心して享受できます。試薬、インキュベーション、測定が完全に自動化されることにより、メソッドや結果のラボ間での再現性が簡単に確保でき、時間および労力が大幅に削減されます。
High throughput enzyme assays
ハイスループットな酵素アッセイ
  • 優れた直読式の酵素分析装置
  • 1時間あたり最大350回の測光テストが可能なハイスループット
  • 並行してのpHおよび導電率を測定できるECMユニット(オプション)
  • すべてのユーザーレベルに適したワークフローベースの操作
  • サンプルおよび試薬用バーコードリーダー内蔵
Enzyme specific assay methods
酵素特異的なアッセイメソッド
  • 柔軟なメソッドパラメーターで個々の酵素タイプに対応
  • 酵素特異的なインキュベーション温度、インキュベーション時間、データ収集速度
  • 簡単なメソッド開発とメソッド移行
  • 広範な波長範囲:340~880 nm
  • 幅広い25℃~60℃のインキュベーション温度が、新たなアプリケーションの可能性を提示 
User interface and traceable data management
ユーザーインターフェースとトレーサブルなデータ管理
  • ユーザー管理
  • 監査証跡
  • タイムスタンプ付き生データで将来的な処理に対応
  • サンプルおよび試薬用バーコードリーダー内蔵
  • IQキットを使用した装置の検証
  • LIMS接続
Superior temperature control
優れた温度制御
  • 最適化されたインキュベーション温度
  • クイックスタート機能 - 迅速なシステムウォームアップ
  • 温度のオーバーヒートリミット
  • インキュベーション時間の秒単位指定
  • エッジ効果を排除
Unique low volume disposable Decacell
独自の低容量ディスポーザブルDECACELL 
  • リアルタイムのカイネティック測定
  • 優れた温度制御
  • 消耗品および試薬の消費量を削減:2~240 μL
  • 廃棄物の発生量と廃棄コストを最小限に抑制
利点
結果の信頼性
  • 高精度な温度制御
  • 温度のオーバーヒート抑制
  • 正確なインキュベーション時間の秒単位指定
  • 秀逸な温度制御とエッジ効果の排除
再現性
  • 完全自動化されたリキッドハンドリング(サンプル、バッファー、基質の追加と混合)
  • ディスポーザブルキュベット(キャリーオーバーなし)
  • 最適化されたインキュベーション温度
同時並行のpH測定
  • 並行してpH測定を行うECMモジュール
  • メソッド開発を支援
  • 1時間あたり最大67サンプルのpH測定
完全に自動化されたワークフロー
  • 自動化による簡単なメソッド開発
  • 容易なメソッド移行
  • すべての酵素特異的なメソッドパラメーターを一元的に集約
  • 多くの酵素、多くの基質、多くのメソッドをすべて単一の機器に集約
トレーサビリティ
  • タイムスタンプ付き生データ
  • 監査証跡
  • ユーザー管理
結果の信頼性
  • 高精度な温度制御
  • 温度のオーバーヒート抑制
  • 正確なインキュベーション時間の秒単位指定
  • 秀逸な温度制御とエッジ効果の排除
再現性
  • 完全自動化されたリキッドハンドリング(サンプル、バッファー、基質の追加と混合)
  • ディスポーザブルキュベット(キャリーオーバーなし)
  • 最適化されたインキュベーション温度
同時並行のpH測定
  • 並行してpH測定を行うECMモジュール
  • メソッド開発を支援
  • 1時間あたり最大67サンプルのpH測定
完全に自動化されたワークフロー
  • 自動化による簡単なメソッド開発
  • 容易なメソッド移行
  • すべての酵素特異的なメソッドパラメーターを一元的に集約
  • 多くの酵素、多くの基質、多くのメソッドをすべて単一の機器に集約
トレーサビリティ
  • タイムスタンプ付き生データ
  • 監査証跡
  • ユーザー管理
Gallery Enzyme Master酵素分析装置についてのお客様の声
novozymes-logo-270x195
Sofie Wendel氏、シニアマネージャー、アッセイテクノロジー分析、Novozymes A/S
「当社の酵素アッセイは、開発も標準化も従来的なディスクリート方式分析装置をベースにしていました。Thermo Scientificとの継続的なコラボレーションにより、酵素アッセイ用にソフトウェアを改良、カスタマイズを重ね、従来のディスクリート方式分析装置もすべて新しいGallery Enzyme Master酵素分析装置に置き換えました。Gallery Enzyme Masterは酵素分析の課題に対し効率的なソリューションを提供し、厳密な温度制御は安定性のある結果をもたらしています。Gallery Enzyme Masterならではの最大のメリットは全世界への移行が容易なことで、それはメソッド開発の中心となっているラボから他への移行が可能だからです」
dsm-logo-270x195
Erica Fritse氏、グローバルQCガバナンスマネージャー、DSM
「老巧化してきた一群のディスクリート方式分析装置の更新が必要となったため選択したのが、新しいThermo Scientific Gallery Plusでした。Gallery Enzyme Masterを使用するメリットは、継続的に温度制御された環境下で酵素活性の測定が行えることです。当社では、R&D開発とQCの用途で使用します。大きなメリットとして、測定プロトコルを一元的にグローバル管理できます。これによって、従来より、アップデートされた最新メソッドの利用がはるかに容易になりました」
酵素メソッド開発プロセスからより多くの成果を引き出す第一歩は、簡略化できるよう自動化により効率的にすることです。Thermo Scientific Gallery酵素分析装置は、完全自動化され、サンプルにランダムアクセスする分析装置です。1つのサンプルから多数の異なる測定を同時に実行できます。Gallery酵素装置は、サンプルの空きポジションの有無に影響されることなく、比色分析のエンドポイント測定およびカイネティック測定、ならびに比濁法および重クロム酸反応法に対応しています。装置には、サンプルと試薬用の一体型ディスクが備わっており、最大90サンプルおよび30試薬を収容でき、1時間あたり最大200テストの測定が可能です。波長範囲は、340 nm~880 nmに対応しています。オプションの一体型ECMユニットは、幅広い導電率およびpH測定に対応しています。ECMユニットは、他の測光分析と並行して、1時間あたり最大67サンプルのpH測定を行えます。
Gallery Enzyme Master分析装置のご紹介 - ウォークアウェイソリューション
労働集約的で時間のかかる酵素アッセイ分析を自動化
Thermo Scientific Gallery Enzyme Master Discrete Analyzer Thermo Scientific Gallery Plus Enzyme Master Discrete Analyzer
Gallery Enzyme Master
酵素分析装置 
見積り依頼 ›
Gallery Plus Enzyme Master
酵素分析装置 
見積り依頼 ›
サンプルと試薬用の一体型ディスクが備わっており、最大90サンプルおよび30試薬を収容でき、1時間あたり最大200テストの測定が可能です。
測光テスト/時
分離されたサンプルディスクおよび試薬ディスクに108のサンプルと42の試薬を収容でき、1時間あたり最大350テストの測定が可能です。
30
試薬容量
42
45~90
サンプル容量
54~108
可能
ECMユニット(オプション)
可能
340、405、420、510、520、540、575、600、660、700 nm
酵素アプリケーション専用フィルター
340、405、420、510、520、540、575、600、660、700 nm
可能
オプションフィルターへの対応
可能
25~60℃
インキュベーション温度範囲
25~60℃
9秒 
データ収集速度
9秒 
98610004
ECMユニットあり:98611004
製品番号
98620004
ECMユニットあり:98621004
Gallery Enzyme Masterの計測機器はどちらも電気化学(pHおよび導電率)測定用の統合型プラットフォームであり、他の測光測定との同時並行が可能です。
酵素分析の概要
堅牢かつ再現性のある酵素アッセイは、自動化されたGallery Enzyme Masterディスクリート方式分析装置で実現できます。多くの異なる酵素と多くの異なる測定条件のすべてが単一の機器で効率的に管理されるため、パフォーマンスの一貫性と再現性が確保されます。
Galleryディスクリート方式分析装置、電気化学測定(ECM)モジュール搭載
電気化学測定(ECM)モジュールを組み込んだThermo Scientific Galleryディスクリート方式分析装置は、完全な光度測定検査に加えて、自動化された電気化学的検査によるpHと導電率に関するパラレル計測が可能です。
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes