Mass Spec Software Header
クロマトグラフィーおよびルーチン質量分析機器には CDS の導入を
当社製のクロマトグラフィーおよび質量分析機器は直感的かつ革新的です。容易な操作性に加え、分離性能と感度はかつてないほどに向上しています。
Thermo Scientific Chromeleon CDS は同一原理に基づいて構築されたシステムであり、ワークフローのシンプル化、取得データへの優れた理解、使いやすさ、包括的な機器制御、自動データ分析、フレキシブルなレポート作成などの特長を備えます。
Chromeleon CDS が、あらゆる分離技術と MS を組み合わせた質量分析定量ワークフローにどのように対応しているかをご覧ください。
質量分析用の設計
Chromeleon 7.2 クロマトグラフィーデータシステムは、エンタープライズ(クライアント/サーバー)環境下での主要なフロントエンド分離技術(GC、IC、LC)に伴う質量分析(MS)装置の制御とデータ処理サポートを目的とする最初の CDS となります。これにより、さらに高感度でより豊富な情報を得るための定量分析において、質量分析機器を使用する需要の急速な高まりに対応することができます。Chromeleon ソフトウェアは、さまざまな Thermo Scientific MS システムにおいて、チューニングや機器校正などの完全な制御機能を発揮します。
ISQ Series GC-MS systems
ISQ シリーズ GC-MS システム
TSQ 8000 Series GC-MS systems
TSQ 8000 シリーズ GC-MS システム
TSQ Triple Quadrupole LC-MS systems
TSQ トリプル四重極 LC-MS システム
Exactive Series Orbitrap LC-MS systems
Exactive Series Orbitrap LC-MS システム
ISQ EC and EM Single Quadrupole Mass Spectrometer
ISQ EC および EM シングル四重極質量分析計
Chromeleon CDS は、重要な MS 固有データビュー、データ処理、レポート機能を備えており、一つのアプリケーションによってクロマトグラフィーと MS 定量ワークフローを効率化します。
chromatography studio display
Chromatography Studio display of the Total Ion Chromatogram (TIC) and Mass Spectra plots.
Chromeleon CDS をクロマトグラフィーだけでなく MS にも拡張適用することで、ひとつのソフトウェアパッケージでクロマトグラフィーと MS 定量法のワークフローの効率化を図り、他のルーチン検出器と同じように MS を使用することが可能です。
質量分析用ソフトウェアの特長
関連する動画
質量分析ソフトウェアの注目ポイント
Q Exactive Orbitrap
LC-MS ソフトウェア
Chromeleon CDS は、定量的な質量分析データの取得とその分析をシンプルに実行します。Thermo Fisher 製シングル/トリプル四重極質量分析計や高分解能精密質量分析(HR/AM)システムを完全に制御することが可能です。
TIC、XIC、質量スペクトル、定量チャンネル、MS コンポーネントトレースなどの MS 専用表示により、データ処理プロセスが効率化します。この表示には、MS 専用検出アルゴリズムにて各コンポーネントに設定したパラメーターを用います。
以下は最近行ったお客様へのインタビューです。Chromeleon CDS の使用、HR/AM LC-MS システムでの使用経験、一つのソフトウェアによるシステム制御とプロセス処理の利点などについて語っていただきました。
オンデマンドの e-learning とケーススタディでは、Chromeleon CDS と自動化された LC-MS ワークフローによって、化成品中のターゲットを見つけるためにどのような対応したのかをご紹介いたします。
詳細情報
isq-ec-single-quad-ms-230x195
シングル四重極 MS ソフトウェア
さらに Chromeleon CDS は、LC/IC-MS 用 Thermo Scientific ISQ EC および EM の シングル四重極質量分析計に対応する制御機能を備えます。これにより、完全なツールを用いて、集中的にシステムを利用し、MS システムを迅速に学習して分析が行えるようにします。
hdi-isq-7000-trace-1310-left-270x195
GC-MS ソフトウェア
GC-MS ユーザーは、Chromeleon CDS のさまざまな機能を利用することが出来ます。従来、ワークステーションで行っていたあらゆる独自のデータ処理やレポート作成も CDS 上で完結し、確実な、そして広く受け入れられている CDS です。
Chromeleon ソフトウェアは、大量のデータを高速かつ簡単に視覚化する高度なツールにより、成分ごとにまとめられたデータを提供します。レポート機能の強化により、特定のチャンネルに基づいた成分のレポートも容易に行うことが可能です。また、NIST ライブラリ検索によって、成分の同定もでき、定量イオンや確認イオンなどの化合物データを直接、成分表へインポートすることもできます。
eWorkflow を含む、Chromeleon ソフトウェアの生産性向上機能を用いて、Thermo Scientific MS システムを使用できます。Broughton Laboratories が Chromeleon CDS を用いることにより、どのように GC-MS システムの高品質な結果を確保し、その操作を効率化しているのかをご覧ください。
詳細情報
ic-ms-270x195
IC-MS ソフトウェア
Chromeleon CDS を用いれば、MS 検出によるイオンクロマトグラフィー(IC)の可能性を高めることができます。
MS 検出 により、Thermo Scientific Dionex Integrion または ICS-6000 HPIC システムによる分析の信頼性を確保しながら、その検出能力を大幅に向上させることができます。IC-MS は、想定外の共溶出成分を検出して、定量することで、微量成分を確認する能力を最大限に発揮します。
質量分析ソフトウェア関連製品
xps-software-icon-150x150
使いやすい MS インターフェース:ウォークアップ分析
Thermo Scientific Chromeleon XPS ソフトウェアはオープンアクセスツールであり、ユーザーはきわめて簡単なインターフェースから Chromeleon CDS の全機能を簡単に使用できます。その際、CDS ソフトウェア自体を実際に利用する必要はありません。
Chromeleon XPS インターフェースは、Chromeleon ソフトウェア用に効率的で使い勝手の良いインターフェースであり、機器制御、データ処理、レポート、コンプライアンスツールなどの CDS の全機能を備えています。
headset-icon-150x150
お問い合わせ
Chromeleon ソフトウェアがどのようにラボプロセス全体を促進し、データの完全性とコンプライアンスを確保し、生産性を向上させるのか、詳細を知りたいですか?データの価値を解き放つために、いますぐご連絡ください。
連絡のご依頼
HILIC リソースライブラリ
Chromeleon CDS ソフトウェアのリソース
このソフトウェアの威力と使い勝手の良さに関するリソース集です。