HPLCシステムの各種構成部品
HPLCシステムが完全に機能し、必要な分析が成功するには、ハードウェアとソフトウェアおよび消耗品の組み合わせが不可欠です。以下に示すのは、具体的なコンポーネントとそれらの機能の詳細です。
HPLCの移動相
どのようなHPLC分離もその開始となるのは、指定した流速での移動相の高圧フローです。サンプルはこれによってインジェクターからカラムを経て検出器へと送られます。
キャピラリーおよびフィッティング
キャピラリーとフィッティングで個々のハードウェアコンポーネントを接続することによってHPLCシステムは完成し、移動相とサンプルの混合物が連続的な高圧フローとして移動できる状態になります。
クロマトグラフィーデータシステム
クロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、HPLCシステムのオペレーション、移動相のミキシング、ポンプのフロー、サンプルの注入、カラムの温度など、すべてのコンポーネントを制御するソフトウェアです。
*必須項目
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes