お客様に最適なHPLC/UHPLCポンプは?
Thermo Scientific Vanquishポンプを使用することで、業界最先端の流量、圧力、精度を体験できます。当社は、スピードを向上させるバイナリポンプ、溶媒分配に柔軟性を提供するクォタナリポンプ、ハイスループットおよび2D-LCアプリケーションに対応するデュアルグラジエントポンプ、低流量で正確なグラジエントを可能にする費用効果の高い堅牢なアイソクラティックポンプおよびナノ/キャピラリー/マイクロポンプを提供しています。Vanquish HPLC/UHPLCポンプは内臓のThermo Scientific SmartFlowテクノロジーによりグラジエント遅延を最小限に抑え、卓越したグラジエントプロファイル、比類ない流量精度、および非常に高い耐久性を提供し、変動する溶離液の圧縮率に合わせて自動的に補正することで、正確なパフォーマンスと柔軟性を発揮します。
HPLCおよびUHPLCポンプを見る
HPLC/UHPLCポンプのカテゴリー
バイナリ
クォタナリ
デュアルグラジエント
アイソクラティック
概要
高分解能HPLC、UHPLC、またはLC-MSアプリケーションでハイスループットを実現。幅広いアプリケーション範囲と移動相組成における柔軟性。生産性と柔軟性が向上し、配管をつなぎ変えることなくアプリケーション間の切り替えが可能。ルーチンのアイソクラティックアプリケーションにおける安定したピーク保持時間。
ステップバイステップのコンフィギュレーターで理想的なHPLC/UHPLCを構築
バイナリポンプ
ハイスループット、高分解能HPLC、UHPLC、またはLC-MSアプリケーションには、バイナリポンプをお選びください。バイオコンパチブルセミ分取バイナリポンプを使用して、µg~mgレベルの生体化合物を精製できます。
Vanquishバイナリポンプ
流量の一貫性とグラジエント精度を提供して卓越した保持時間とデータの信頼性を実現するVanquishバイナリポンプは、ハイスループット、高分解能アプリケーションで最大限の圧力を活用できるよう設計されています。すべてのVanquishポンプはSmartFlowテクノロジーを採用しているため、変動する溶離液の圧縮率に合わせて自動的に補正が行われます。バイオコンパチブル対応もご用意しています。
クォタナリポンプ
Thermo Scientificクォタナリポンプは、移動相組成の最大限の柔軟性と安定した保持時間により、非常に幅広いアプリケーションに対応します。
Vanquishクォタナリポンプ
Thermo Scientific VanquishクォタナリポンプはSmartFlowテクノロジーによる優れた流量およびグラジエント精度を確保し、3液および4液グラジエントを実行する場合でも、卓越した保持時間精度とデータの信頼性を提供します。メソッド移行、メソッド開発、およびアプリケーションの切り替えにおける柔軟性も向上させます。
デュアルグラジエントポンプ
Thermo ScientificのデュアルグラジエントHPLC/UHPLCポンプは、サンプルスループットと生産性を向上させ、配管をつなぎ変えることなくアプリケーションの切り替えを可能にします。デュアルポンプは2つの3液混合ポンプを内蔵しており、非常に高い柔軟性とラボスぺースの有効活用を可能にします。
Vanquishデュアルポンプ
Thermo Scientific Vanquishデュアルポンプは1つのハウジング内で2つの独立した3液溶媒フローストリームを用い、デュアルLC、タンデムLCまたはLC-MS、および逆グラジエントのワークフローでアプリケーションの柔軟性を提供」します。これらのポンプはSmartFlowテクノロジーを採用しているため、変動する溶離液の圧縮率に合わせて自動的に補正し、溶離液の組成にかかわらず、優れた流量およびグラジエント精度を実現します。
アイソクラティックポンプ
Thermo Scientificのアイソクラティックポンプは、ルーチンのアイソクラティックアプリケーションで安定したピーク保持時間を提供します。これらのポンプは次のような用途に最適です:屈折率検出を用いたQA/QC、電気化学ポンプとともに使用して低濃度分析種に対する高感度の実現、またはLC-MS補償フロー用の補助ポンプとしての使用。
Vanquishアイソクラティックポンプ
Thermo Scientific Vanquishアイソクラティックポンプは1つの溶媒ラインにSmartFlowポンプテクノロジーを備え、最大700 barの圧力のアイソクラティック分離に対応する優れた流量と保持時間精度を実現します。
ナノ/キャピラリー/マイクロポンプ
非常に低いナノ流量でも正確なグラジエントを得られ、感度を最大化します。
Vanquish Neo UHPLCシステム
Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLCシステムは、科学の次なる革新を追い求める研究者に対して、ナノ、キャピラリー、マイクロフローLC-MSに適した最高のパフォーマンスを365日24時間態勢で提供します。Thermo Scientific ProFlow XR 1500 barポンプテクノロジーは、ナノフローから最大100 µL/minの範囲で、精度の高い保持時間を保証します。ポンプはVanquish Neoシステムの一部としてご購入いただけます。
HPLC用標準液、試薬、溶媒
適切な試薬を使用することで、保持時間や選択性を制御し、イオン交換カラムを使用することなく複雑なイオン混合物を分離し、クロマトグラフィー分析のピーク対称性を向上させます。
HPLC/UHPLCソリューションについての見積りやご相談は、当社にお問い合わせください