mid-polar-showcase-image-230x195
特定の用途で安定した性能を提供できるように設計
これらの Thermo Scientific GC カラムは、特定のアプリケーションのメソッド要件を満たすように設計しました。これらは安定した性能、高い再現性、優れた不活性度と感度を提供し、高速分析が可能です。
特定用途専用のガスクロマトグラフィーカラム
一般的な用途:
  • PAH および PBDE
  • ダイオキシン/フラン、および PCB
  • 有機リンと有機塩素系農薬
  • 揮発性有機汚染物質
  • アンフェタミンやその他の乱用薬物
  • バイオディーゼルの揮発性および脂肪酸成分
カラム
推奨用途
TraceGOLD™ TG-PAH GC カラム規制された PAH の迅速分析にこれらの熱安定性 GC カラムを使用できます。
TraceGOLD™ TG-PBDE GC カラムBDE-209 反応の高い PBDE を分析するためのカラムで、PA method 1614 に準拠した分析に最適です。
TraceGOLD™ TG-XLBMS GC カラム農薬、PCB 同族体、多環芳香族炭化水素(PAH)を分析するための低極性で低ブリードの GC カラムです。
TraceGOLD™ TG-VRX GC カラム揮発性有機汚染物質および芳香族化合物を迅速かつ優れた分解能で分析可能な GC カラムで、US EPA Methods 502.2、524.2、8021、8260 準拠の分析に最適です。
TraceGOLD™ TG-VMS GC カラム揮発性有機汚染物質を迅速かつ優れた分解能で分析可能な GC カラムです。
TraceGOLD™ TG-OCP I および II GC カラム有機塩素系農薬および除草剤を分析するための超低ブリード、高感度なカラムです。優れたピーク形状と最高の再現性を提供し、独自の配合により難しい化合物の分析が可能です。
TraceGOLD™ TG-OPP I および II GC カラム有機リン系農薬を分析するためのカラムで、超低ブリード、優れた不活性度および一貫した再現性を提供します。US EPA Methods 8141A 準拠の分析に最適です。
TraceGOLD™ TG-Dioxin GC カラム高い熱安定性を持つGC カラムで、有毒なダイオキシンやフラン同族体を優れた性能と再現性で分析できます。
ダイオキシンおよび PCB 分析用の TRACE™ GC カラムダイオキシンや PCB を分析するためにカスタマイズされた低極性 GC カラムです。卓越した性能と再現性を提供できるように最適化されており、毒性学で最も重要視されているダイオキシンと PCB 同族体に幅広く対応します。
特定の EPA メソッド向けの TRACE™ GC カラム特定の EPA メソッドを高い信頼性と卓越した性能で実行できるように特別に設計されたキャピラリ GC カラムです。
農薬用 TRACE™ GC カラム有機リンおよび有機塩素系農薬を同定するための GC カラムで、農薬および除草剤分析の最も厳しい要件を満たすことができます。
TRACE™ TR-BioDiesel GC カラム高性能かつ高い再現性でバイオディーゼル分析を行い、メタノール、脂肪酸メチルエステル(FAME)およびグリセリドを測定できます。
乱用薬物用 TRACE™ GC カラムアンフェタミン、コデイン、モルヒネ、および THC を高い性能、感度および再現性で分析可能な GC カラムです。