Search Thermo Fisher Scientific
ラボにおいて大量のサンプルを日常で処理されている場合は、Thermo Scientific™ TRACE™ GC UltraFast GC カラムが、必要とされる処理速度とスループットを実現します。これらの短いナローボアカラムは、TRACE UltraFast GC システムで使用するように設計されていて、従来の GC の手順と比較して分析速度が大幅に向上します。
カラム | 推奨用途 |
---|---|
UltraFast™ UFC-1 GC カラム | 分析速度を向上する汎用カラムです。 |
UltraFast™ UFC-5 GC カラム | 化学薬品、石油化学、環境、味や香りの分析速度を劇的に向上するカラムです。 |
UltraFast™ UFC-1701 GC カラム | 分析速度を劇的に向上する汎用 UltraFast カラムです。 |
UltraFast™ UFC-WAX GC カラム | FAME および精油の高速分析用のカラムです。 |
UltraFast™ UFC-264 GC カラム | 揮発性物質の分析時間を大幅に短縮するカラムです。 |
UltraFast™ UFC-BioDiesel GC カラム | UltraFast™ UFC-BioDiesel GC カラムにより、分析スピードが劇的に向上します。 |
UltraFast™ UFC-M1 GC カラム | サンプルスループットを 20 倍にすることが可能な汎用カラムです。 |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.