Search Thermo Fisher Scientific
当社の不活性、低ブリードの 100% ジメチルポリシロキサン Thermo Scientific™ GC カラムを使用することで、さまざまなサンプル(石油化学製品、環境汚染物質、農薬、精油、乱用薬物など)中の非極性化合物の GC および GC-MS 分析で優れた信頼性および再現性の結果を得ることができます。
カラム | 推奨用途 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-1MS GC カラム | 多様な用途で最適な SN 比、感度および MS の一貫性を提供する低ブリードの安定したカラムです。 |
SafeGuard 付き TraceGOLD™ TG-1MS GC カラム | 石油化学製品(GRO またはガソリン系有機物など)、製油所ガス、農薬および精油の分析に適した低ブリードの安定した GC カラムです。ガード付きで長寿命が実現されています。 |
TraceGOLD™ TG-1MT Metal GC カラム | 高活性化合物や腐食性化合物の分析で、性能低下なしで 430 ˚C まで対応可能な非極性の金属カラムで、分析の限界を高めることができます。 |
TRACE™ TR-1MS GC カラム | 340 ~ 360 ℃という高温に対応した不活性相を必要とする GC-MS 環境分析に適した低ブリードの非極性カラムです。 |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.