ガスクロマトグラフィーの進化した技術
当社のThermo Scientific TRACE 1600シリーズガスクロマトグラフ製品ラインは、日々の作業を合理化し、お客様の分析ニーズを満たします。これにより、操作、制御、および導入が簡素化されます。モジュラー設計により、オフラインメンテナンス、迅速なトラブルシューティング、および構成の柔軟性により、装置の生産性を最大限に高めることができます。進化する分析ニーズに合わせて装置を適合させることで、投資を最適化できます。
お客様の要件を満たす2つのモデル
TRACE 1600シリーズガスクロマトグラフは、小型軽量で、フルサイズのオーブンを提供するため、移動が容易で、移動コストが削減され、ベンチスペースを他の用途に使用できるようになります。
TRACE 1600ガスクロマトグラフは、最小限のローカルインターフェースを搭載しています。ローカル制御に加えて、クロマトグラフィーデータシステムによるリモート制御もあs可能です。装置との相互作用が不可欠なラボラトリーのセットアップに理想的です。
TRACE 1610ガスクロマトグラフは、多機能なタッチスクリーンで装置を直接制御したり操作したりできるため、より優れたワークフロー体験が実現します。
iConnectカラムロックコネクタ
当社のTRACE 1600シリーズGCシステムには、キャピラリーカラムの取り付けを簡素化するInstant Connect(iConnect)カラムロックコネクタが装備されており、締め付け過ぎのリスクを排除し、迅速かつ漏れのない操作を保証します。これらのコネクタは、簡単なクリック操作で手締め接続が可能で、設置前にキャピラリーカラム長を調整できます。iConnectカラムロックコネクタは、iConnect SSLインジェクターおよびすべてのiConnect検出器モジュール、およびThermo Scientific TriPlus 500ヘッドスペースオートサンプラーインターフェースにも対応しています。
簡単なクリック操作で手締め接続が可能で、設置前にキャピラリーカラムの長さを調整できます。
直感的で多機能なタッチスクリーンユーザーインターフェース
TRACE 1610ガスクロマトグラフの7インチの高解像度、多言語タッチスクリーンの直感的なアイコンにより、機器のコントロール、ステータス情報、リアルタイム信号、消耗品使用カウンター、ハウツービデオ、診断、ランログに素早くアクセスでき、簡単に操作することが可能です。
直感的なアイコン操作で多機能を実現するタッチスクリーン。
ビデオチュートリアル
TRACE 1610 GCシステムの使用方法と一般的なメンテナンス手順を説明するビデオを、システムの高解像度タッチスクリーンで直接見ることができます。これにより、ガスクロマトグラフ、オートサンプラー、または接続された質量分析計の日常的な操作が、かつてないほど簡単になります。
操作ビデオは、TRACE 1610 GCシステムのタッチスクリーンからアクセスできます。
機器の状態
機器のヘルスチェックアイコンはタッチスクリーンに常時表示され、ユーザーにメンテナンスの必要性を警告し、予期しない中断のリスクを最小限に抑えます。消耗品の自動追跡により、消耗品の使用を最適化でき、不要でコストのかかる交換を回避できます。また、GLP準拠を強化するために、Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)内で機器の状態を追跡します。
機器のヘルスアイコンは、TRACE 1610 GCシステムのタッチスクリーンに常に表示されます。
iConnectインジェクターおよび検出器は柔軟性を提供します
TRACE 1600および1610ガスクロマトグラフは、最大2つのiConnectインジェクターと最大2つのiConnect検出器を収容できます。TRACE 1610補助オーブンと組み合わせると、4つのiConnect検出器に拡張できます。当社のインジェクターおよび検出器モジュールの全製品ラインはTRACE 1300シリーズおよびTRACE 1600シリーズGCシステムの両方で交換可能で、お客様の変化し続ける分析ニーズを満たし、ラボラトリーのリソースをより有効に活用できるように装置を柔軟に構成できます。新しいユーザーも経験豊富なユーザーも、高度なモジュール技術による使いやすさと信頼性に加えて、メソッドのスムーズな移植性によって促進される合理的な装置導入のメリットを享受できます。
交換可能なインジェクターおよび検出器モジュールにより、柔軟な構成が可能です。
ユーザーが設置可能な小型プラグインにより、ケーブルやチューブを使用しない簡単で迅速な接続が可能です
iConnectインジェクターおよび検出器モジュールの小型化された統合型電子ガス制御(IEC)機能は、ガスマニホールド、接続、制限、および電子バルブを各モジュールに統合し、温度およびガス制御、信号増幅、A/D変換用の電子機器も備えています。各モジュールはシリアル番号で識別できるため、追跡が容易で、GCシステムとは別個のアイテムとして機能するため、品質プロトコルに準拠しながら装置上で交換することが可能です。モジュールにはキャリブレーション情報が保存されるため、分析結果の一貫性が維持され、交換後の再キャリブレーションが不要になります。