Search Thermo Fisher Scientific
TRACE 1600シリーズガスクロマトグラフで使用できるさまざまな機器および消耗品をご覧ください。GC分析を強化し、ラボラトリーのワークフローに合わせてGCシステムを最適化できます。
シンプルな液体またはヘッドスペースGCオートサンプラー、またはすべてを実行できるオートサンプラー(液体、ヘッドスペース、固相マイクロ抽出(SPME)注入、および自動サンプル調製)のどちらが必要ですか。当社のオートサンプラーは、液体、固体、気体サンプルの処理に対応し、GCおよびGC-MSシステムへの注入を最高のパフォーマンスで行えるように設計されており、精度と信頼性が保証されます。
当社のガスクロマトグラフィーオートサンプラーのポートフォリオでは、サンプル処理タスクを自動化することで、時間を節約しエラーを削減します。
AI/AS 1610液体オートサンプラー– 使いやすさとサンプル処理機能が強化され、一貫性のある注入自動化が可能になり、GCデータの品質が保証されます。
TriPlus 100 LS液体オートサンプラー– このX-Y-Zロボットオートサンプラーを使用すると、液体注入を完全かつ確実に自動化できます。注入量の柔軟性が高く、注入パラメーターのカスタマイズが可能です。
TriPlus RSH SMARTオートサンプラー– 高度なサンプル処理およびサンプル調製ワークフロー、自動液体注入、静的および動的ヘッドスペースサンプリング、固相マイクロ抽出(SPME/SPME Arrow)サンプリング技術により、SMART消耗品の使用状況を追跡し、ラボラトリーの生産性を向上させます。
TriPlus 500 GC Headspaceオートサンプラー– 直接カラム接続設計により、サンプルの完全性と最高レベルのデータ品質精度を保証します。バルブループ技術に基づいており、水および固体サンプル中の有機揮発性成分分析に関する規制に完全に準拠しています。
Thermo Scientific TRACE 1600シリーズガスクロマトグラフは、最新のMarkes International Thermal Desorption(TD)およびTeledyne Tekmarパージアンドトラップシステム(P&T)ソリューションと互換性があり、分析の多様性を高めます。
TRACE 1600シリーズガスクロマトグラフは、Thermo Scientificの質量分析計(MS)と組み合わせることで、稼働時間の延長、コスト削減、使いやすさを実現し、MSの能力を強化します。
当社のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)システムは、もっとも困難なアプリケーションにおいて高感度で再現性のある結果を提供し、あらゆるサンプルからより多くの情報を抽出しながら、分析結果の正確性を確保します。生産性強化用ソフトウェアと組み合わせた当社の最新のGC-MS機器は、パフォーマンス、信頼性、バリューに関する非常に過酷な要件を満たし、あるいはそれ以上の成果をもたらします。
ご使用のTRACE 1600シリーズシステムとThermo Scientific GC-MS装置を組み合わせることで、GC-MSワークフローで最適な性能が得られます。
1つのソフトウェアプラットフォームで生産性とコンプライアンスを実現します。Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、クロマトグラフィーおよび質量分析のワークフローを合理化し、最高のソフトウェア体験を実現します。
このソフトウェアは、優れたコンプライアンスツール、ネットワーク機能、機器制御、自動化、データ処理などを提供します。Chromeleonソフトウェアは、クロマトグラフィーおよびルーチン定量質量分析(MS)分析のワークフローを統合した初のCDSで、Thermo Scientificガスクロマトグラフィー(GC-MS/MS)装置を完全に統合します。このソリューションは、WANに最適化された完全なエンタープライズソリューションであり、グローバルに拡張でき、強力で信頼性の高い投資収益率を実現します。
高温安定性、低ブリード、優れた不活性度による長いカラム寿命など、性能を飛躍的に向上させ、ガスクロマトグラフィーおよびガスクロマトグラフィー質量分析アプリケーションで信頼性と再現性の高い結果を得ることができます。
GCカラム&アクセサリーでアプリケーションを最適化できます
堅牢なアプリケーション検索ツール、メソッド開発ガイド、アプリケーションノートなどを備えた当社のオンラインクロマトグラフィー消耗品のカタログをご覧ください。
当社の高品質な部品およびアクセサリーは、お客様のThermo Scientificガスクロマトグラフィーシステムおよび関連モジュールの最適な性能を確保するように設計されています。GCシステム用の当社の部品およびアクセサリーポートフォリオに含まれる製品は、以下のとおりです。
当社の幅広い誘導体化試薬を使用して、GCまたはGC-MS分析の前に化合物の分離と検出能を向上できます。
シリル化試薬– GCアプリケーションで最も広く使用されている誘導体です。
アシル化試薬– カルボン酸またはカルボン酸誘導体の作用により、活性水素含有化合物を変換します。
アルキル化試薬– 活性水素を脂肪族または脂肪族-芳香族(ベンジル)基で置換し、酸性水素を含む化合物を修飾します。
シリコン処理液– 不活性の撥水性フィルムを使用してさまざまなラボラトリー消耗品をコートします。