Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific TRACE 1600およびThermo Scientific TRACE 1610ガスクロマトグラフはモジュール式で、GCおよびGC-MSアプリケーション向けに優れた汎用性を提供します。当社のTRACE 1600シリーズガスクロマトグラフィーシステムは、メンテナンスの簡素化、ダウンタイムの短縮、高い柔軟性を実現します。最適な柔軟性を得るために、当社のiConnectインジェクターおよび検出器一式は、さまざまな構成で複数のTRACE GCシステム間で容易に共有でき、設置コストをかけずに、お客様の機器を優先順位の高いサンプルやアプリケーションに適応させることができます。これらのガスクロマトグラフは、当社の堅牢なインジェクターおよび検出器技術と組み合わせることで、あらゆる規模のラボラトリーにとって賢い投資となります。
TRACE 1600 GC | TRACE 1610 GC | |
---|---|---|
最大2つのiConnectインジェクターと2つの検出器に加え、メインフレームに質量分析計を備えています | ||
マルチバルブおよびマルチカラム分析計用の補助オーブン | ||
メタン化装置 | ||
追加の検出器に対応します | ||
iConnectカラムロックコネクタ | ||
SSLインジェクター用のヘリウム安全対策技術 | ||
単一のスタート/ストップボタンとメンテナンスによる重要なローカルコントロール | ||
Chromeleon CDSによる完全な機器制御 | ||
完全なローカル機器制御インターフェース | ||
7インチHD静電容量方式タッチスクリーン | ||
機器や消耗品の健全性の状態を追跡し、予防メンテナンスのためのアラート通知を発信 | ||
内蔵のビデオメンテナンスガイド | ||
リアルタイムの信号モニタリング | ||
診断機能 | ||
多言語機能 | ||
タッチスクリーンの更新およびビデオアップロード用のUSBポート | ||
TriPlus 500ヘッドスペースオートサンプラーコントロール | ||
AI/AS 1610オートサンプラーコントロール |