Dionex Integrion HPICシステム:ルーチン分析のための簡単なソリューション
信頼性の高いThermo Scientific Dionex Integrion HPICシステムは、ルーチンのイオン分析のニーズを満たす多用途で効率的な分離を実現します。高圧対応イオンクロマトグラフィー(HPIC)により、データ品質を損なうことなく迅速な分析が可能です。Dionex Integrion HPICシステムには、2つのモデルと幅広い構成が用意されています。水、食品および飲料、バイオ燃料、医薬品分析用のルーチンイオンクロマトグラフィー(IC)アプリケーション用に設計されています。
特長
シンプルな配管レイアウト
この高圧イオンクロマトグラフィーシステムの配管レイアウトは論理的な流路に基づいており、物理的な設置面積を抑えたコンパクトなプラットフォームで、部品へのアクセスが容易です。
自動溶離液生成(EG)
オプションの溶離液生成付き試薬フリーイオンクロマトグラフィー(RFIC-EG)は、自動溶離液ジェネレーター電解再生サプレッサーを組み合わせて溶離液と再生液を生成します。
不活性で信頼性の高い部品
Dionex Integrion HPICシステムの構成部品はすべて不活性な非金属PEEK製で、腐食性溶離液への適合性と、金属汚染のない分析が可能です。IC PEEK Viperフィッティングはデッドボリュームが小さく、取り付けが簡単で、特別なトレーニングやツールは必要ありません。
消耗品デバイスモニター*
消耗品デバイスモニターは、消耗品を自動的に識別し、Dionex Integrion HPICシステム上の消耗品の設置、使用量、および性能指標を記録します。これにより、手動で消耗品を管理する必要がなくなります。
多様なICカラム
Dionex Integrion HPICシステムは、HPIC機能用の小粒子径4 µmカラムを含むさまざまなカラムサイズに対応しており、分析時間の短縮と分離能の向上を実現し、お客様のアプリケーションの要件に応えます。 
CDSソフトウェア
Dionex Integrion HPICシステムには、使いやすいThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)が付属しています。このソフトウェアプラットフォームは、ICの強力な制御とデータ処理を提供し、当社のすべての主要アプリケーションに容易にアクセスできるeWorkflowも搭載しています。
*無線送信機はお客様の国の法律により認可を受けていない場合があります。適切な認可を得られるまで、これらの機能に関して販売またはリースは提供および実施されません。詳細は、地域の販売代理店にお問い合わせください。
動画
システムの仕様
以下の表は、Dionex Integrion HPICシステムの仕様の概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。全ての仕様については、Dionex Integrion HPICシステム仕様シート(英語)をダウンロードしてください。
仕様
Dionex Integrion HPICシステム
ポンプ
タイプ
直列デュアルピストン、マイクロプロセッサー制御、一定の10 mm一次ストローク長、可変速度
構造
化学的に不活性、メタルフリーPEEKポンプヘッドおよび流路、0~14 pHの水性溶離液および逆相系溶媒が使用可能
圧力設定範囲
0~41 MPa(0~6000 psi)
流量設定範囲
0.000~10.000 mL/min、0.001 mL/minで流量増分を設定可能
流量再現性
< <±0.1%
流量設定精度
< <±0.1%
圧力変動
< 1%、1.0 mL/min時(標準時)
溶離液On/Offバルブ
電動式、標準
ピストンシール洗浄
オプション、自動
真空デガッサー
内臓、オプション
溶離液ジェネレーター
溶離液の種類
最大2個の溶離液ジェネレーターカートリッジ
KOH、LiOH、NaOH、炭酸塩、炭酸塩/炭酸水素塩、MSA
溶離液の濃度範囲
0.1~100 mmol/L
流量
0.1~3 mL/min
1.0 mL/minの溶離液濃度に制限
最大運転圧
Dionex EGC 500カートリッジ:35 MPa(5000 psi)
最大溶媒濃度
陽イオン:0%
陰イオン(水酸化物):25%メタノール(KOH、NaOH、LiOHカートリッジ)、陰イオン(炭酸塩/炭酸水素塩):なし
グラジエントプロファイル
標準 - 線形、凸面、凹面の陽と陰のグラジエントプロファイルの任意の組み合わせ
カラムコンパートメント
注入バルブ
6ポートまたは10ポートの高圧バルブを最大2個
サポートされているカラム
最大2本の内径1~9 mm、最大長250 mmの分析カラム、50 mmガードカラム付き
一定の温度ゾーン
オプション
温度測定波数範囲:30~80℃;周囲温度+5℃以上
温度精度:±0.5℃(30℃時)
温度安定性:± 0.2℃(30℃時)
温度平衡化時間(周囲温度+20℃):20分
検出器コンパートメント
一定の温度ゾーン
オプション
温度温度調節範囲:15℃(周囲温度-20℃)~40℃温度精度:± 0.5℃(15℃時)
温度安定性:± 0.2℃(15℃時)
温度平衡化時間(周囲温度-20℃):30分
抑制モード
化学再生サプレッサー
2 mmおよび4 mmの陰イオンおよび陽イオン、イオン交換膜型
電解再生サプレッサー(再生液リサイクルモード)
2 mmおよび4 mmの陰イオンおよび陽イオン、イオン交換膜型
電解再生サプレッサー(エクスターナルモード)
2 mmおよび4 mmの陰イオンおよび陽イオン、イオン交換膜型
ノンサプレッサー方式
陰イオンと陽イオン対応
電気伝導度検出器
電子タイプ
マイクロプロセッサー制御のデジタルシグナルプロセッサー、自動範囲調整
セル駆動
8 kHzスクエアウェーブ
直線性
1%
分解能
0.00238 nS/cm
出力範囲
デジタル信号:0~15,000 µS/cm
アナログ信号:0~15,000 µS/cm
ノイズ、ウェット
23 µS/cmバックグラウンドで≤0.2 nS
1 µS/cmバックグラウンドで≤0.1 nS
フィルター
来図タイム0~10秒、プログラム可能
データ取り込みレート
1~100 Hz、設定可能または自動
セル温度設定範囲
周囲温度+7℃以上、最高60℃まで
セル温度安定性
< 0.001℃
セル温度補償設定
出荷時1.7%/℃。0~3%/℃で設定可能
フローセル耐圧
10 MPa(1500 psi)
フローセル容量
0.7 µL
セル電極
不動態化した316ステンレススチール。MSAに対応
セルボディ材質
化学的に不活性なポリマー素材
ヒートエクスチェンジャー
不活性、拡散の少ない編み込み配管
電気化学検出器
エレクトロニクスタイプ
マイクロプロセッサー制御のデジタルシグナルプロセッサー
電気ノイズ、ウェット
IPAD(金電極):< 50 pC(10 mmol/L KOH)、DCアンペロメトリー(GC):< 10 pA
印加電位範囲
-2.0~2.0 V(0.001 V刻み)
信号範囲(デジタルおよびアナログ)
インテグレーテッドアンペロメトリー: 50 pC~200 μC DCアンペロメトリー:5 pA~74 µA
フィルター
レスポンスタイム、0~10s、設定可能
コントロールモード
リレー接点またはTTLを使用したローカル・リモートのコントロール、またはDCモジュールを介したChromeleon CDSソフトウェアを使用した制御
セルボディ材質
チタンボディ。内径2~7 mmのカラムに適合
作用電極
コンベンショナル:金、グラッシーカーボン、白金、銀。ディスポーザブル:金、白金、カーボン、銀
参照電極
pH-Ag/AgCl複合電極、一体型設計
PdH、一体型設計
自動範囲調節
可能
アナログ出力
10、100、1000 mVから選択
作用電極に対するセル容量
<0.2 µL
セル耐圧
0.7 MPa(100 psi)
パワーサプライ
パワーサプライ
定電流(CC)または定電圧(CV)パワーサプライ、オプション1:1チャネルCC [0~500 mA]またはCV [0~36 V]
オプション2:2チャネルCC [0~500 mA]またはCV [0~36 V]
オプション3:1チャネルCC [0~500 mA]&2チャネルCC [0~500 mA]またはCV [0~36 V]
オプション4:1チャネルCC [0~500 mA]&4チャネルCC [0~500 mA]またはCV [0~36 V]
システムソフトウェア
ソフトウェア
Chromeleon CDSソフトウェア、バージョン7.2以降
自動化ワークフローウィザード
標準装備
スマートスタートアップ/シャットダウン
標準装備
他社製品のサポート
GC、HPLC、MSを含む30以上400種類の装置
カスタマイズ可能なシステムコントロールパネル
標準装備
信号チャンネル
検出器の信号とポンプ圧を標準装備
データの傾向のプロット
装置のすべての数値パラメーター
システムステータス仮想チャンネル
標準装備
ネットワーク障害からの保護
ネットワーク接続設置用の標準機能
システムトリガーコマンドと条件
標準装備
毎日の監査証跡
標準装備
サンプルの監査証跡
標準装備
システムキャリブレーションの保存
出荷時、現在、および過去。完全にユーザー選択可能
カスタムレポート作成
標準装備、無制限のレポートシート
GLP準拠
オプション
物理的仕様
サイズ(高さ×幅×奥行)
62.5 × 30.0 × 55.9 cm(24.6 × 11.8 × 22インチ)
重量
41 kg(90 lb)
電源
100~240 V AC、50~60 Hz(オートレンジ調節)
設置環境温度
10~35℃
設置環境湿度
20~80%、結露がないこと
コントロールモード
フロントパネルとChromeleon CDSソフトウエアによるフルコントロール;またはその代わりとしてTTLやリレー接点によるコントロール;リレーOUT x 2、TTL OUT x 2、プログラム可能な入力信号端子 x 4
USBコミュニケーションプロトコル
USB input x 1、USB output x2を持つ内蔵USB ハブ
リークセンサー
内蔵型、光学センサー
研究用途にのみ使用できます。診断目的の使用はできません。