Search Thermo Fisher Scientific
その答えは、実行しているイオンクロマトグラフィー分析の種類と、必要となる可能性のある特殊な機能によって異なります。当社は、ルーチン分析に適した堅牢な基本システムから、電解溶離液ジェネレーターを備えた高スループット対応システムに至るまでを網羅した、幅広いイオンクロマトグラフィー(IC)ソリューションと複数検出器のオプションを提供しています。当社の最新ICシステムには、いずれも高圧イオンクロマトグラフィー(HPIC)分析機能が実装されています。以下の選択ガイドをご覧になり、お客様のラボに最適なICシステムをお探しください。
|
| ||
概要 | |||
Thermo Scientific Dionex Inuvion Core ICシステムを使用した高圧オペレーションによる連続化学的抑制の利点について説明します。簡単に構成可能なプラットフォームであるため、分析要件の増加に応じたアップグレードが可能です。 | Thermo Scientific Dionex Inuvion ICシステムでは、イオン分析を簡単に実施できます。構成可能なこのICシステムでは、高圧オペレーション、溶離液真空デガッサー、電解抑制の機能が利用でき、オプションでReagent-Free IC溶離液生成機能が提供されます。 | 使いやすく信頼性の高いThermo Scientific Dionex Integrion HPICシステムは、多用途で効率的な分析を行います。柔軟な検出器構成、自動溶離液生成、および高圧対応機能により、データ品質を損なうことなく迅速な分析が可能です。 | Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPICシステムは、モジュール式のICシステムで、標準およびマイクロボア構成が用意されており、2D分析機能によってクラス最高の分解能、速度、感度を提供します。 |
化学再生サプレッサー | |||
自動サンプル調製 | |||
* | * | * | |
高圧オペレーション(最大5,000 psi) | |||
電解再生抑制 | |||
電解溶離液生成 | |||
グラジエント分離 | |||
* | * | ||
消耗品デバイスモニタ | |||
| |||
タブレットでのシステムコントロール | |||
| |||
一体型の電気化学セル | |||
| |||
モジュラー構成 | |||
|
| ||
独立したデュアルシステムとしての構成が可能 | |||
| |||
比例機械的グラジエント | |||
2Dクロマトグラフィー | |||
*印は一部機能