Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientificのイオンクロマトグラフィー用製品は、研究をシームレスに進められるように設計されています。当社の革新的なイオン交換クロマトグラフィーカラムケミストリー、自動溶離液生成製品、オートサンプラー、検出器、使いやすいクロマトグラフィーデータシステム、およびその他の製品は、クロマトグラフィー分析の課題を解決するのに役立ちます。
当社の幅広いイオン交換カラムケミストリーのラインナップは、さまざまなアプリケーションの課題に対応できるように設計されています。当社のThermo Scientific Dionex IonPacカラムは水酸化物、炭酸塩、およびメタンスルホン酸(MSA)溶離液用に製造されており、当社のBioICカラム(Thermo Scientific Dionex AminoPacカラムおよびThermo Scientific Dionex CarboPacカラム)は、イオンクロマトグラフィーによるアミノ酸および糖の直接分析を可能にします。この多様なカラムポートフォリオにより、IC分析に最適なカラムを見つけることができます。
イオン交換クロマトグラフィーに使用するカラム:
当社の次世代ICサプレッサーおよび溶離液生成ソリューションを使用すると、今日のイオンクロマトグラフィーの課題に容易に対応し、分析の成功を確実にします。当社の次世代サプレッサーは、無機分析物の測定において最高の感度と最小の検出限界を実現し、当社の溶離液生成ソリューションは、常に信頼性と再現性のある結果を提供します。
Thermo Scientific Dionexイオンクロマトグラフィーオートサンプラーのいずれかを使用してサンプル処理タスクを自動化することで、時間を節約しエラーを低減できます。当社は、低~高サンプル注入量とオプションの温度制御を可能にする高精度、低コスト、メタルフリーのオートサンプラーなど、幅広い製品を提供しています。
最大限の柔軟性を追及したThermo Scientific Dionex Integrion HPICシステムおよびThermo Scientific Dionex ICS-6000 HPICシステムでは、内部サプレッサー型電気伝導度検出器または電気化学検出器(DCまたはインテグレーテッドアンペロメトリー)を利用できます。または、これらのシステムをUV-Vis吸光(可変波長またはフォトダイオードアレイ)、誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)、または質量分析計(MS)検出に接続することも可能です。Thermo Scientific Dionex Inuvion Core ICおよびThermo Scientific Dionex Inuvion ICシステムは、熱制御された一体型電気伝導度検出器を標準装備しています。
Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viperフィッティングを使用すると、Thermo Scientific Dionexイオンクロマトグラフィーシステムの性能を最大限に高める、簡単で安定した少ないデッドボリュームで接続できます。これらのフィッティングにより、フェルールが正確に配置され、効率が向上し、クロマトグラフィーピークがシャープになります。また、ご使用のICシステムに合わせた便利なキットもご利用になれます。
クロマトグラフィーデータシステム(CDS)は、クロマトグラフィーおよびMSデータを規制に準拠しながら、効率的かつ高い信頼性の高い方法で処理し、分析プロセス全体を管理するために不可欠なシステムです。Thermo Scientific Chromeleon 7 CDSは、使いやすさを重視し、ラボやITのニーズに対応できるよう設計されています。すぐに直感的に使用できるため、トレーニング時間は最小限に抑えられ、ラボの効率を向上させます。また、業界をリードするネットワーク障害保護機能により、復元可能なクライエント-サーバー間アーキテクチャーを提供するため、データの安全性の確保と連続稼働を実現します。
Chromeleon CDSは、Thermo Scientificイオンクロマトグラフィーシステムのすべての機能と性能を引き出し、お使いの装置性能を最大限活用できるようにします。
ご使用のThermo Scientific Dionexイオンクロマトグラフィーシステムとその関連モジュール専用に設計された高品質の部品とアクセサリを使用することで、最良のクロマトグラフィー結果を得ることができます。当社は以下の部品およびアクセサリーを提供しています。
イオンクロマトグラフィー分析を簡便化するために、当社はお客様が必要とするすべての高純度試薬および標準液を開発しました。当社のThermo Scientific Dionex標準液、試薬、および化学薬品のラインアップは、時間のかかる試薬および標準液のバリデーションを最小限に抑え、システムを最高のパフォーマンスで稼働させるのに役立ちます。当社のIC標準液および試薬のラインナップは以下のとおりです。