Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Core HPLCシステムで、ルーチンの分析作業における中断を排除できます。現在どのシステムを使用しているかに関係なく、Vanquish Coreへの切り替えはシンプルでシームレスです。調節可能なグラジエントディレイボリュームなどのメソッド移菅ツール一式は、メソッド採用を容易にします。Vanquish Core HPLCシステムは、Vanquish製品ラインのすべての製品と同様にハードウェア精度、検出器感度、操作の簡素性を提供します。
調整可能な独自のグラジエントディレイボリューム(GDV)、および複数の温調モードは、元のシステムに合せて分離を調整するのに役立ちます。システムの再配管や再検証を行うことなく、アイドルボリュームを調整できます。
Thermo Scientific SmartFlowポンプテクノロジーには、溶離液の圧縮率変動に応じた自動補正機能があり、溶離液の組成および背圧に関係なく、優れたフローおよびグラジエント精度を確保します。ポンプは最大700 barでの動作が可能で、バイナリ、クォタナリ、デュアルグラジエントのオプションがあります。
生産性の向上、確実な規制準拠、およびラボの円滑な運営維持を実現するための、2つのオプションコンポーネントがありまます。Thermo Scientific Vanquish溶媒モニターは溶媒レベルを追跡して、溶媒チャンネルの乾燥や不要な流出を防止します。一方、タッチスクリーン式のVanquishユーザーインターフェースでは、システム状態を視覚的にモニタリングできます。
さまざまな検出オプションがあるため、分離から最大限の情報を収集できます。当社のポートフォリオには、ダイオードアレイ検出、ほぼユニバーサルな荷電化粒子検出、蛍光検出、質量分析検出などが含まれます。
Vanquish Core HPLCにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish Core HPLCシステムは、規制準拠のためのツール、ネットワーク接続機能、自動化機能、およびデータ処理機能を備えたThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)と統合可能です。当社は、Thermo Scientific HPLCシステムを他のCDSおよびMSソフトウェアプログラムに接続するStandard Instrument Integration (SII)パッケージを提供しています。
以下の表は、標準的な設定おけるVanquish Core HPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。これらの仕様は、お客様のシステムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様でご確認ください。
カテゴリー | Vanquish Core HPLCシステム |
最大システム圧力 | 700 bar |
流量範囲 | 0~10 mL/min |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(400 µL) クォタナリ(679 µL) アイソクラティック ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応 |
pH範囲 | 1~13(塩化物濃度は最大0.1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり |
メソッド移菅を簡素にするカスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり、メソッド移菅キット使用 |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:0.01~100 µL |
サンプル冷却 | あり(4~40℃) 選択したサンプラーによる |
サンプル容量(標準) | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり、5~85℃ 非循環および強制対流 |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブ(オプション) |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | なし |
検出器の選択肢 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 示差屈折率検出器 質量分析計 |
標準的なVanquish Core HPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Vanquish CoreバイナリHPLC | Vanquish CoreクォタナリHPLC | Vanquish CoreアイソクラティックHPLC | |
ポンプ
|
VanquishバイナリポンプC | VanquishクォタナリポンプC/CN | VanquishアイソクラティックポンプC |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーC/CT | ||
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー(オプション) | ||
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントC | ||
事実上ゼロデッドボリュームの システム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット | ||
検出器
|
HPLC/UHPLC検出器ページ | ||
オプションコンポーネント: フラクションコレクター |
当社のVanquishフラクションコレクターのページにアクセス |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。