Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Horizon UHPLCシステムは、ハイエンドUHPLCが必要なアプリケーションにおいて、比類ない性能とスループットを提供するため、研究開発ラボに最適です。このシステムは完全にバイオコンパチブルの流路と非常に低いグラジエントディレイボリュームを備えているため、もっとも要件の厳しいLCおよびLC-MSワークフローでも、優れた分離、卓越した保持時間とピーク面積精度、高い検出器感度、およびより低いベースラインノイズを提供します。Vanquish Horizon UHPLCシステムは、Vanquish製品ラインのすべての製品と同様にハードウェア精度、検出器感度、操作の簡素性を提供します。
VanquishバイナリポンプHは、SmartFlow、SmartStroke、Adaptive Thermal Effect Compensation(ATEC)技術を使用し、最大動作圧1,500 bar(22,000 psi)で、業界をリードするUHPLCフローパフォーマンスを発揮します。
業界をリードするパフォーマンスは、最高レベルの保持時間安定性、およびクロマトグラフィーの分離能と選択性を提供します。これは、超高速グラジエントを使用してLC-MSワークフローをサポートし、精度、確度、および再現性において最高品質のデータを生成します。
VanquishスプリットサンプラーHTは、SmartInjectテクノロジーを用いて卓越した速度と注入精度を実現します。デフォルトのバイアル容量は216サンプルですが、Vanquishチャージャーのサンプル拡張を使用して最大8,832サンプルまで拡張可能です。
Vanquishダイオードアレイ検出器HLはLightPipe技術を採用しており、迅速かつ高感度な検出を実現する長い光路と低分散が特長です。当社は、ほぼユニバーサルな荷電化粒子検出、蛍光検出、および質量分析検出など、その他の検出オプションも提供しています。
Vanquish Horizon UHPLCシステムの流路は完全にバイオバイオコンパチブルで、Thermo Scientific nanoViperフィンガータイトフィッティングを備えています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish Horizon UHPLCシステムは、規制準拠のためのツール、ネットワーク接続機能、自動化機能、およびデータ処理機能を備えたThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)と統合可能です。当社は、Thermo Scientific HPLCシステムを他のCDSおよびMSソフトウェアプログラムに接続するStandard Instrument Integration(SII)パッケージを提供しています。
以下の表は、標準的な設定におけるVanquish Horizon UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。これらの仕様は、システムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様でご確認ください。
カテゴリー | Vanquish Horizon UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 1,500 bar |
流量範囲 | 0~5 mL/min |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(35 µL) |
バイオコンパチブル | 対応 |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | なし |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり(測定装置を使用) |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:0.01~25 µL オプション:0.01~100 µL |
サンプル冷却 | あり(4~40℃) |
サンプル容量(標準) 標準的な12 mm ODバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張 | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり、5~120℃ 非循環および強制対流 |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり |
検出器の選択肢 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 質量分析計 |
標準的なVanquish Horizon UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。個々のアプリケーションニーズに関するご相談は、最寄りの担当者にお問い合わせください。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Vanquish Horizon UHPLC | |
ポンプ
|
VanquishバイナリポンプH |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーHT |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー(オプション) |
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH |
事実上ゼロデッドボリュームの システム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット |
検出器
|
HPLC/UHPLC検出器のページを見る |
オプションコンポーネント: フラクションコレクター |
当社のVanquishフラクションコレクターのページにアクセス |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。