Search Thermo Fisher Scientific
金属、特に有毒の重金属は、大気、水、土壌を汚染し、公衆衛生を損なう可能性があります。明るい未来をもたらすために、規制を順守し、飲料水に有毒の重金属が含まれていないことを確認するのに役立つ微量金属分析システムを提供するとともに、製品開発、品質管理、腐食防止などに対応する金属分析ソリューションを提供します。
金属分析では、規制、濃度範囲、検出限界の違いによって、必要な装置も異なる場合があります。AA および GFAA は経済的な装置で、少数の元素の分析に最適です。ICP-OES および ICP-MS は特にハイスループットの多元素分析に使用されます。ICP-OES は、総溶解固形分が高い(最大 30%) 場合でも対応可能なため、難しいマトリックスが含まれる試料の分析に適しています。一方、ICP-MS はコリジョンセル技術を使用して多原子干渉を取り除くため、検出限界を ppt 単位にまで下げることができます。トリプル四重極 ICP-MS および高分解能 ICP-MS により、環境および地球科学に関連する高度な分析を正確に実施できます。詳細なアプリケーションとトラブルシューティングのヒントについては、金属分析インフォメーションラーニングセンターページをご覧ください。
環境の微量元素分析でのあらゆる課題を解決する多様な機能