影響について
水圧破砕(フラッキングとも呼ばれる)の急速な発展に伴い、それが環境に与える影響についてもさまざまな意見が飛び交っています。市民も政府関係者も、水圧破砕が飲料水源を汚染するのではと疑問視しています。
当社は、以下の点で役立つ幅広い製品およびサービスを提供することで、石油およびガス探査企業、水処理企業、飲料水および排水処理施設などをサポートしています。
  • 地下水への環境的影響を最小限に抑える
  • フラッキング処理を改善する
  • 処分前に廃水、ドリルにより削られた土砂、塩水を処理する
コミュニティに参加する
より健康で、より清潔で、より安全な地球にするための分析ソリューション
新たなエネルギー源に対する世界的需要の高まりを受け、シェールオイル/ガス抽出技術の発展にも拍車がかかっています。しかし、水圧破砕(HF)(フラッキングとも呼ばれる)の急速な発展に伴い、それが環境に与える影響についてもさまざまな意見が飛び交っています。水圧破砕処理中に使用される化学物質には有害な化合物が含まれる場合があり、発生する廃水には高濃度の塩や金属に加え、時には地下環境の微量の放射性同位体も含まれることもあります。
カタログをダウンロード ›
概要: フローバック水と随伴水の分析
水圧破砕処理中に高圧でシェール(頁岩)に亀裂を生じさせると、廃水がフローバック水または随伴水として地上に戻ります。このホワイトペーパーをダウンロードして、廃水の処理方法と、廃水内の汚染物質の分析方法をご確認ください。
ホワイトペーパーをダウンロード ›
詳細情報を見る
臭化物分析、ストロンチウム分析、バリウム分析
臭化物(Br-)、ストロンチウム(Sr2+)、バリウム(Ba2+)は、フローバック水に含まれる代表的な物質です。臭化物は、飲料水の消毒中に臭素化した消毒副産物の形成を増大させる場合があるため、特に懸念される物質です。このホワイトペーパーをダウンロードして、臭化物の分析方法をご確認ください。
 ホワイトペーパーをダウンロード ›
詳細情報を見る
金属分析
岩盤から溶出した塩など、高濃度の溶解固形物は、フラッキングによるフローバック溶液の分析時に問題となる場合があります。これらの溶液を直接分析すると、測定対象物質の検出が抑制されてしまうことが多いため、微量の検体を正確に測定するにはサンプル希釈が必要となります。また、濃度が高いと、測定対象物質の線形校正範囲外になる場合があります。ICP-OES および ICP-MS は幅広いダイナミックレンジを持つため、複数の金属の分析に適しています。
アプリケーションノートをダウンロード ›
詳細情報を見る
陰イオン分析、有機酸分析
水圧破砕フローバック水には、陰イオンと有機酸が含まれます。これらは水圧破砕水の粘度を変化させるため、水圧破砕処理に影響します。また、飲料水源になり得る地上水および地下水の質を低下させる場合もあります。イオンクロマトグラフィーは、このような水質汚染の確認に使用できる強力な分析手法です。
テクニカルノートをダウンロード ›
詳細情報を見る
メタン規制
米国 EPA 初のメタン規制
2015 年 1 月 14 日、米国 EPA(環境保護庁)は、石油/ガス産業で、メタンおよびスモッグを形成する揮発性有機化合物の排出を規制する計画をまとめました。天然ガスの主要な構成要素であるメタンが規制されるのは、これが初めてです。EPA は同年夏に規制案を公表し、2016 年に最終的な規制を定める予定です。
天然ガス生産の革新的技術の中心的存在が水圧破砕です。この処理では、メタンが大気中に放出されるか、フラッキング水に溶け込みます。以下のリソースは、水に溶けたメタンの検出方法を説明しています。