food-authenticity-labeling-showcase-image-230x195
消費者の保護と公衆衛生対策のための食品および飼料の真正性検査
今日のグローバル経済においては、食品またはその成分は 1 つの農場から供給される場合もあれば、世界中の生産者や製造業者から供給される場合もあります。これらの食品は世界各国から輸出されるため、真正性と産地を確認するための不正表示規制が存在します。しかし、食品汚染の問題が後を絶たないことは、意図的な混入や偽装ではなくとも、ミスが発生する余地が常にあることを意味しています。当社の科学者は、消費者の利益と公衆衛生を保護するための、食品および飼料の真正性を検査する技術の開発に日々取り組んでいます。
関連する食品真正性検査 & 表示のカテゴリー
ラボで実証された技術の高い精度と信頼性を現場で直接活用できます。Thermo Scientific 携帯型ラマン分析計は、確実で明確な答えを現場で提供し、偽造品や危険物の迅速な同定を実現します。
ラボから生産ラインまで、製品品質と生産効率を向上させます。Thermo Scientific™ NIR および FT-NIR アナライザーは、直感的な操作と、性能、機能およびサポートの独自の組み合わせにより、プロセスおよび品質管理分析のスタンダードを確立します。
GMO 検査ポートフォリオには、ヨーロッパで承認されているすべての GMO や他の地域で承認されているほとんどの GMO を検出および定量する万能アッセイなど、大豆やトウモロコシ、加工食品中の GMO 固有の DNA 配列を検出する包括的なワークフロー用ソリューションが含まれます。
当社の動物種用のリアルタイム PCR 検査ソリューションポートフォリオには、食品および飼料に含まれる牛、家禽、反すう動物、馬、および豚の DNA を検査する高感度アッセイキットが含まれます。 
同位体比質量分析計は、食品の真正性を検証するツールとして重要性が増しています。たとえば、水素同位体と酸素同位体、または炭素同位体と窒素同位体の分布の差異を調べることにより、農産物の原産地を特定できます。
LC-MS および GC-MS
LC-MS および GC-MS
液体クロマトグラフィーおよびガスクロマトグラフィー質量分析法(LC-MS および GC-MS)は、事前に定義された食品成分の標的分析や食品表示調査における不純物および添加物のスクリーニングに使用されます。
関連する動画
食品偽装検査にまつわる話:農場からラボまでビールの旅を辿る(英語)
How Isotopes Can Help with Food Authenticity Control
How isotopes can help with food authenticity control
Isotopic analyses of foods have become a widespread tool to evaluate the quality, authenticity and origin of food products. See how IRMS technology is improving food quality.