微生物の分子学的検出と定量
リアルタイムPCRにより迅速性と正確性を実現
市場をリードするリアルタイムPCR技術により、病原体、動物衛生、品質指標、および真正性検査対象の検出と定量におけるもっとも困難な課題に対処できます。簡便かつ包括的で迅速な病原体検出システムから、特定の要件向けカスタムソリューションを構築するためのコンポーネントまで、運用のニーズに合わせて多様なソリューションをカスタムできます。
微生物の分子学的検出および定量製品のカテゴリー
Thermo Scientific™ SureTect™リアルタイムPCRシステムを使用して、さまざまな食品および環境試料中から発生率上位の食品由来病原菌を迅速かつ容易に検出できます。
施設内でのアッセイ開発用に最適化された効果的なマスターミックスの堅牢なポートフォリオは、高レベルの阻害因子を含有する食品、環境、およびその他の試料中のDNAおよびRNAターゲットの検出に最適です。
分子学的検出や他の手法用にサンプルを集積、洗浄、精製、濃縮、および自動処理するオプションにより、もっとも困難な食品試料でも調製できます。
食品安全のカスタムソリューションを提供する包括的なグローバルサポートにより、革新的なカスタムアッセイ設計、シーケンシング、およびバイオインフォマティクスの専門知識を得られます。
食品試料中の病原菌、その他の細菌やウイルスの分析に加え、動物種の同定やGMO(遺伝子組み換え生物)に特異的なDNA塩基配列の検出および定量を行うためのさまざまなリアルタイムPCRソリューションを提供しています。各試験は、市場をリードするApplied Biosystems™ QuantStudio™ 5食品安全性リアルタイムPCRシステムで実行するよう設計されています。
Power up your Salmonella screening
サルモネラ菌スクリーニングを強化:1回の迅速PCR検査で3つのターゲットを検出
新しいThermo Scientific™ RapidFinder™サルモネラ菌マルチプレックスアッセイは、鶏肉、豚肉、および生産環境試料中のサルモネラ菌、サルモネラネズミチフス菌、およびサルモネラ腸炎菌を同時検出するシンプルなワークフローを備え、速やかな製品リリースや介入を実現するための迅速かつ実用的な回答を提供します。
詳細を見る
PathoProof™ Mastitis Complete-16 Kits
乳牛における乳房炎原因細菌のPCR検査
Thermo Scientific™ PathoProof™ qPCRアッセイキットを使用すると、世界中の病床性および潜在性乳房炎症例の95%の原因となっている微生物を、細菌培養することなく4時間以内に検出できます。
PathoProof製品を見る