Search Thermo Fisher Scientific
元素不純物とは何でしょうか。元素不純物とは、最終薬剤製品に含まれる微量金属のことです。元素不純物の分析は、最終薬剤製品の微量元素の濃度を明らかにするために必要です。製剤における元素不純物は、触媒、処方成分、およびプロセス容器由来で発生する可能性があります。これらの金属元素不純物は、薬物の効能と干渉したり、患者に直接的な毒性作用が生じる可能性があります。
100 年以上にわたり、規制当局は、医薬品に含まれる重金属不純物の検査を求めてきました。近年、世界中の規制当局は、誘導結合プラズマ(ICP)発光分析分光法(ICP-OES)や質量分析(ICP-MS)を用いた、医薬品原料中の幅広い不純物金属元素のモニタリングに対する USP 232 元素不純物、ICH Q3D など、現代的な改訂を受けた手法やガイドラインを発行しています。
米国薬局方(USP)協会は、2010 年に不純物制限、医薬品と原料の分析手順、栄養補助食品における元素汚染物質という 3 つの新しい元素不純物総則を提案しました。
この改訂は、2 つの主要な作業分野に分かれています。
元素不純物基準の改訂のきっかけとなった出来事は特にありませんが、USP の科学エキスパートは、現代的な分析手法を導入し、こうした不純物の最新の健康情報を反映するためにこれらの基準の更新が必要だったと結論付けています。
2015 年 1 月 14 日の発表により、2018 年 1 月 1 日が総則 <232>、<233>、<2232> の新たな発効日となります。これは、元素不純物向けの ICH Q3D ガイドラインを含む、その他のグローバルな医薬品および医療機関で設定された期限およびタイムラインと足並みを揃えることを意図したものです。ユーザーが既存の <231> 章アプローチを継続使用するか、新しい <232>、<233>、<2232> 章で規定している手法を導入するための緩衝期間を設けるための措置でした。2018 年までの期間に、USP はこの調整プロセスをスムーズに進めるために、医薬品業界、FDA、ICH との意見交換を継続しています。
合計 24 種の元素不純物 (Cd、Pb、As、Hg、Co、V、Ni、Tl、Au、Pd、Ir、Os、Rh、Ru、Se、Ag、Pt、Li、Sb、Ba、Mo、Cu、Sn、Cr) は、それぞれの毒性制限とともに指定され、4 つの主要なドラッグデリバリーカテゴリーにおける 1 日最大摂取許容量(PDE)レベル(μg/日)として定義されます。PDE 制限は以下の表のとおりです。
こうした低い規制レベルを満たすには、分光分析手法を用いて元素不純物を測定する新しい分析プロトコルを次の手法とともに使用します。
Element | Cd | Pb | As | Hg | Co | V | Ni | Tl | Au | Pd | Ir | Os | Rh | Ru | Se | Ag | Pt | Li | Sb | Ba | Mo | Cu | Sn | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2A | 2A | 2A | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
経口 PDE(µg/日) | 5 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 550 | 1200 | 1400 | 3000 | 3000 | 6000 | 11000 |
非経口 PDE(µg/日) | 2 | 5 | 15 | 3 | 5 | 10 | 20 | 8 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 250 | 90 | 700 | 1500 | 300 | 600 | 1100 |
吸入 PDE(µg/日) | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 7 | 1 | 25 | 20 | 300 | 10 | 30 | 60 | 3 |
USP、Medicine Maker、サーモフィッシャーサイエンティフィックがお届けするこの教育用手引きは、医薬品、成分、栄養補助食品、サプリメントに含まれる元素不純物の分析を設定するために必要な背景情報、ヒントとテクニックを提供することで、ユーザーが迅速に設定できるように作成されています。
この総合的なオンラインツールキットには、医薬品や成分における以下の毒性制限に準拠するように元素不純物を指定して管理するための USP <232>、<233> および ICH Q3D アプローチに関連する最新のアプリケーションコンテンツが収録されます。
7 つのトレーニングセミナーと 2 つのオンデマンド e-learning への無料アクセスとともに、規制、サンプル調製、ラボ操作、基準、装置の選択、装置の操作、手法の最適化、ソフトウェアなどに関する 3 時間の学習コンテンツが含まれています。
この 2 パートオンデマンド e-learning シリーズで、医薬品元素不純物規制とラボでの検討事項について把握できます。業界エキスパートのサポートを得て、2018 年 1 月 1 日から施行される元素不純物の新しい薬局方手法に備えましょう。
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars, and white papers for pharma & biopharma.