Search Thermo Fisher Scientific
Nicolet RaptIR+/RaptIR赤外顕微鏡による迅速な発見と同定
日常的に異物分析や不良品解析を行う分析ラボでは、より小さな粒子を、より速く測定することが重視されます。Thermo Scientific Nicolet RaptIRおよびRaptIR+赤外顕微鏡は高品質な赤外スペクトルを提供します。
これらのリサーチグレードの赤外顕微鏡の利用により、微小サンプル、含有物、不純物、微粒子、物質の分布を、より高い精度で明確に特定することができます。また、扱いやすさを重視したユーザーインターフェースは、あらゆる赤外顕微鏡ユーザーへ、高度な柔軟性と操作性を提供します。Nicolet RaptIRシリーズ赤外顕微鏡は、さまざまな材料において、迅速で適切な結果をもたらします。
さらに、ユーザー交換可能な検出器により、アプリケーションの応用性を拡げ、測定波数範囲の拡張や、液体窒素レスの検出器が利用できます。Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR分光光度計と組み合せれば、このシステムは、FT-Raman、TGA-IR、内蔵ATR、マルチレンジ解析を1台でこなすパワフルな解析ワークステーションになります。また、Nicolet iS20 FT-IR分光光度計と組み合わせることもできます。
Nicolet RaptIR+赤外顕微鏡 | Nicolet RaptIR赤外顕微鏡 | |
---|---|---|
可視空間分解能 | 1 μm以下 | 1 μm以下 |
赤外空間分解能 | 5 μm以下 | 5 μm以下 |
検出器 | 交換可能、MCT-A、MCT-B、InGaAsなど | 固定式、MCT-A、MCT-Bなど |
接続可能なFT-IR本体 | Nicolet iS50 FT-IR分光光度計 Nicolet iS20 FT-IR分光光度計 | Nicolet iS50 FT-IR分光光度計 |
対物レンズ | 4倍、40倍対物レンズ(可視)、15倍ダイヤモンドターニング回折限界対物レンズ(可視・赤外)、高感度反射など | 4倍、40倍対物レンズ(可視)、15倍ダイヤモンドターニング回折限界対物レンズ(可視・赤外)、高感度反射など |
偏光子 | 自動偏光子、可視および赤外 | 自動偏光子、可視および赤外 |
Thermo scientific Nicolet RaptIRシリーズ赤外顕微鏡は、自動モザイク作成から赤外スペクトル測定まで、卓越した性能と共にシンプルな操作性を追求した装置で、いかなるスキルレベルのユーザーでも質の高い結果を得ることができます。
Nicolet RaptIRシリーズ赤外顕微鏡はFT-IR本体と接続して利用します。Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR分光光度計と組み合わせれば、FT-Raman、TGA-IR、内蔵ダイヤモンドATR、マルチレンジ解析を1台でこなすパワフルな解析ワークステーションになります。それにより、固体、液体、ガス、微小物まで、あらゆるサンプル形状に関して、より迅速に赤外スペクトルを取得することができます。
Nicolet RaptIR+/RaptIR赤外顕微鏡はどのようなアプリケーションにおいても常に正しい分析結果を取得できます。
厚さ40 mm、重さ5 kgまでのサンプルを、オープンアクセスかつ耐重量仕様のサンプルステージに搭載することができます。
高解像度のカメラと接眼レンズは鮮明な画像を提供し、フレキシブルなUIとスムーズなジョイスティックにより、とても自然でシームレスな操作性を実現します。
4x対物レンズと15x対物カセグレンを使うことで、サンプル全体を俯瞰した後に、速やかに細部へと焦点を合わせることができます。
優れた赤外顕微鏡の能力によって、これまでよりも早く、しかも広い範囲をカバーし、毎秒最大10スペクトルの速度、5 μm以下の空間分解能でサンプルを評価することができます。
64ビットオペレーションのParadigmソフトウエアとユーザーインターフェースにより、分析プロセス全体はシンプルで簡単なものとなります。
Nicolet RaptIR赤外顕微鏡は、データをさまざまな形式にカスタマイズできるので、最良の形式で関係者にレポートを送信することができます。
RaptIRシリーズ赤外顕微鏡は汎用性が高く、次のような幅広いアプリケーションに活用できます。
Thermo Scientific OMNIC Paradigmソフトウエアは、複雑なサンプルを素早くナビゲートして分析するフレキシビリティの高いユーザーインターフェースです。データ収集と管理にデータベース形式を採用し、広範囲なマッピングデータから、複数ポジションの赤外スペクトルまで、より安全なデータ管理が可能です。
Nicolet RaptIRシリーズ赤外顕微鏡の革新的な性能は、高機能なThermo Scientific OMNIC Paradigmソフトウエアによりサポートされます。このソフトウエアはユーザーに対し、ターゲットから必要な情報を抽出する方法について明確なガイダンスを提示します。また、適応性の高いユーザーインターフェース(UI)、データベースセキュリティ、フローティングツールバー、64ビットシステム、および簡単に構築可能なワークフローによって、データ収集から、分析シーケンスが自動化されます。
扱いやすさを重視したユーザーインターフェースを実装したソフトウエアは、あらゆる赤外顕微鏡ユーザーに対して、高度な柔軟性と操作性を提供します。ワークフローの自動化機能に加え、1回の測定でサンプル上の測定箇所をマルチポイントで選択できるため、時間の節約とエラーの低減にも役立ちます。オートフォーカスと自動イルミネーションにより、迅速かつ簡単にデータを収集できます。微粒子分析のワークフローはフルカスタマイズが可能で、どなたでも簡単にサンプル測定からレポート作成が可能です。
下記のビデオでは、Nicolet RaptIRシリーズ赤外顕微鏡による、サンプル観察、赤外スペクトル測定、マッピング測定などの各種フローを簡単に紹介します。