DXR3 Flexラマン分光装置の概要
Thermo Scientific DXR3 Flexラマン分光装置は、研究グレードの卓上型ラマン分光装置をベースデザインとし、他のさまざまな分析手法と統合するために特別に設計されています。このコンパクトな分光装置は、Thermo Scientific DXR3ラマン分光装置製品群の高度な分光装置と同じ設計と光学系を採用しています。そのため、データ品質を損なうことなく、ポータブル性と他分析法とのハイフネーションの両面を実現できます。DXR3 Flexラマン分光装置は、化学物質の定性分析、関連する化学的性質や材料特性を用いて開発材料を把握する必要がある場合や、リアルタイムでプロセスをモニターするなど、さまざまなお客様のアプリケーションのニーズを迅速に満たします。
DXR3 Flexラマン分光装置の機能
DXR3 Flexラマン分光装置は、リサーチグレードに要求される分光性能を有した「ラマンエンジン」です。開放的な構造を採用しており、さまざまな機器にカスタマイズして組み合わせることができます。機器のカップリングを行うことにより、1つの実験結果からより多くの結果を、迅速かつ正確に得ることができます。
複数の測定手法を用いて、同じ測定条件下で同時にデータを取得することで、研究者はより正確で信頼性の高いデータを取得できます。これにより、サンプルの物理的、化学的、構造的な特性、さらにそれらがどのように相互に影響するかを把握することが可能です。
さらなる特長:
  • 目的に合わせて選択可能な、励起レーザー波長とスペクトル分解能
  • ダイレクトカップリングによりスループット感度を最大化
  • 光ファイバーカップリング、マクロサンプルホルダー、マイクロサンプルホルダー、対物レンズ、カメラなどの多彩なアクセサリーを利用可能
  • Thermo Scientific DXR3顕微レーザーラマンと共用および交換可能なレーザー
  • DXR3顕微レーザーラマンと同様にThermo Scientific OMNICソフトウェアにより制御するため、スペクトルデータスペクトルライブラリの互換性、ならびに21 CFR Part 11に準拠したデータセキュリティをサポートします。
DXR3 Flexラマン分光装置サンプリングアクセサリー
トラベルケースに収納されたDXR3 Flexラマン分光装置
DXR3 Flexラマン分光装置およびアクセサリーは、専用トラベルケースを用いて輸送できます。
ファイバーランチャー
ファイバープローブをDXR3 Flexに接続するためのキットファイバープローブは785 nmと532 nmのタイプが搭載可能です。
ファイバープローブ
ファイバープローブを使用することで実験レベルでのプロセスモニタリングなどが可能です。ファイバープローブには、浸漬プローブ、近接プローブ、プロセス用のプローブを取り揃えています。
光路拡張アクセサリー
顕微鏡タイプでは測定が難しい大型サンプルの測定に有効です。
マクロ測定用アクセサリー
ビニール袋、バイアル、その他バルク材料測定用プラットフォーム。周囲からの迷光を遮光。
顕微測定用アクセサリー
DXR3 Flex用の顕微測定用オプションシンプルなサンプル位置の調整と操作性に適した手動XYZステージ。任意の倍率で対物レンズが使用可能任意の倍率の顕微鏡対物レンズを取り付けて使用可能
サンプル観察用カメラアクセサリー
サンプル可視観察用カメラ他のサンプリングアクセサリーと併用して使用可能
レンズチューブオプション
6インチ、3インチ、2インチ、1インチ、0.5インチ、0.3インチ(左から右)
90°角度調整ミラー
ミラーは最大反射率を実現するコーティング済み
DXR3 Flexラマン分光装置を利用した複合アプリケーション
DXR3 Flexラマン分光装置は、以下のような他の多くの技術や分析機器と組み合わせて同時測定が可能です:
  • レオメーター
  • 溶融混錬機
  • 実験室や製造スケールのプロセス機器
  • さまざまな顕微鏡ステージやサンプルホルダー
  • ファイバーの利用も可能:ファイバー入力(DXR3 Flexラマン分光装置から励起レーザーを供給する)および出力(得られたラマン散乱光をDXR3 Flexラマン分光装置に戻す)を備えたシステムとの組み合わせ
DXR3 Flexラマン分光装置が活躍するアプリケーション
ナノテクノロジー
ナノテクノロジー – グラフェン、カーボンナノチューブ(CNT)、ダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティング、その他のナノ構造の特性評価
医薬品
医薬品—結晶多形、微粒子のコンタミネーション、拡散に関する研究。
宝石学
宝石学—天然宝石の迅速な特定、天然ダイヤモンドと合成ダイヤモンドの識別、内包物および不純物の特性評価。
ポリマー
ポリマー—内包物およびゲルの欠陥、耐候劣化、ラミネート接着層、結晶化度。
プロセス/バイオプロセスのモニタリング
プロセス/バイオプロセスモニタリング—中間製品の品質管理、汚染物質の検出。
さらにDXR3 Flexラマン分光装置は、自動車や航空宇宙分野の部品の故障解析、軽量で強度の高い材料の開発、化粧品分野における染料や不純物の分析、ライフサイエンスやバイオマテリアル分野でのタンパク質構造決定や生体分子の一般的な同定、材料科学、生物学研究、および学術研究などさまざまな多くの応用研究分野で活用いただけます。
DXR3 Flexラマン分光装置のリソース
論文など
Singh, H., Marley-Hines, M., Chakravarty, S., & Nath, M. (2022).Multi-walled carbon nanotube supported manganese selenide as a highly active bifunctional OER and ORR electrocatalyst.Journal of Materials Chemistry A.
Andrade, A. M., Liu, Z., Grewal, S., Nelson, A. J., Nasef, Z., Diaz, G., & Lee, M. H. (2021).MOF-derived Co/Cu-embedded N-doped carbon for trifunctional ORR/OER/HER catalysis in alkaline media.Dalton Transactions, 50(16), 5473-5482.
Drapcho, D., Plog, J. P., & Crawford, N. C. (2017).Monitoring Polymer Phase Transitions by Combining Rheology and Raman Spectroscopy.
Vehmas, T., Myllykylä, E., Nieminen, M., Laatikainen-Luntama, J., Leivo, M., & Olin, M. (2020, April).Geopolymerisation of gasified ion-exchange resins, mechanical properties and short-term leaching studies.In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 818, No. 1, p. 012017).IOP Publishing.
参考資料