Search Thermo Fisher Scientific
世界の大手製薬会社で採用されているApplied BiosystemsのMicroSEQ微生物同定システムは、低分子・バイオ医薬品の製造および受託機関での環境モニタリング、コンタミネーション調査、根本原因分析、原材料試験、微生物同定に最適です。PCRとDNAシーケンス技術の利点を組み合わせたMicroSEQ微生物同定システムは、信頼性の高い結果を提供します。
「Genotypic methods have been shown to be more accurate and precise than traditional biochemical and phenotypic techniques.These methods are especially valuable for investigations into failures (e.g., sterility test; media fill contamination).(ジェノタイピング法(遺伝子型判定)による同定は、従来の生化学的および表現型の手法よりも信頼性が高いと認められています。これらの方法は、特に不純物の調査(例:無菌試験、培地充填汚染)に有用である。」
U.S. Food and Drug Administration(米国食品医薬品局)。「Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing — Current Good Manufacturing Practice.(無菌処理により製造された滅菌医薬品—現在の製造基準。)」U.S. Food and Drug Administration(米国食品医薬品局)。FDA、2004年10月。
MicroSEQ微生物同定システムは、16SリボソームRNA(rRNA)(細菌の場合)または26S(28S)rRNA遺伝子の D2領域(真菌の場合)の塩基配列に基づく、迅速かつ正確な遺伝子解析法による微生物同定システムです。
MicroSEQシステムを使用すると、シンプルで最適化されたワークフローにより、5時間以内でバクテリアや真菌を同定できます。単一の標準手順で細菌と真菌の両方のコロニー単離から同定まで実施でき、同定結果が得られるまでの所要時間は5時間以内です。
MicroSEQ微生物同定システムには、PCRおよびシーケンシングキット、PCRサーマルサイクラー、ジェネティックアナライザ、MicroSEQ IDソフトウェア、ライブラリが含まれています。処理に必要なサンプル数に関係なく、スループットに応じてご希望のジェネティックアナライザをお選びください。
当社のキット、装置、ソフトウェアは、微生物同定のニーズに応える統合プラットフォームソリューションです。テクニカルサポートや装置のサポートは、当社のスペシャリストが提供します。
一次培養後、培養物からDNAを抽出します。次に、PCRを行い、シーケンシングステップで必要なテンプレートを増幅します。精製キットは、PCRおよびシーケンシング後に不純物を除去するために使用します。シーケンシング後、MicroSEQ IDライブラリおよびソフトウェアを使用して微生物を同定します。
DNA抽出 > | PCRラン > | サイクル シーケンス > | シーケンス ラン > | 微生物同定 |
---|---|---|---|---|
時間:13分 | 時間:28分 | 時間:65分 | 時間:135分 | 時間:約5分 |
サンプルからゲノムDNAを抽出します | PCRで遺伝子を増幅し、その後精製します | シーケンス反応を行い、その後精製します | ターゲット遺伝子の塩基配列を読み取ります | ソフトウェアで微生物を同定します |
VeritiPro PCR サーマルサイクラー | SeqStudio QSTおよび SeqStudio Flex QST ジェネティックアナライザ | |||
試薬: | PCRキット: Fast MicroSEQ 500 16S rDNA PCR Kit MicroSEQ Full Gene 16S rDNA PCR Kit Fast MicroSEQ D2 Fungal rDNA PCR Kit 精製キット: | シーケンシングキット: MicroSEQ 500 16S rDNAシーケンシングキット MicroSEQ Full Gene 16S rDNA Sequencing Kit MicroSEQ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit 精製キット: | ソフトウエア: ライブラリ: MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library, v2022 MicroSEQ ID 16S rDNA Full Gene Library, v2.1 |
DNAシーケンシングによる微生物同定により、原材料、製造施設、最終製品に汚染リスクをもたらす可能性のあるさまざまな微生物を詳細かつ包括的に把握できます。このWebセミナーでは、遺伝子型微生物同定法に必要な特性評価、同定、および技術について説明します。
MicroSEQ ID遺伝子型判定アプローチの詳細を見る ›
MicroSEQ ID微生物同定ソフトウェアを見る ›
SeqStudioおよびSeqStudio Flexジェネティックアナライザをご覧ください ›
パンフレット:MicroSEQ微生物同定システム
製品資料:MicroSEQ ID IQ/OQ Service, Implementation & Training
製品情報:MicroSEQ ID Purification Combo Kit v2.0
アプリケーションノート:SeqStudioジェネティックアナライザでMicroSEQシステムを使用した微生物同定