Search Thermo Fisher Scientific
可視スペクトルは、約400ナノメートル〜700ナノメートルの波長範囲の光で構成されています。短い波長の光波の方が、高い周波数および高いエネルギーを持っています。短い波長の光波の方が、低い周波数および低いエネルギーを持っています。
可視光スペクトル。
励起した蛍光色素分子は、吸収する光よりも少ないエネルギーの光を放出します。従って、励起中に蛍光色素分子が吸収する光の色と、放出する色との間で、スペクトルに変化が生じます。
蛍光色素は広範囲の波長の光を吸収します — また全ての色素には独自の励起範囲があります。しかし、その範囲内の一部の波長は、他の波長よりも励起効果が大きいです。この波長の範囲が、蛍光色素分子の励起可能な範囲を示しています。従って、各蛍光色素には最も効果的に蛍光を誘発する特定の波長 — 最大励起 — が存在します。
蛍光色素分子の励起範囲(棒)および蛍光色素分子の最大励起(星)を示す典型的な例。
特定の蛍光色素を含むチューブを仮定します。色素溶液で480ナノメートルの光を照らすと、一部の蛍光色素分子が励起します。しかしながら、ほとんどの分子はこの光の波長では励起しません。 励起波長を増加 — 例えば520ナノメートルに増加させると、より多くの分子が励起します。しかし、この波長では励起した分子の割合が最大ではありません。この色素では、550ナノメートルが他の波長の光よりも多くの蛍光色素分子を励起する波長です。550ナノメートルより長い波長では、蛍光色素分子は依然、エネルギーを吸収して発光しますが、その割合はまた少なくなります。 励起波長の範囲は、蛍光励起スペクトルの形で表すことができます。
蛍光色素の励起範囲についての説明。白い丸は励起状態の蛍光分子を表しています。黒い丸は、基底状態の蛍光分子を表しています。(A).周辺光における蛍光色素溶液の断面。色素溶液は (B) 480 nm; (C) 520 nm; (D) 550 nm; (E) 595 nm の光 で励起します ; (F)B~Eの異なる励起波長で励起した 全ての色素分子(白丸)を表す蛍光励起スペクトル。
要約すると、蛍光色素は広範囲の波長の光を吸収します — また全ての色素には独自の励起範囲があります。しかし、その範囲内の一部の波長は、他の波長よりも励起効果が大きいです。この波長の範囲が、蛍光色素分子の励起可能な範囲を示しています。 従って、各蛍光色素には最も効果的に蛍光を誘発する特定の波長 — 最大励起 — が存在します。
ここで、最適な励起波長で励起した場合に蛍光色素分子から放出される光について説明します。 蛍光色素分子が幅広い波長を吸収するのと同様に、また幅広い波長の光も放出します。これらの発光現象に関連するエネルギー変化のスペクトルがあります。前述の色素溶液を550ナノメートルの最大励起で励起すると、幅広い範囲の波長の光が放出されます。励起寿命に起こり得る変化のため、それぞれの励起において異なる波長で分子が放出されますが、その放出はそれぞれ発光範囲内です。
蛍光色素発光範囲の例。A) 色素溶液を550nmで励起し、励起した蛍光色素分子を示します。B) 色素溶液の上面図、また励起した蛍光色素分子が発光した波長範囲を上のスペクトルバーに示します。
蛍光色素分子はすべて同じ強さの光を放出しますが、波長、つまり放出される光の色は均質ではありません。しかし全体的に、570ナノメートルで最もよく蛍光を発します。この発光波長の分布により、この蛍光色素分子の最大蛍光は570ナノメートルであると言えます。波長範囲は、蛍光スペクトルによって表されます。
蛍光スペクトル。A) 色素溶液中で励起した蛍光色素分子は、蛍光スペクトル範囲を含む色の範囲で発光します。B) ほとんどの蛍光色素分子は、色素の最大蛍光で蛍光を発します。
このビデオでも同様に学習できます。
スペクトルをプロットして比較し、複数の蛍光色素分子におけるスペクトルの適合性をチェックして下さい。
これらのクイックガイドを使用して、アプリケーションに適したツールを選んで下さい。また他のオプションについてはリソースリンクを参照して下さい。