Search Thermo Fisher Scientific
ハイコンテントスクリーニング(HCS)またはハイコンテントアナリシス(HCA)においては、ハイスループット解析に対応した処理速度を備えつつ、堅牢かつ再現性高い手法によりサンプルから最大限の情報を抽出する仕様の機器が不可欠となります。
HCS機器に関するThermo Scientific™の全ポートフォリオは、こうした特殊要素を実現させるためのサポートをします。また、以下のような特性を有しています:
1999年、セロミクス創業とArrayScanシステムの導入以来、ハイコンテント解析(HCA)は900件以上の査読論文により認証されており、その技術革新の遺産は現行のThermo Scientific CellInsight CX7 High-Content Platformへ継承されています。また、サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、細胞生物学実験用の精巧な蛍光ツールの開発と製造に関して、Molecular Probes™の標識テクノロジー専門技術を取り入れました。
戦略の検証や研究の次期段階に対する理解を深めるために、毒性アッセイから細胞表現型まで包括した豊富な参考文献から各用途を検索してください。以下のリンクからいずれかのセクションをダウンロードしてください。または参考文献をスキャンしてご用立てください。注)リンク先の各試薬の詳細ページには、関連文献が記載されています。
Thermo Scientific™ ArrayScan™ systemを用いて取得したラット皮質ニューロンの画像。染色条件:DAPI(青)、抗MAP2と Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488ヤギ抗マウスIgG (緑)、および抗シナプトフィジンとInvitrogen™ Alexa Fluor™ 647ヤギ抗ウサギIgG (赤)。
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 platformを用いて取得したHeLa細胞の画像。染色条件: Invitrogen™ HCS NuclearMask™ Blue(青)、Invitrogen™ MitoTracker™ Orange(緑)、およびInvitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Phalloidin(赤)。
Thermo Scientific™ ArrayScan™ systemを用いて取得したGFPタグ付きGLUT4を安定発現するCHO細胞。 上のGIF動画では、細胞内小胞中における細胞質から原形質膜への GLUT4輸送、および原形質膜ラフリングを表しています。
Compact screening system to scale up your throughput | Integrated performance modes for screening and analysis | Designed for confocal imaging and assay flexibility | |
Illumination | 5 channels | 7 channels | 7 channels |
Camera | Photometrics X1 Camera with 4.54um/pixel | ||
Widefield | 5 channels | 7 Color High Output LED | 7 Color Laser Excitation |
Brightfield | White | 4 specific LED + white light for higher contrast imaging | |
Confocal | NA | Spinning Disk 40um/70um | |
Objectives | Single Position 2x-40x | 3-position turret 2x to 40x | 3 position 2x-40x. Additional options available |
Focus | Software | Laser and software | Laser and software |
Live cell | Optional HCA On-Stage Incubator with Kinetic scheduling of acquisition | ||
Software | HCA Studio 3.1 Cell Analysis Software. Optional client software available | ||
Database | STORE Express Image and Database Management Software Included, Scalable SQL/Oracle database options available |