Search Thermo Fisher Scientific
当社のすべてのハイコンテントスクリーニングプラットフォームは高速画像取得、パワフルな画像処理アルゴリズム、および比類ないリアルタイム解析を提供します。プラットフォームは30種類以上の検証済みアッセイと、単一細胞解析機能などの生細胞イメージングや詳細なライフサイエンス解析などのオプションを備えています。以下のカテゴリーと仕様をご覧になり、目的のモデルのリンクから詳細をご確認ください。
| |||
CellInsight CX7 LED Pro | CellInsight CX5 | ||
対象 | |||
ハイスループットスクリーニングや、厚いサンプルを扱う3Dオルガノイドおよびスフェロイド研究。 | タイムラプスや生細胞イメージングなどのマルチプレックスアッセイ。 | 最適なアッセイ感度を実現する光学系が必要な研究者。 | |
カメラ | |||
sCMOS | sCMOS | CCD | |
照明 | |||
7チャンネル | 7チャンネル | 5チャンネル | |
広視野 | |||
7色レーザー励起 | 7色LED励起 | カラーLED励起 | |
明視野 | |||
4種の特定LED + 高コントラストイメージング用の白色光(合計5色) | 4種の特定LED + 高コントラストイメージング用の白色光(合計5色) | 白色 | |
共焦点 | |||
40 µmおよび70 µmのピンホールを備えたニプコースピンディスク | 40 µmおよび70 µmのピンホールを備えたニプコースピンディスク & | NA
| |
対物レンズ
| |||
Olympus X-Line対物レンズ、倍率2x~60x | |||
フォーカス
| |||
レーザーとソフトウェア
| レーザーとソフトウェア
| ソフトウェア
| |
マイクロプレートのタイプ
| |||
6~1,536ウェル
| |||
オンボードリアルタイム解析ソフトウェア
| |||
Cell Paintingバイオアプリケーションを搭載したHCS Studio 5.0 Cell Analysis Software
| HCS Studio 4.0 Cell Analysis Software | ||
EurekaScan Finder Software
| |||
対応
| 対応
| 非対応
| |
Zスタック取得 | |||
対応 | 対応
| 対応 | |
Amira Softwareとの互換性 | |||
対応 | 対応 | 対応 | |
顕微鏡スライド | |||
対応 | 対応 | 対応 | |
生細胞およびタイムラプスイメージング | |||
取得と解析のカイネティックスケジューリング機能を備えた、オプションのオンステージインキュベーター。低酸素状態を作るためCO2およびN2を使用可能。 | |||
データベース | |||
Store Express Image and Database Management Softwareが付属: 拡張可能なSQL/Oracleのデータベースオプションあり |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。