Search Thermo Fisher Scientific
カタログ番号:CX51110
Thermo Scientific CellInsight CX5はコンパクトなベンチトップ型ハイコンテントスクリーニングプラットフォームで、あらゆる細胞生物学ラボまたはスクリーニングラボで自動定量細胞解析を実現します。このプラットフォームはスクリーニングのスループットを向上させたい研究者向けに設計されており、蛍光用のマルチプレックス可能な5つの励起波長と、比色サンプル用の白色光照明を備えています。このシステムは、Orbitor RS2プレートハンドラーに収容された6ウェルから1,536マイクロウェルのプレートに対応するためプレート管理を自動化し、スライドやディッシュの解析にも使用できます。ハイスループットスクリーニングが必要な研究グループは、CX5をロボットハンドリングで自動化してハンズフリーのワークフローを実現できます。特長、仕様、ビデオ、サンプルデータ、および試薬選択ガイドセクションをご覧ください。
CellInsight CX5 Platformはすべてのハイコンテントスクリーニングプラットフォームに共通する機能に加えて、以下を備えています。
明視野機能
CellInsight CX5機器は透過光を利用するため、蛍光色素に関する制限がなく、より広く細胞生物学を探究できます。
Thermo Fisher Connect™
Thermo Fisher Connectは、科学者がデータを保存、共有、および分析できる安全なスペースです。
Cytomatインキュベーターによる自動化
Thermo Scientific Cytomatインキュベーターは、データベースによる内部在庫管理とデバイスのグループ化機能を備えているため、自動ハイスループット解析に対する包括的なソリューションを提供します。
拡張性
CellInsight CX5機器はラボのニーズに応じて、一連のロボットソリューションにより規模の問題に対処します。
カテゴリー | 項目 | 概要 |
光学系 | カメラ | Photometrics高解像度蛍光カメラ:
|
| 光源 | LEDの固体5色ライトエンジンは付属のフィルターセットとともに使用して、以下の励起/発光(Ex/Em、nm)を提供。
|
| 対物レンズ | 標準(Olympus対物レンズ):
オプション(Olympus対物レンズ):
|
| 対応する画像形式 | JPG、BMP、GIF、PNG、TIF、C01、DIB |
物理特性 | サイズ | 高さ:37.2 cm(14.6インチ) 幅:41.4 cm(16.3インチ) 奥行き:59.4 cm(23.4インチ) |
| 重量 | 45 kg(99.2 lb) |
システム | データ管理 | Thermo Scientific Store Image and Database Management Softwareに適合 |
| ソフトウェア | Thermo Scientific HCS Studio 4.0 Cell Analysis Software |
| PC | 32GB(4x8GB)RAM、Intel™ Xeon™ Processor 3.7GHz Turbo、1.8TB Hard Driveおよび256 Boot DriveのRAID I Controller搭載Windows 10 Professional 64-Bit PC。 Dell 24インチ高画質ワイドスクリーンモニター、または同等のモニター、キーボード、およびマウス。 |
| ワット数 | 300 W |
CellInsight CX5 Platformを使用してイメージングしたBPAE細胞
DAPI(青)、Alexa Fluor 568 Phalloidin(赤)、およびヤギ抗マウスIgG(H+L)二次抗体、Alexa Fluor 488コンジュゲート(緑)で染色し、CellInsight CX5 Platformを使用してイメージングしたBPAE細胞。
CellInsight CX5 Platformを使用してイメージングしたHeLa細胞
Hoechst 33342(青)およびAlexa Fluor 680 Phalloidin(黄)で染色し、CellInsight CX5 Platformを使用してイメージングしたHeLa細胞。
CellInsight CX5機器によるC. elegansの明視野イメージング
CellInsight CX5機器を使用した、Caenorhabditis elegans in vivoサンプルの明視野-広視野混合イメージング。
CellInsight CX5機器を使用して捕捉したHEK293細胞のマルチカラー蛍光画像
CellInsight CX5機器を使用したHEK293細胞の広視野免疫蛍光イメージング。
Thermo Scientific CellInsight CX7 LED Proハイコンテント機器を使用すると、蛍光スペクトル全体を活用してアッセイを最適化でき、コンポーネントをマルチプレックス化することにより詳細な生物学的疑問を探求できます。細胞の生存、増殖、および機能用の試薬や細胞構造を決定するための試薬に関する詳細をご覧ください。アッセイおよびハイコンテントプラットフォームを使用する特定のアプリケーションについてはアッセイの選択くをご確認ださい。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。