自動イメージングの汎用性と向上したスループット
HCS/HCAプラットフォームのCellInsightファミリーは、広視野、共焦点、または明視野自動イメージングモードすべてを1つのプロトコルで提供します。リアルタイムのイメージングと解析はスピードを念頭に置いて設計されており、これらを並行して実行すると非常に迅速にデータを取得できます。発表品質のイメージングリアルタイム解析ソフトウェアCell Painting研究、およびデータベース管理ソフトウェアなど、当社独自の機能の詳細は以下をご覧ください。
発表品質のイメージング
ハイコンテントスクリーニング(HCS)/ハイコンテント解析(HCA)プラットフォームのCellInsightファミリーは、自動イメージングの汎用性とスループットの向上を実現するよう設計されているため、非常に迅速にデータを取得できます。広視野、共焦点、または明視野の自動イメージングモードから選択でき、1つのプロトコルで実行できます。当社の機器では、紫外から近赤外の蛍光まで最大12色から選択でき、マルチカラー明視野イメージングも可能なため、柔軟なイメージングパラダイムを実現できます。最後に、当社のシステムはスピードを念頭に置いて設計されているため、リアルタイムのイメージングと解析を並行して実行して、非常に迅速にデータを取得できます。
乳がん組織細胞
CellInsight CX7 LED Pro。ヒト乳がん組織学スライドを、H&EおよびKI67関連DABマーカーで染色(それぞれ赤、緑、青の透過光でイメージング)し、20X対物レンズと3チャンネル組織学バイオアプリケーションを使用して評価しました。  
A549細胞
CellInsight CX7 LED。色素:HCS CellMask Blue(青)、Invitrogen Alexa Fluor 488 Phalloidin(緑)、およびInvitrogen Alexa Fluor 750 goat anti–mouse IgG 二次抗体(ピンク)。
BPAE細胞
CellInsight CX5。色素:DAPI(青)、Alexa Fluor 568 Phalloidin(赤)、およびAlexa Fluor 488標識ヤギ抗マウスIgG(H+L)二次抗体(緑)。
HeLa細胞
CellInsight CX5。色素:Hoechst 33342(青)およびAlexa Fluor 680 Phalloidin(黄)。
オンボードリアルタイム解析ソフトウェア
Thermo Scientific HCS Studio Cell Analysis Softwareは柔軟性と使いやすさのバランスが非常によくとれているため、単一細胞から集団まで有意義なデータ解析を可能にします。イメージングと解析の同時実行により、真のリアルタイム結果を迅速に得られます。 
HCS Studio Softwareでは、各細胞または細胞イベントのバックトラッキングが可能なため、データの作為的要素を最小限に抑制できます。各データポイントに関連付けられた、相当する細胞レベルのカットアウトを表示させて、実際に測定している対象の品質管理を確実に行えます。 
アッセイ開発を加速させるために、アッセイ性能に関するすべてのパラメーターをZプライム統計解析に基づいて評価できます。これにより、一連のスクリーニングの規模を拡張する際に、もっとも優れたアッセイを選択できます。HCS Studio Softwareは、ユーザーにとって便利な視覚によるフィードバック機能を備えたガイド付きワークフローも装備しているため、アッセイプロトコルのセットアップ、画像取得、解析、およびスキャンを容易にします。
CellInsight CX7 LED ProとCellInsight CX7 LZR Pro用のHCS Studio Softwareは、Thermo Scientific EurekaScan Finderも搭載しています。このソフトウェアは、イベントの高倍率検出とそれに続く捕捉を自動化することで、機器の運転時間と解析作業の大幅な低減に役立ちます。
EurekaScan Finder Softwareは、サンプルのタイプと、ハイコンテントスクリーニングに提供されるユーザー定義の基準に基づいて、2つの異なるアプローチを提供します。
シナリオI:組織の研究の場合
最初のパスで選択された対象は2番目のパスの視野よりも大きい(Case A)か、複数の対象が2番目のパスの視野に現れます(Case B)。この場合、2番目のパスは等間隔の格子パターンを使用して、2番目のパスの領域位置を定義します。
シナリオII:スフェロイド、希少イベントの研究の場合
最初のパスで選択された対象は2番目のパスの視野よりも小さく、間隔が離れているため、複数の対象が同じ視野内に存在する可能性はほとんどありません。この場合、2回目のパスは各対象が中心になるように視野を配置します。
Cell Painting研究
Cell Painting研究
Invitrogen Image-iT™ Cell Painting KitとCellInsight CX7 LZR Proプラットフォームを使用したCell Paintingマルチパラメーターフェノタイピング。
U2OS細胞を96ウェルの光学薄底プレートでさまざまな濃度のniclosamide(0~150 μM)、gambogic acid(0~2 μM)、staurosporine(0~0.5 μM)、またはamsacrine(0~100 μM)に24時間曝露または未処理にしました。次に、細胞をHoechst 33342色素(カタログ番号H21486)、Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Concanavalin A(カタログ番号C11252)、Invitrogen™ SYTO™ 14 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain(カタログ番号S7576)、Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Wheat Germ Agglutinin(カタログ番号W32464)、Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Phalloidin(カタログ番号A12380)、およびInvitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM色素(カタログ番号M46753)で標識しました。Cell Painting染色後、20x 0.8 NA Olympus X Line対物レンズを使用したCellInsight CX7 LZR Proプラットフォームで画像を取得し、HCS Studio 5.0 SoftwareのCell Paintingバイオアプリケーションを使用して解析しました。
CX7 LZR Pro HCSプラットフォームは、レーザーベースのオートフォーカスと強力なsCMOSカメラを備えているため、実験のアッセイウィンドウを拡大し、露光時間を短縮して、驚くべき取得速度を実現します。解析と画像取得を1つの並列ストリームにまとめる真のオンザフライフェノタイピングにより、アッセイ速度はさらには速くなり、データをより迅速に取得できます。さらに、新しいThermo Scientific Image-iT™ Cell Painting KitはCellInsight CX7 LZR Proプラットフォームとともに開発されているため、マルチパラメーターの標識、イメージング、および解析をすぐに実行できます。
これらすべての高度機能を、Thermo Scientific HCS Studio Softwareの新しい専用Cell PaintingバイオアプリケーションおよびオプションのThermo Scientific Amira Softwareと組み合わせると、CellInsight CX7 LZR Pro HCSプラットフォームはCell Painting、3Dの形態学追跡、および免疫細胞から腫瘍の共局在などのもっとも困難なアッセイを簡素化できます。
Store Image and Database Management Software
Thermo Scientific Store™ Image and Database Management Softwareは、HCS機器から自動転送された、または他のイメージングソースからインポートされた画像やデータの保存と管理に使用する、SQL™またはOracle™のリレーショナルデータベースです。データおよび画像への迅速で拡張性の高いグローバルアクセスを可能にします。データと画像を収集した後にStore Image and Database Management Softwareを使用します。
特長
  • 画像およびデータの自動転送—集約型データストレージにより、複数の場所からデータと画像にアクセスできます
  • アクセス性およびリンク付け—データは関連する画像にシームレスにリンクされます
  • 可視化—リンクされた画像とデータを一緒に表示させて、画像を容易に比較できます
  • エクスポート—Spotfire™、Excel™、およびGeneData Screener™プログラムなどのソフトウェア用のエクスポートフォーマットを搭載しています
Store Express Image and Database Management Softwareにより、使用初日から先見的に解析できます
すべてのThermo Scientificハイコンテントプラットフォームは、基本バージョンのThermo Scientific Store Express Image and Database Management Softwareにより構成されています。Store Express Image and Database Management Softwareは10 GBのストレージを備えているため、データのセキュリティを確保し、使用初日から生産性を向上できます。拡張性の高いソリューションではありませんが、要件の変化に合わせて、包括的ソリューションのThermo Scientific Store Image and Database Management Softwareにいつでもアップグレード可能です。
  • Store Express Image and Database Softwareはすべてのハイコンテントプラットフォームに付属
  • アクティブデータ管理プログラムを使用した中程度の使用には十分
  • すぐに使用可能で、IT処理コストは不要
  • 性能に非がなく包括的な機能性
  • 拡張可能なストレージ
    Store Image and Database Management Softwareのオプションの構成には以下があります:
    • SQLまたはOracleのデータベースと使用できるよう拡張可能で、画面情報に対応
    • 容量と管理を考慮してサーバーにインストール
    • IT導入のための専門家によるガイダンス
    • 産業パートナー企業に好適
    より高いスループットのスクリーニング性能を実現するための拡張
    Store Image and Database Management Softwareはサーバーベースのプラットフォームに拡張できるため、大量の画像とデータを管理できます。Store Image and Database Management Softwareを使用すると、HCS Studio Cell Analysis Softwareを使用しているプラットフォームやクライアントから画像をインポート、変換、およびスプールできます。組織全体でデータや画像を共有して、完全な協働環境を実現できます。
    ご注文情報
    ハイコンテントスクリーニングアプリケーション
    研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。