Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ ArrayScan™ High-Content Systemでは、特殊なハイコンテント用途に対応するモジュールアクセサリーを追加すると、さらに研究を発展させられます。
研究ニーズに適したArrayScan™ systemを下表からご選択ください。対物レンズ、モジュール、およびソフトウェアを追加装備して、お使いのシステム機能を拡張できます。
ArrayScan™ Solo High Content System | ArrayScan™ XTI High Content Platform | ArrayScan™ XTI Live High Content Platform | Arrayscan™ XTI Infinity High Content Platform | |
---|---|---|---|---|
対物レンズ | ||||
Zeiss 5X Fluar (0.25NA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeiss 10X (0.3NA) EC Plan-NeoFluar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeiss 10X (0.45NA) Plan-Apochromat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeiss 20X (0.4NA) LD Plan-NeoFluar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeiss 20X (0.8NA) Plan-Apochromat |
アップグレードできます
|
アップグレードできます
|
アップグレードできます
| ✓ |
Zeiss 40X (0.75NA) Plan-NeoFluar |
アップグレードできます
|
アップグレードできます
|
アップグレードできます
| ✓ |
モジュール | ||||
明視野モジュール |
アップグレードできます
|
アップグレードできます
| ✓ | ✓ |
生細胞モジュール |
アップグレードできます
|
アップグレードできます
| ✓ | ✓ |
共焦点モジュール |
アップグレードできます
|
アップグレードできます
|
アップグレードできます
| ✓ |
ソフトウェア | ||||
HCS Studio™ 2.0 Client Software(Store Express Image and Database Management Software付き) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Store™ Image and Database Management Software(標準版) |
アップグレードできます
| ✓ | ✓ | ✓ |
CHO cells stably expressing GFP-tagged GLUT4 acquired using an ArrayScan™ system. The movie shows trafficking of GLUT4 in intracellular vesicles from the cytoplasm to the plasma membrane and ruffling of the plasma membrane.
ArrayScan™ systemを用いて取得したHUVEC細胞の画像。染色条件:Hoechst® 33342(青)およびrhodamine phalloidin (赤)。
ArrayScan™ systemを用いて取得したラット皮質ニューロン。染色条件:DAPI(青)、抗MAP2およびAlexa Fluor® 488ヤギ抗マウスIgG<(緑)、そして抗シナプトフィジンおよびAlexa Fluor® 647ヤギ抗ウサギIgG(赤)。
照度 | 7チャンネル固体LEDライトエンジン |
カメラ | Photometrics X1カメラ |
広視野 | 7チャンネル蛍光イメージング |
明視野 | 白色光の明視野イメージング(オプション) |
共焦点 | 6チャンネル共焦点イメージング(オプション) |
対物レンズ | 4ポジション対物レンズターレット(範囲:1.25x~63x、低開口数および高開口数) |
フォーカス | 光毒性の低減用のソフトウェアとレーザーベースのオートフォーカス |
生細胞 | 生細胞イメージング用のチャンバー(オプション) |
リキッドハンドリング | イメージング時に1チャンネルずつのアスピレートと分注(オプション) |
自動操作 | プレートの取扱いとスキャンを完全に自動化設定 |
ソフトウェア | HCS Studio™ software – 統合型のデータの収集・解析用ソフトウェア |
蛍光イメージングの研究開発における数十年間の経験を応用して、Molecular Probes® HCS製品は、ハイスループットのワークフローや自動イメージングを特別に考慮した上で、Thermo Scientific™ハイコンテントプラットフォームを利用して開発されています:
自動イメージングで細胞と核の境界を明確に識別するには、細胞構造を堅固かつ再現性高く標識する基準マーカーが不可欠となります。細胞染色用プローブは自動イメージングに特化した仕様となっています。Molecular Probes®の細胞構造染色用試薬は、顕微鏡イメージングとハイコンテントスクリーニング(HCS)の用途において広く一般的に利用されています。
細胞の生存率、増殖・アポトーシス、細胞周期とDNA修復、遊走、接着およびその他の細胞機能を解析する用途に向けたイメージングや顕微鏡のアッセイを多種多様に取り揃えています。これらのアッセイの多くは、ハイコンテントスクリーニング(HCS)プラットフォームに特異的に有効となります。
以下の用途別に細胞健康状態や細胞毒性に関するアッセイを検索してください:
マイクロプレートおよびスライドSBS規格のマイクロプレート(6~1,536ウェル)とスライドに対応 自動操作 | ||
Orbitor™ RS Microplate Moverコンパクトサイズのベンチトップ型ムーバーでありながら工業規模の機器に匹敵する性能を備えたThermo Scientific™ Orbitor™ RS Microplate Moverを用いて、スループット、ストレージ容量および動作適応性を向上させることができます。 高速マイクロムーバーのOrbitor™ RSは、柔軟性の高いプレート操作を行いながら、性能実証済みの信頼性が高いパフォーマンスを行います。本機器は縦長の形状のため、機器が何台も積み重なる場合や著しく密集する場合でも、小さなフットプリント内に収めて配置することができます。また、双方向に伸縮可能なアームは稼働範囲に優れており、ユーザーの安全性を高めるとともに、土台部分を360度無制限に回転させることにより機器周囲の全範囲で作業が行えます。
|
カメラ | Photometrics X1 CCD:
| |
データ管理 | Thermo Scientific™ Store™ Image and Database Management Softwareに対応 | |
機器サイズ | 高さ: 52.4 cm (20.6インチ) 奥行: 62.5 cm (24.6インチ) 幅: 90 cm (35.4インチ) 重量: 86 kg | |
対応する画像形式 | JPG、BMP、GIF、PNG、TIF、C01、DIB | |
光源 | 固体7色光エンジンのLEDは、所定フィルタセットと共に用いた場合、以下の励起/発光機能(Ex/Em、nm単位)が有効になります:
| |
顕微鏡 | Zeiss™ Axio Z1 Observer | |
対物レンズ | 標準:
| オプション:
|
PC要件 | Windows 7™ 、64ビット、最小システム要件:クアッドコア;3.7GHzプロセッサ、実装メモリ(RAM);8GB、ハードディスクドライブ;500 GB | |
ソフトウェア | Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 Cell Analysis Software |
蛍光イメージングの研究開発における数十年間の経験を応用して、Molecular Probes® HCS製品は、ハイスループットのワークフローや自動イメージングを特別に考慮した上で、Thermo Scientific™ハイコンテントプラットフォームを利用して開発されています:
自動イメージングで細胞と核の境界を明確に識別するには、細胞構造を堅固かつ再現性高く標識する基準マーカーが不可欠となります。細胞染色用プローブは自動イメージングに特化した仕様となっています。Molecular Probes®の細胞構造染色用試薬は、顕微鏡イメージングとハイコンテントスクリーニング(HCS)の用途において広く一般的に利用されています。
細胞の生存率、増殖・アポトーシス、細胞周期とDNA修復、遊走、接着およびその他の細胞機能を解析する用途に向けたイメージングや顕微鏡のアッセイを多種多様に取り揃えています。これらのアッセイの多くは、ハイコンテントスクリーニング(HCS)プラットフォームに特異的に有効となります。
以下の用途別に細胞健康状態や細胞毒性に関するアッセイを検索してください:
マイクロプレートおよびスライドSBS規格のマイクロプレート(6~1,536ウェル)とスライドに対応 自動操作 | ||
Orbitor™ RS Microplate Moverコンパクトサイズのベンチトップ型ムーバーでありながら工業規模の機器に匹敵する性能を備えたThermo Scientific™ Orbitor™ RS Microplate Moverを用いて、スループット、ストレージ容量および動作適応性を向上させることができます。 高速マイクロムーバーのOrbitor™ RSは、柔軟性の高いプレート操作を行いながら、性能実証済みの信頼性が高いパフォーマンスを行います。本機器は縦長の形状のため、機器が何台も積み重なる場合や著しく密集する場合でも、小さなフットプリント内に収めて配置することができます。また、双方向に伸縮可能なアームは稼働範囲に優れており、ユーザーの安全性を高めるとともに、土台部分を360度無制限に回転させることにより機器周囲の全範囲で作業が行えます。
|
カメラ | Photometrics X1 CCD:
| |
データ管理 | Thermo Scientific™ Store™ Image and Database Management Softwareに対応 | |
機器サイズ | 高さ: 52.4 cm (20.6インチ) 奥行: 62.5 cm (24.6インチ) 幅: 90 cm (35.4インチ) 重量: 86 kg | |
対応する画像形式 | JPG、BMP、GIF、PNG、TIF、C01、DIB | |
光源 | 固体7色光エンジンのLEDは、所定フィルタセットと共に用いた場合、以下の励起/発光機能(Ex/Em、nm単位)が有効になります:
| |
顕微鏡 | Zeiss™ Axio Z1 Observer | |
対物レンズ | 標準:
| オプション:
|
PC要件 | Windows 7™ 、64ビット、最小システム要件:クアッドコア;3.7GHzプロセッサ、実装メモリ(RAM);8GB、ハードディスクドライブ;500 GB | |
ソフトウェア | Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 Cell Analysis Software |