Search Thermo Fisher Scientific
Brilliant Ultra Violet色素、Brilliant Violet色素、およびSuper Bright色素は、エネルギーを吸収して光シグナルを放出するポリマー技術を採用しています。これらの色素は、フローサイトメトリー実験で使用される抗体にコンジュゲートしています。Brilliant Ultra Violet、Brilliant Violet、およびSuper Bright色素を実験に組み込むことで、UVやバイオレットなどの幅広い装置のレーザーやチャンネルを利用して、複数のコンジュゲート抗体から成るパネルで必要な補正を低減できます。Super Bright色素、Brilliant Ultra Violet、およびBrilliant Violet色素は、同様のポリマー技術を使用しています。
Super Bright Staining BufferまたはBrilliant Staining Bufferは、ポリマー色素間相互作用の解決に役立ちます。
Brilliant Ultra Violet色素およびBrilliant Violet色素はポリマー色素ベースの技術で、スペクトルフローサイトメトリーおよび従来のフローサイトメトリーの両方に対応しています。BUVおよびBVは、UV(355 nm)およびバイオレット(405 nm)レーザーを備えたフローサイトメーターで使用される色素です。
Dye | Initial brightness (out of 5 maximum) | レーザー(nm) | Excitation max (nm) | Emission max (nm) | 推奨されるバンドパスフィルター |
---|---|---|---|---|---|
Brilliant Violet 421 | 4 | Violet(405 nm) | 407 | 423 | 450/50 |
Brilliant Violet 480 | 3 | Violet(405 nm) | 440 | 479 | 525/40 |
Brilliant Violet 650 | 2 | Violet(405 nm) | 407 | 649 | 660/20、630 LP |
Brilliant Violet 711 | 4 | Violet(405 nm) | 407 | 713 | 710/50、690 LP |
Brilliant Violet 786 | 3 | Violet(405 nm) | 407 | 786 | 780/60、750 LP |
Dye | Initial brightness (out of 5 maximum) | レーザー(nm) | Excitation max (nm) | Emission max (nm) | 推奨されるバンドパスフィルター |
---|---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 3 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 395 | 379/28 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 2 | Ultraviolet(355 nm) | 350 | 496 | 515/30、450 LP |
Brilliant Ultra Violet 563 | 4 | Ultraviolet(355 nm) | 350 | 564 | yellow-green(561 nm)レーザーを備えた装置:585/15、535 LP、yellow-greenレーザーなし:560/40、535 LP |
Brilliant Ultra Violet 615 | 3 | Ultraviolet(355 nm) | 350 | 616 | 610/20、595 LP |
Brilliant Ultra Violet 661 | 4 | Ultraviolet(355 nm) | 350 | 660 | 670/25、630 LP |
Brilliant Ultra Violet 737 | 4 | Ultraviolet(355 nm) | 350 | 737 | 740/35 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 3 | Ultraviolet(355 nm) | 350 | 805 | 820/60または780/60 |
当社のさまざまな色素および標識試薬を掲載した便利なリファレンスポスターです
BRILLIANT VIOLET and BRILLIANT ULTRA VIOLET are trademarks or registered trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license.Powered by Sirigen™.
Not for resale.Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.