Search Thermo Fisher Scientific
色素 | Super Bright 436 | Super Bright 600 | Super Bright 645 | Super Bright 702 | Super Bright 780 |
---|---|---|---|---|---|
同等の色素 | Brilliant Violet™ 421 | Brilliant Violet™ 605 | Brilliant Violet™ 650 | Brilliant Violet™ 711 | Brilliant Violet™ 786 |
輝度 |
|
|
|
|
|
励起 | バイオレット(405 nm) | バイオレット(405 nm) | バイオレット(405 nm) | バイオレット(405 nm) | バイオレット(405 nm) |
発光 | 436 nm | 600 nm | 645 nm | 702 nm | 780 nm |
推奨されるバンドパスフィルター | 450/50 | 610/20 | 660/20 | 710/50 | 780/60 |
色素の詳細 | Super Bright 436 色素ダッシュボードを見る | Super Bright 600 色素ダッシュボードを見る | Super Bright 645 色素ダッシュボードを見る | Super Bright 702 色素ダッシュボードを見る | Super Bright 780 色素ダッシュボードを見る |
比較データ | データを見る | データを見る | データを見る | データを見る | データを見る |