eFluor 有機色素スペクトル
優れた光学性能を実現する抗体複合体
Invitrogen eBioscience eFluor 有機色素は、生体分子のラベリングと検出専用に開発されました。各 eFluor 色素は、さまざまな用途で優れた光学性能を実現できるよう設計されています。
多数の用途で信頼性の高いパフォーマンス
eFluor 有機色素は従来の蛍光色素で、マルチカラーフローサイトメトリーや免疫蛍光顕微鏡を含む多くの用途で使用されています。ルオロフォアの選択をより簡単にするため、すべての eFluor 有機色素が発光波長にちなんで命名されており、従来のほとんどの色素と完全に互換性があります。
二重パラメーター散布図
eFluor 有機色素
色素eFluor 450eFluor 506
フルオロフォア型有機色素有機色素
Ex(nm)401419
Em(nm)421506
用途フローサイトメトリーフローサイトメトリー
利用可能なコンジュゲートeFluor 450 一次抗体コンジュゲート
eFluor 450 二次抗体コンジュゲート
eFluor 506 一次抗体コンジュゲート
推奨されるバンドパスフィルター450/50510/50
使用法Invitrogen Pacific Blue 色素に相当AmCyan または Horizon V500 色素の代わりに使用
色素eFluor 520eFluor 570PE-eFluor 610PerCP-eFluor 710
フルオロフォア型
有機色素
有機色素
有機色素(タンデム)、 PE 分子から eFluor 610 色素への共鳴エネルギー移動
有機色素(タンデム)、 PerCP 分子から eFluor 710 色素への共鳴エネルギー移動
Ex(nm)
475
546
496、565
488
Em(nm)
535
585
607
710
用途
ICC、IHC
ICC、IHC
FC
FC
利用可能なコンジュゲート
eFluor 570 一次抗体コンジュゲート
eFluor 570 二次抗体コンジュゲート
PE-eFluor 610 一次抗体コンジュゲート
PE-eFluor 610 二次抗体コンジュゲート
PerCP-eFluor 710 一次抗体コンジュゲート
PerCP-eFluor 710 二次抗体コンジュゲート
推奨されるバンドパスフィルター
535/45
585/40
610/20
695/40
使用法
Invitrogen Alexa Fluor 488 色素の代替
Invitrogen Alexa Fluor 555 色素の代替
Invitrogen PE-Texas Red 色素の代替
(注:PE-eFluor 610 は、PE-Texas Red 色素と比べて明るく、近赤外チャンネルからの補償を低下させる必要があります)
PE-Cyanine 5.5 色素または PerCP-Cyanine 5.5 の代替
色素eFluor 570eFluor 615
フルオロフォア型有機色素有機色素
Ex(nm)546560
Em(nm)585645
用途ICC、IHCICC、IHC
利用可能なコンジュゲート
eFluor 570 一次抗体コンジュゲート
eFluor 570 二次抗体コンジュゲート
eFluor 615 一次抗体コンジュゲート
eFluor 615 二次抗体コンジュゲート
推奨されるバンドパスフィルター585/40645/75
使用法Invitrogen Alexa Fluor 555 色素の代替Invitrogen Alexa Fluor 647 色素の代替
色素eFluor 660APC-eFluor 780
フルオロフォア型有機色素有機色素(タンデム)、 APC 分子から eFluor 780 色素への共鳴エネルギー移動
Ex(nm)633645
Em(nm)668767
用途フローサイトメトリー、ICC、IHCフローサイトメトリー
利用可能なコンジュゲート
eFluor 660 一次抗体コンジュゲート
eFluor 660 二次抗体コンジュゲート
APC-eFluor 780 一次抗体コンジュゲート
APC-eFluor 780 二次抗体コンジュゲート
推奨されるバンドパスフィルター660/20780/60
使用法APC または Invitrogen Alexa Fluor 647 色素の代替APC-Cyanine 7 および Invitrogen APC-Alexa Fluor 750 色素に相当
リソース
カスタムサービス
抗体結合、抗体カクテル、イムノアッセイの開発、バルク試薬、検査サービスについては、弊社の eBioscience カスタムサービスグループにお問い合わせください。
サポート