フラスコのクローズアップモデル
スケールアップ時にご用途に合ったフラスコをお選びください
組織培養フラスコに求められている表面処理や付属オプションを備えた T225 フラスコにより、スケールアップを開始できます。アングルネック、広い開口部などのコレクションから細胞培養フラスコを選べますので、培養表面にピペットやセルスクレーパーが簡単に届きます。
当社のブログや e-learning などに掲載された公開情報を、サインアップしてリアルタイムで受け取れます。
Cell Culture Update の定期購読はこちら
なぜ Nunc EasYFlask はこんなに使いやすい?
アングルネック
T225 EasYFlask
EasYFlasks
  • 培養表面にピペットやセルスクレーパーが簡単にアクセスできる人間工学に基づいたデザイン
  • ロープロファイル構造により、インキュベータースペースを最大に活用
  • 顕微鏡観察に最適な、わずかに傾斜した側壁
  • 両サイドに体積目盛りが印字、刻印
  • ガンマ放射線滅菌済みで、パイロジェンフリー保証付き
フィルターまたは vent/close キャップ
Flasks-Caps-362x195
フィルターキャップ
  • 微生物汚染を防ぐ効果的なバリア
  • 一貫したガス交換による継続的な通気
vent/close キャップ
  • 「Y」 マークで通気の開/閉位置を目視確認可能
接着細胞用 T225 細胞培養フラスコの表面処理について理解する
細胞培養のあらゆる段階で、柔軟性があり再現性の高い信頼性できる結果を得るために、さまざまなフォーマットやサイズ、表面処理が施された細胞培養用フラスコをご用意しています。ご検討中の具体的な細胞の種類や、ご所望の細胞培養の範囲に合わせて製品をお選びいただけるよう、サポートいたします。
細胞の種類ごとの使用に関する追加ガイドラインについては、表面処理選択ガイドをご覧ください
細胞からの DNA 抽出
接着細胞培養用にデザインされた表面処理テクノロジー
Thermo Scientific Nunclon Delta 細胞培養表面処理は、きわめて疎水性のポリスチレン表面を、エネルギー処理で親水性に改質した完全な合成表面で、これにより細胞の接着性と増殖性を促進します。Nunclon Delta 製品に添付される保証書は、高い品質とロット間の一貫性を保証します。この保証書は Nunclon Delta 表面処理が施されたさまざまな Thermo Scientific 細胞培養プラスチック製品に同梱されています。 
接着細胞用 T225 フラスコ
独自の Nunclon Delta 細胞培養表面処理により、培養表面の最適な細胞増殖と細胞接着をサポートします。
 ネック表面処理材質キャップキャップの特長
EasYFlaskアングルNunclon Delta細胞培養処理済みポリスチレンフィルター一定した通気
EasYFlaskアングルNunclon Delta細胞培養処理済みポリスチレンvent/close十分なガス交換
関連するフラスコと細胞培養のリソース
培養表面の選択:最適な細胞増殖と回収の達成
培養容器の表面処理に使われるテクノロジーの概要をご覧になり、アプリケーションに合う適切な表面材質のものをお求めください。
  • 細胞接着を改善する表面処理の改良
  • 接着特性からみた Nunc 細胞培養表面処理の特長
  • 酵素フリーで細胞を回収する代替方法
今すぐ e-learning を視聴 ›
Cell Culture カフェ
細胞培養に関する e-learning をもっと視聴する
当社の次のオンデマンド e-learning イベントに登録し、サインアップして細胞培養に関する当社の情報を受け取る。
カフェを訪問する ›
関連する記事
コート済みまたは修飾済みのガラスまたはプラスチック表面での細胞の接着および増殖
培養基質は接着、増殖、形態形成やさまざまな細胞への分化に影響しす。しかし、培養容器の表面に対する反応は細胞の種類によって異なります。細胞培養のパフォーマンスやアプリケーションに基づいて適切な培養表面を選択する必要があります。このテクニカルノートでは、未修飾、ポリリジンコーティング、あるいは非生物学的試薬や電荷修飾を施されたプラスチック、ソーダガラス製スライドグラス、ホウケイ酸ガラス製カバーグラス表面における、さまざまな細胞の増殖性を調べて紹介しています。 
テクニカルノートをダウンロード ›
がん研究の最前線にいますか?
培養表面の選択:最適な細胞増殖と回収の達成
培養容器の表面処理に使われるテクノロジーの概要をご覧になり、アプリケーションに合う適切な表面材質のものをお求めください。
  • 細胞接着を改善する表面処理の改良
  • 接着特性からみた Nunc 細胞培養表面処理の特長
  • 酵素フリーで細胞を回収する代替方法
今すぐ e-learning を視聴 ›
Cell Culture カフェ
細胞培養に関する e-learning をもっと視聴する
当社の次のオンデマンド e-learning イベントに登録し、サインアップして細胞培養に関する当社の情報を受け取る。
カフェを訪問する ›
関連する記事
コート済みまたは修飾済みのガラスまたはプラスチック表面での細胞の接着および増殖
培養基質は接着、増殖、形態形成やさまざまな細胞への分化に影響しす。しかし、培養容器の表面に対する反応は細胞の種類によって異なります。細胞培養のパフォーマンスやアプリケーションに基づいて適切な培養表面を選択する必要があります。このテクニカルノートでは、未修飾、ポリリジンコーティング、あるいは非生物学的試薬や電荷修飾を施されたプラスチック、ソーダガラス製スライドグラス、ホウケイ酸ガラス製カバーグラス表面における、さまざまな細胞の増殖性を調べて紹介しています。 
テクニカルノートをダウンロード ›
がん研究の最前線にいますか?