Search Thermo Fisher Scientific
ラボの生産性向上に向けた設計
フィルターキャップ
vent/close キャップ
当社の多層フラスコは、Nunclon Delta 表面処理で細胞培養認定されており、さまざまな細胞タイプの最適な接着をサポートします。500 cm2 の培養面積を持つこのフラスコは、0.13 cm2 から 32,864 cm2 の範囲の培養表面積を持つ、当社の細胞培養認定済み培養容器のひとつと捉えられ、培養を拡大する際に簡単にスケールアップを行えます。
ネック | 表面処理 | 材質 | キャップ | キャップの特長 | |
---|---|---|---|---|---|
TripleFlask | ストレート、自動化された細胞培養に最適 | Nunclon Delta | 細胞培養処理済みポリスチレン | フィルター | 十分なガス交換 |
トリプルフラスコ | ストレート、自動化された細胞培養に最適 | Nunclon Delta | 細胞培養処理済みポリスチレン | vent/close | 一定した通気 |
細胞培養のスケールアップや自動化で一貫性を保つため、バーコード付き3 層フラスコはNunclon Delta 処理を施されており、0.13 ~ 32,864 cm2の範囲の培養表面積を持つ、当社の細胞培養認定済み培養容器のひとつと捉えられ、500 cm2 の培養表面積を提供します。
ネック | 表面処理 | 材質 | キャップ | キャップの特長 | |
---|---|---|---|---|---|
トリプルフラスコ | ストレート、自動化された細胞培養に最適 | Nunclon Delta | 細胞培養処理済みポリスチレン、バーコード付 | フィルター | 一定した通気 |
Thermo Scientific Nunc 未処理フラスコは高品質で光学的に透明なポリスチレン製で、高い滅菌性が保証されているため、非接着細胞の浮遊培養に最適です。
ネック | 表面処理 | 材質 | キャップ | キャップの特長 | |
---|---|---|---|---|---|
トリプルフラスコ | ストレート、自動化された細胞培養に最適 | 細胞培養用処理なし | 非接着細胞の浮遊増殖用の未処理ポリスチレン | フィルター | 一定した通気 |
培養テクニックは重要です。まず、同種の細胞懸濁液を 3 層フラスコに慎重に注ぎます。直立位置で 3 層の培地量を合わせたら、フラスコを横向けにして、フラスコの片側を持って作業台に対し約 75° の角度で保持してから培養表面を静かに素早く置きます。角度のついた後傾により、3 層間の細胞懸濁液を均等に分配できます。
当社で特集したスマートノートの手順書の説明をご覧ください。
Thermo Scientific Nunclon Delta 細胞培養表面処理
Nunclon Delta 表面処理は、きわめて疎水性のポリスチレン表面を、エネルギー処理で親水性に改質した完全な合成表面で、これにより細胞の接着性と増殖性を促進します。Nunclon Delta 製品に添付される保証書は、高い品質とロット間の一貫性を保証します。この保証書は Nunclon Delta 表面処理が施されたさまざまな Thermo Scientific 細胞培養用プラスチック製品に同梱されています。
細胞培養のあらゆる段階で、柔軟性があり再現性の高い信頼性できる結果を得るために、さまざまなフォーマットやサイズ、表面処理が施された細胞培養用フラスコをご用意しています。
細胞の種類ごとの使用に関する追加ガイドラインについては、
表面処理選択ガイドをご覧ください。
培養表面の選択:最適な細胞増殖と回収の達成
培養容器の表面処理に使われるテクノロジーの概要をご覧になり、アプリケーションに合う適切な表面材質のものをお求めください。