Search Thermo Fisher Scientific
組織培養フラスコに求められている表面処理や補助のオプションを備えた T25 フラスコにより、スケールアップを開始できます。ストレートネックやアングルネック、表面処理といったオプションを持つコレクションから細胞培養フラスコを選べますので、こうしたオプションから、お好みのフラスコで健康な組織細胞の増殖や成長を確保できます。
当社のブログや e-learning などに掲載された公開情報を、サインアップしてリアルタイムで受け取れます。
EasYFlasks
フィルターキャップ
vent/close キャップ
細胞培養のあらゆる段階で、柔軟性があり再現性の高い信頼性できる結果を得るために、さまざまなフォーマットやサイズ、表面処理が施された細胞培養用フラスコをご用意しています。ご検討中の具体的な細胞の種類や、ご所望の細胞培養の範囲に合わせて製品をお選びいただけるよう、サポートいたします。
細胞タイプごとの使用に関する追加ガイドラインについては、表面処理選択ガイドをご覧ください(PDF)。
接着細胞培養 vs. 浮遊細胞培養
細胞培養の基本的なシステムには、細胞を人工基質上で単層に成長させるシステム(接着培養)と、細胞を培地中で自由に浮遊させて成長させるシステム(浮遊培養)の 2 種類が存在します。細胞培養の概要ならびに接着細胞培養 vs. 浮遊細胞培養については当社のテクニカルリファレンスライブラリからご覧いただけます。
Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 細胞培養表面処理
Nunclon Delta 表面処理は、きわめて疎水性のポリスチレン表面を、エネルギー処理で親水性に改質した完全な合成表面で、これにより細胞の接着性と増殖性を促進します。Nunclon Delta 製品に添付される保証書は、高い品質とロット間の一貫性を保証します。この保証書は Nunclon Delta 表面処理が施されたさまざまな Thermo Scientific™ 細胞培養プラスチック製品に同梱されています。
独自の Nunclon Delta 細胞培養表面処理により、培養表面の最適な細胞増殖と細胞接着をサポートします。
アングルネック、フィルターキャップまたは vent/close キャップ付きのスタンダードの Thermo Scientific™ Nunc™ 細胞培養処理フラスコもご用意しています。
超低結合の表面処理により、一貫した再現性の高いスフェロイド培養およびオルガノイド培養を実現するようデザインされています。がん細胞および幹細胞に最適です。
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera により、もっとも価値ある研究を最良の研究にする
さまざまな細胞タイプとそのスフェロイド生成能をサポートする表面処理により、幹細胞やがん研究を向上させます。複数の研究から、Nunclon Sphera 表面処理で、一貫した再現性の高いスフェロイド形成能および増殖能が示されています。
ネック | 表面処理 | 概要 | キャップ | |
---|---|---|---|---|
Nunclon Sphera フラスコ | アングル | Nunclon Sphera | EasYFlask フォーマットに組み込むことで、Nunclon Sphera フラスコによるスキャフォールドフリー型の 3 次元スフェロイド培養が可能になります(たとえば、腫瘍スフェロイド、多能性幹細胞の胚様体形成)。 | フィルター |
ポリ-D-リジン(PDL)やコラーゲン I でコートされたフラスコは、取り扱いが難しく、培養表面への接着性が低い初代培養細胞の接着培養に最適です。どちらの表面処理の選択が優れているかは、組織の種類によります。必要に応じて、具体的な細胞株に関する過去の文献を検討されるか、両方テストすることを推奨いたします。
ネック | 表面処理 | 概要 | キャップ | |
---|---|---|---|---|
PDL コート EasYFlask | アングル | ポリ-D-リジン | アニマルフリーの合成表面、取り扱いが難しく、接着性が低い 接着培養や初代培養細胞向け | フィルター |
コラーゲン I コート EasYFlask | アングル | コラーゲン I | 動物由来成分を含む表面処理; 取り扱いが難しく、接着性が低い 初代培養細胞の接着培養向け | フィルター |
Thermo Scientific™ Nunc™ 未処理フラスコは高品質で光学的に透明なポリスチレン製で、高い滅菌性が保証されているため、非接着細胞の浮遊培養に最適です。
ネック | 表面処理 | 概要 | キャップ | |
---|---|---|---|---|
未処理 EasYFlask | アングル | 細胞培養用処理なし | 非接着細胞の浮遊増殖用の 未処理ポリスチレン | フィルター |
培養表面の選択:最適な細胞増殖と回収の達成
培養容器の表面処理に使われるテクノロジーの概要をご覧になり、アプリケーションに合う適切な表面材質のものをお求めください。
動的微小重力下での 3 次元スフェロイド培養システムの確立
がん研究の差し迫った課題やそれにかかわる疑問に答えるため、具体的な 3 次元細胞スフェロイドモデルおよびプラットフォームの構築法について学びます。
コート済みまたは修飾済みのガラスまたはプラスチック表面での細胞の接着および増殖
培養基質は接着、増殖、形態形成やさまざまな細胞への分化に影響します。しかし、培養容器表面に対する反応は細胞タイプによって異なります。細胞培養のパフォーマンスやアプリケーションに基づいて適切な培養表面を選択する必要があります。このテクニカルノートでは、未修飾、ポリリジンコーティング、あるいは非生物学的試薬や電荷修飾を施されたプラスチック、ソーダガラス製スライドグラス、ホウケイ酸ガラス製カバーグラス表面における、さまざまな細胞の増殖性を調べて紹介しています。
培養表面の選択:最適な細胞増殖と回収の達成
培養容器の表面処理に使われるテクノロジーの概要をご覧になり、アプリケーションに合う適切な表面材質のものをお求めください。
動的微小重力下での 3 次元スフェロイド培養システムの確立
がん研究の差し迫った課題やそれにかかわる疑問に答えるため、具体的な 3 次元細胞スフェロイドモデルおよびプラットフォームの構築法について学びます。
コート済みまたは修飾済みのガラスまたはプラスチック表面での細胞の接着および増殖
培養基質は接着、増殖、形態形成やさまざまな細胞への分化に影響します。しかし、培養容器表面に対する反応は細胞タイプによって異なります。細胞培養のパフォーマンスやアプリケーションに基づいて適切な培養表面を選択する必要があります。このテクニカルノートでは、未修飾、ポリリジンコーティング、あるいは非生物学的試薬や電荷修飾を施されたプラスチック、ソーダガラス製スライドグラス、ホウケイ酸ガラス製カバーグラス表面における、さまざまな細胞の増殖性を調べて紹介しています。