Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific KingFisher Flexは、1回のランで24または96サンプルを処理する、ラボで汎用性の高いベンチトップ型自動抽出機器です。DNA、RNA、タンパク質、および細胞の中~高スループットで一貫した抽出および精製を実現します。
Flexは、すべてのKingFisher精製システムに共通の機能に加えて以下の機能を提供します:
ハイスループット精製
ランあたり24~96サンプル
2種類のプレートフォーマットから選択
20 µL~5 mLの広い容量範囲
シンプルなワークフロー
画面上の指示に従うだけ
設置と実行が簡単
10分以内にランの準備が完了
当社のライブラリからプロトコルをダウンロード
または、Thermo Scientific BindItソフトウェアを使用して、プロトコルを簡単にカスタマイズ可能
Thermo Scientific BindItソフトウェアは、KingFisher Duo PrimeおよびFlexシステムに付属しています。このソフトウェアを使用すると、KingFisherアプリケーション用のプロトコルを容易に作成、ダウンロード、実行、変更、および保存できます。
プロトコルは、試薬キットを使用する核酸およびタンパク質精製手順に使用できます。このソフトウェアでは、プロトコル—結合、洗浄、および溶出—のあらゆる工程おけるステップ、パラメーター、プレート、および試薬の定義と編集が可能です。
BindItの詳細は、特長タブをご参照ください。
KingFisher Flexは、さまざまなサンプルタイプから核酸、タンパク質、および細胞を穏やかかつ効率的に分離および精製し、幅広いダウンストリームアプリケーションに対応します。KingFisher Flexで使用できるさまざまなアプリケーションキット、試薬、プロトコルは、キット、試薬、およびプロトコルタブをご参照ください。
KingFisher Flexで機能するように設計されたプレート、プラスチック製品、およびプレートのセットアップ製品の詳細は、アクセサリタブをご参照ください。
項目 | 概要 |
機器のサイズ | ベンチトップ型 |
スループットレベル | 中~高 |
処理容量範囲 | PCRプレート(20~100 µL)、スカートタイプ(または類似のスカートタイプPCRプレート) 20~200 µL:96ウェルプレート 50~1,000 µL:96ディープウェルプレート 200~5,000 µL:24ディープウェルプレート |
ランあたりのサンプル数 | 24または96 |
付属ソフトウェア | BindIt |
プロトコルのカスタマイズ | 可(BindItソフトウェアを使用) |
加温/冷却 | 室温+5℃~115℃ |
UVランプ | なし |
バーコードリーダー | BindItソフトウェアを使用 |
ユーザーが選択可能なマグネットヘッド | 4 |
スタンドアロンでの使用 | 可 |