Search Thermo Fisher Scientific
KingFisher機器 | ||||
機器のサイズ | コンパクトなベンチトップ型 | ベンチトップ型 | ベンチトップ型 | ベンチトップ型—ロボット液体分注システムと統合 |
スループットレベル | 低~中 | 中~高 | 中~高 | 超ハイスループット |
処理容量範囲 |
|
|
|
|
ランあたりのサンプル数 | 6または12 | 24または96 | 24または96 | 24または96 |
プロトコルのカスタマイズ | 可、PCソフトウェアを使用 | 可、PCソフトウェアを使用 | 可、タッチスクリーンまたはPCソフトウェアを使用 | 可、PCソフトウェアを使用 |
加温/冷却 |
|
|
|
|
UVランプ | 8W(連続16時間まで) | なし | UVランプ2つ、最長23時間59分 | なし |
Ordering information |
|
|
|
---|
主な違いはスループット、ランあたりのサンプル数、およびモデルによるプレートとプロセスの処理方法です。
KingFisher機器はラボにおける汎用性の高いサンプル調製機器で、さまざまなアプリケーションをサポートするよう洗練された設計になっています。
さまざまなスループット—機器のモデルによって、1回のランあたり6~96サンプルを処理
交換可能なフォーマット—24または96ウェルプレートを選択できるため、幅広いインプット量を処理可能
プロトコルのカスタマイズ—プロトコルを容易に編集、変更、または新規作成
最適化された試薬—複数の磁気ビーズ試薬に適合