Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific KingFisher Apexは、DNA、RNA、タンパク質、および細胞の自動精製における優れた製品です。数十年におよぶKingFisher製品の価値と機能性を基に開発され、機器機能をタッチスクリーンベースの完全な制御と組み合わせて、広範な適応性と性能を提供します。KingFisher Apexはサンプル調製をシンプルにします。
Apexは、すべてのKingFisher精製システムに共通の機能に加えて以下の機能を提供します:
タッチスクリーン制御
タッチスクリーンと直感的に操作できるインターフェースにより、機器操作を管理
インタラクティブデモを見る
プレートまたはチューブフォーマットの選択
96ウェル、24 ウェル、またはPCRプレートや保存チューブに対応し、20 µL~5 mLの広い容量範囲
ハイスループット精製
ランあたり24~96サンプルを処理し、アプリケーションによって操作時間を50%以上節約
複数のアプリケーション
信頼性の高い試薬を使用して、幅広いアプリケーションおよび検証済みプロトコルに対応
加熱および冷却ブロック
サンプルを100℃まで加熱、または4℃まで冷却
デュアルマグネット
2つの磁石と加熱ブロックを取り付けた場合、KingFisher Apexはプロトコルに基づいて適切なマグネットヘッドを自動的に選択
最適化されたバーコード付きプラスチック製品
ロット特異的なバーコードは、ローディング時に適切なプレート位置を確認し、ロット追跡および文書化に使用可能
当社のライブラリからプロトコルをダウンロード
または、Thermo Scientific BindIxソフトウェアを使用してプロトコルを簡単にカスタマイズ
UVランプによる汚染除去
2つのUVランプで汚染を防止
クラウドおよびネットワーク接続性
KingFisher Apexをクラウドに接続すると、プロトコルやレポートへのアクセスと制御が向上
タッチスクリーンと直感的に操作できるインターフェースにより、機器操作を管理できます。ガイド付きの映像を見ることで、プレートのローディング、プロトコルの変更、および機器のセットアップを簡単に実行できます。
プロトコルを直接機器で簡単に編集または作成でき、すべてのステップ—結合、洗浄、溶出—でプロトコルをカスタマイズできます。また、BindIxソフトウェアを使用して、PCでプロトコルを管理するオプションもあります。機器定義の制限は、プロトコル変更時の潜在的なエラーを低減します。
デュアルマグネット、チップコーム、およびプレート
2つの磁石と加熱ブロックを取り付けた場合、KingFisher Apexはプロトコルに基づいて適切なマグネットヘッドを自動的に選択します。24ウェル、96ウェル、またはPCRフォーマットから、対応するマグネットヘッドおよびプレートとともに選択することにより、大~小容量の範囲に対応できます。
Thermo Scientific BindIxソフトウェアはKingFisher Apexシステムに付属しています。このソフトウェアを使用すると、プロトコルの作成、ダウンロード、実行、変更、および保存を直接機器で、またはPC上で行えます。
プロトコルは、試薬キットを使用する核酸およびタンパク質精製手順に使用できます。このソフトウェアでは、プロトコル—結合、洗浄、および溶出—のあらゆる工程におけるステップ、パラメーター、プレート、および試薬の定義と編集が可能です。ランのログ、プレートレイアウト、およびステップパラメーターなどのステータスレポートを作成することもできます。
BindIxの詳細は、特長タブをご参照ください。
BindIxソフトウェアをダウンロードするには、表のいずれかの方法を選択してください。
BindIxソフトウェアをダウンロードする3つの方法
方法 | 操作 |
ダウンロードしたパッケージをダブルクリックして、インストールプロセスを開始する | |
Get(取得)をクリックし、次にInstall(インストール)をクリックする | |
メーカーのUSBドライブ | .msixバンドルファイルをダブルクリックし、Install(インストール)をクリックする |
システム要件:Windows10バージョン1809(17763.0)以上
KingFisher Apexは、さまざまなサンプルタイプから核酸、タンパク質、および細胞を穏やかかつ効率的に分離および精製し、幅広いダウンストリームアプリケーションに対応します。KingFisher Apexで使用できるさまざまなアプリケーションキット、試薬、プロトコルは、キット、試薬、およびプロトコルタブをご参照ください。
KingFisher Apexで機能するように設計されたプラスチック製品およびプレートのセットアップ製品の詳細は、アクセサリタブをご参照ください。
項目 | 概要 |
機器のサイズ | ベンチトップ型 |
スループットレベル | 中~高 |
プレートフォーマットごとの処理容量 | 96ウェルプレート
24ウェルプレート
保存チューブ:
|
ランあたりのサンプル数 | 24または96 |
付属ソフトウェア | BindIx |
プロトコルのカスタマイズ | 可、機器のユーザーインターフェース、またはBindIx PCソフトウェアで作成※ |
加熱/冷却範囲 | 100℃まで加熱 |
UVランプ | 2つのUVランプ、最長稼働時間23時間59分 |
サイズ(H x W x D) | 45 x 78 x 59 cm(18 x 31 x 23 in) |
重量 | 56 kg(123 lb) |
プレートフォーマット | 96ディープウェルプレート |
機器のメモリ | 約30 GB |
ディスプレイインターフェース | タッチスクリーンを備えたグラフィックユーザーインターフェース |
電源 | 100~240 VAC 50/60 Hz、280 VA |
バーコードリーダー | 機器に内蔵、1次元バーコード |
マグネットヘッドのオプション | 4つのオプション、お客様による交換が可能 |
データ接続性 | PC用のUSBデバイス |
※Windows 10バージョン1809(17763.0)以上が必要。