DNAやRNAの抽出、タンパク質調製、細胞分離ステップを自動化することで、接触時間を短縮してラボの効率を向上させ、人為的ミスを最小限に抑えることでデータ品質を高めることができます。ピペッティングや移送を含む手作業によるサンプル調製ステップは、労力と時間を要し、ラボでの再現性を制限します。最適化されたプロトコルを備えた自動抽出システムは、面倒な洗浄、結合、および溶出ステップを実行し、ミスを最小限に抑えながら混合や分離を行い、qPCR、質量分析、および次世代シーケンシングなどのダウンストリームアプリケーションですぐに使用できるようにサンプルを調製します。
詳細を見る:サンプル調製ワークフローを自動化する6つの理由
核酸、タンパク質、および細胞用の自動サンプル調製。
自動サンプル調製システムは、ラボが一貫した抽出および精製結果を得るのに役立ちます。KingFisher精製システムはラボでもっとも汎用性の高いベンチトップ自動化製品で、あらゆるタイプの分析物において効率的なワークフローソリューションを提供します。
利用可能な自動サンプル調製システム
Kingfisher instruments
自動サンプル調製用のKingFisher装置
スループットニーズが高まるに伴い、お客様のプロセスをサポートするよう、KingFisherの自動化技術はさまざまなモデルで利用可能です。
装置の比較
KingFisher Automated Extraction Process
KingFisher自動抽出システムの仕組み
KingFisherシステムは、標的リガンドの捕捉にビオチン化磁気ビーズを使用します。 洗浄、結合、および溶出の自動ワークフローにより、複雑なサンプルからDNA、RNA、タンパク質、および細胞を効率的に抽出および濃縮します。
詳細を見る:磁気ビーズベースの自動化技術の仕組み
How a Kingfisher automated sample prep system is set up
KingFisherシステムはダウンストリームアプリケーションをサポート
KingFisher自動抽出システムは多くのワークフローに適用でき、ラボにおけるさまざまなイニシアチブをサポートします。
KingFisher装置にご関心がありますか?
デモを依頼する
自動サンプル調製を最適化するソリューションが見つかります
効率やサンプルの純度または収量を向上させたい場合、適切なツールと技術がまったく異なる結果を生み出します。サーモフィッシャーサイエンティフィックの製品は、核酸、タンパク質、細胞、およびエキソソームを最適に抽出するよう設計されています。あらゆるサンプル抽出ニーズを満たすようカスタマイズされた、厳選されたキット、試薬、アクセサリをご確認ください。
Viral/Pathogen NA Isolation Kit
自動核酸抽出
核酸ワークフローは、KingFisherシステムで機能するように最適化された適切なキットと試薬を使用して、シームレスに自動化できます。
探索する: 自動核酸抽出ワークステーションのセットアップ
KingFisher自動システムに適合する核酸抽出キット:
Dynabeads for Immunoprecipitation with Protein A kit product photo
Dynabeads for Immunoprecipitation with Protein A kit product photo
細胞およびエキソソームの自動抽出
KingFisherシステムによる細胞およびエキソソーム分離の自動化は、ハンズオン時間の短縮、クロスコンタミネーションの防止、一貫した結果の実現に役立ちます。セットアップしてスタートを押し、立ち去るだけで、わずか40分で結果を得られます。
探索する: KingFisher FlexシステムとDynabeads試薬:エキソソームのプルダウンと分析に対する一貫したアプローチ
自動抽出および精製の利点
手動ステップの数を削減します
KingFisher装置は、手動のステップを排除し全体的な処理時間を短縮することで、他の装置と比較しても貴重な時間を節約します。
ダウンストリームで一貫性のある結果を実現します
KingFisherの自動抽出装置はユーザーの処理エラーを低減しながら、結果の再現性を向上させます。当社のデータでは、KingFisher装置で処理したサンプルは、ラン間や異なるユーザー間で一貫した結果を示しています。これは、qPCR、NGS、デジタルPCR、および質量分析など、より高感度のダウンストリームアプリケーションにおいて非常に重要です。
サンプルあたりの全体的なコストを低減します
労力や材料の需要を見ると、自動化は大規模なコスト削減を実現します。手作業を減らして作業者をより幸せにすることは言うまでもないでしょう。 
Chart showing average time required for gDNA, cfDNA and RNA prep using automated and manual process
自動抽出のリソースをご覧ください
KingFisherのリソース
Dynabeadsのリソース
MagMAXのリソース
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay