自動核酸抽出キットには通常、バイアル、カートリッジ、またはプレートに適切に充填されたバッファーと試薬が含まれます。このキットは、さまざまな生物学的サンプルからのDNAおよびRNAの抽出を自動化するリキッドハンドラーや精製システムと組み合わせて使用できるように設計されています。
他のDNA精製法と比較して、磁気ビーズの優れている点は?
  • 卓越した結合能:混合および洗浄ステップ中にターゲットを完全に曝露することによって実現
  • 目詰まりが少ない:流動性の高い分散と均一な濃度のため
  • 溶出が向上:わずか1 mLの少量でも可能
  • より広いサンプル範囲:粘度の異なるサンプルに対応可能
  • 汎用性:低~高スループットのアプリケーションおよびプロトコル
磁気ビーズDNA抽出
DNA Multi Sample Ultra 2.0 Kit
お客様の可能性を拡大—サンプル精製機能の拡張。KingFisher装置で骨髄サンプルや10 mLの全血からゲノムDNAを分離できます。
研究を向上させる
磁気ビーズRNA抽出
磁気ビーズベースのRNA抽出法は他の方法と同等で、サンプル処理中のクロスコンタミネーションリスクの低減や、さまざまな粗サンプルタイプからRNAを直接分離できるという利点があります。また、当社の磁気ビーズは非多孔性であるため、時間のかかるインキュベーションステップが不要です。
セルフリーDNA(cfDNA)
MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation KitおよびMagMAX Cell-Free DNA Isolation Kitを使用して、複数のサンプルタイプからセルフリーDNA(cfDNA)を抽出できます。これらのキットは磁気ビーズベースの技術を利用しており、高品質の核酸を高い再現性で回収するのに役立ちます。このサンプル調製ステップは、リアルタイムPCR、デジタルPCR、および次世代シーケンシングなどの幅広いアプリケーションに適しています。
セルフリーDNA(cfDNA)抽出の詳細をご確認ください
セルフリーDNA分離キット
お客様の可能性を拡大—サンプル精製機能の拡張。KingFisher装置で唾液および10 mLの尿からセルフリーDNAを分離できます。
研究を向上させる
ホルムアルデヒド固定パラフィン包埋(FFPE)組織サンプル抽出
ホルムアルデヒド固定パラフィン包埋(FFPE)およびパラホルムアルデヒド固定組織サンプルは取り扱いが繊細であり、適切な核酸単離のためには細部まで注意を払う必要があります。FFPEサンプルから信頼性の高い核酸単離を求める研究者は、MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kitを使用することでこれを実現できます。DNAとRNAは、同じFFPEサンプルから単一のワークフローで連続的に抽出されるため、多様なサンプル解析が可能になります。サンプルを手動またはオープンロボットを使用した自動システムで処理することも可能で、最大96のサンプルを同時に処理できます。
ウイルスおよび病原体の核酸分離
MagMAXViral/Pathogenキットおよび試薬は磁気ビーズベースの技術を利用して、手動または自動により幅広い研究サンプルタイプから高品質の核酸を精製します。時間を節約し再現性を高めるために、自動精製を実現するKingFisher装置と組み合わせることができます。当社のキットは、SARS-CoV-2やその他の感染性疾患病原体のウイルス核酸分離に推奨されます。
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
輸送培地のスワブ、唾液、便、尿、血しょう、および血清などのさまざまな生物学的サンプルタイプ中のウイルス、細菌(グラム陽性およびグラム陰性)、真菌、および寄生虫病原体から核酸を回収します。
詳細を見る:MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
以下の製品は、SARS-CoV-2およびその他の感染性疾患病原体の研究ベースのウイルス核酸分離に推奨されます。キットの違いについては、よくある質問をご確認ください。
MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit(A48383R)のご注文に関する詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。
サンプルタイプ別のMagMAX磁気ビーズ精製
微生物DNA分離
微生物DNAを分離して濃縮することで、研究者は微生物叢がヒトの健康にどのように影響するかをより深く理解できます。回収した核酸がサンプルの多様な微生物叢を正確に反映していることがもっとも重要です。当社の製品は、便や土壌などの困難なサンプルを含むさまざまなサンプルタイプから、高品質の核酸を高スループットおよび低スループットで精製します。回収された核酸は、マイクロアレイ、リアルタイムPCR、および次世代シーケンシングなどの幅広いアプリケーションに適合します。
Viral/Pathogen NA Isolation Kit
便、尿、唾液などの生物学的サンプルから、中~高処理量の消化管検査用核酸を回収できます。
詳細を見る:MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
感染性病原体の排水検査とサーベイランス
排水調査は、新型コロナウイルスやその他の浮遊病原体を含む感染症の地域的な広がりをモニターするための有用なツールとして、近年注目が高まっています。MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kitは、従来の排水調査法よりも多くの利点を提供します。このキットは使いやすく、濃縮排水から核酸をわずか45分で分離できます。磁気ビーズを使用した当社のウイルス濃縮プロトコルは、効率的な濃縮と核酸分離を実現します。
詳細を見る:排水調査委
唾液からのDNA抽出
唾液は非侵襲的に採取でき、研究用の一般的なDNA源です。MagMAX Saliva gDNA Isolation Kitは、収量と純度を犠牲にすることなく、シングルステップを採用し、手間のかかる複数のサンプル処理ステップを使用する他の方法で通常必要とされる時間と労力を最小限に抑えます。サンプルを標準化したり試薬量を調整することなく、広範囲のサンプル量を同時に処理し、シンプルなサンプル調製を実現します。
唾液の採取および検査のためのガイド
唾液ベースの研究の詳細については、当社の唾液採取および検査のための「How-To」ガイドをご覧ください。この複雑な生体液は、ヒトの生理学および疾患の病態生理学において重要な役割を果たします。
eBookを入手する
乾燥血液スポットからのHIV-1 RNA分離
HIV-1 RNAは乾燥血液スポット(DBS)から分離できます。DBSは、輸送に特別な装置を必要とせず、室温で出荷できるサンプルタイプです。DBSサンプリングは、容易な輸送プロトコルによる費用対効果の高いソリューションで、遠隔地集団におけるグローバルヘルスとサーベイランスの範囲を拡大できます。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 Dried Blood Spotsは、乾燥血液スポット(DBS)または血しょうから核酸を分離および精製します。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 Dried Blood Spotsは、KingFisher自動精製システムやHIV-1 Genotyping Kit with Integraseなどのダウンストリームアッセイに適合します。
HIV薬剤耐性の検出に使用されるジェノタイピングワークフロー
一般的なジェノタイピングワークフローのステップには、検体処理、RNA抽出、RT-PCR、nested PCR、確認、 精製、サイクルシーケンシング、シーケンシングクリーンアップ、配列検出、およびデータ解析が含まれます。
植物細胞のRNAとDNAの抽出
植物サンプルからDNAおよびRNAを抽出するステップには、以下が含まれます:組織の破壊、植物サンプルのホモジナイズ、核酸をターゲット磁気ビーズで結合、磁気粒子処理装置を使用した、または微量遠心機チューブを使用した手動でのサンプル洗浄および溶出からDNAの精製。
植物からDNAおよびRNAを抽出する際の課題は困難な場合があり、植物組織に含まれる炭水化物、フェノール類、およびその他の化合物を軽減するように特別に設計されたキットが必要です。細胞壁は分解するのが困難な場合があり、溶解物はタンニン、フェノール、および複合多糖類などの阻害化合物を含んでいることが多く、DNAの品質を妨げて、ダウンストリームの反応に影響を与える可能性があります。
ハイスループットの自動抽出や手動精製を実現するために、MagMAX Plant DNA Isolation Kitはこれらの課題を軽減し、さまざまな植物種からDNAを効果的に抽出できるように設計されています。このキットはMagMAX磁気ビーズ技術を使用しており、フェノール/クロロホルム抽出やアルコール沈殿は不要です。この工程は、10~100 mgの植物サンプルからDNAを分離するように最適化されています。DNAの収量は、ゲノムサイズ、倍数性、細胞数、組織サンプルの古さ、および保存条件などによって、種や組織間で異なります。
微生物DNA分離
微生物DNAを分離して濃縮することで、研究者は微生物叢がヒトの健康にどのように影響するかをより深く理解できます。回収した核酸がサンプルの多様な微生物叢を正確に反映していることがもっとも重要です。当社の製品は、便や土壌などの困難なサンプルを含むさまざまなサンプルタイプから、高品質の核酸を高スループットおよび低スループットで精製します。回収された核酸は、マイクロアレイ、リアルタイムPCR、および次世代シーケンシングなどの幅広いアプリケーションに適合します。
Viral/Pathogen NA Isolation Kit
便、尿、唾液などの生物学的サンプルから、中~高処理量の消化管検査用核酸を回収できます。
詳細を見る:MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kit
感染性病原体の排水検査とサーベイランス
排水調査は、新型コロナウイルスやその他の浮遊病原体を含む感染症の地域的な広がりをモニターするための有用なツールとして、近年注目が高まっています。MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kitは、従来の排水調査法よりも多くの利点を提供します。このキットは使いやすく、濃縮排水から核酸をわずか45分で分離できます。磁気ビーズを使用した当社のウイルス濃縮プロトコルは、効率的な濃縮と核酸分離を実現します。
詳細を見る:排水調査委
唾液からのDNA抽出
唾液は非侵襲的に採取でき、研究用の一般的なDNA源です。MagMAX Saliva gDNA Isolation Kitは、収量と純度を犠牲にすることなく、シングルステップを採用し、手間のかかる複数のサンプル処理ステップを使用する他の方法で通常必要とされる時間と労力を最小限に抑えます。サンプルを標準化したり試薬量を調整することなく、広範囲のサンプル量を同時に処理し、シンプルなサンプル調製を実現します。
唾液の採取および検査のためのガイド
唾液ベースの研究の詳細については、当社の唾液採取および検査のための「How-To」ガイドをご覧ください。この複雑な生体液は、ヒトの生理学および疾患の病態生理学において重要な役割を果たします。
eBookを入手する
乾燥血液スポットからのHIV-1 RNA分離
HIV-1 RNAは乾燥血液スポット(DBS)から分離できます。DBSは、輸送に特別な装置を必要とせず、室温で出荷できるサンプルタイプです。DBSサンプリングは、容易な輸送プロトコルによる費用対効果の高いソリューションで、遠隔地集団におけるグローバルヘルスとサーベイランスの範囲を拡大できます。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 Dried Blood Spotsは、乾燥血液スポット(DBS)または血しょうから核酸を分離および精製します。MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 Dried Blood Spotsは、KingFisher自動精製システムやHIV-1 Genotyping Kit with Integraseなどのダウンストリームアッセイに適合します。
HIV薬剤耐性の検出に使用されるジェノタイピングワークフロー
一般的なジェノタイピングワークフローのステップには、検体処理、RNA抽出、RT-PCR、nested PCR、確認、 精製、サイクルシーケンシング、シーケンシングクリーンアップ、配列検出、およびデータ解析が含まれます。
植物細胞のRNAとDNAの抽出
植物サンプルからDNAおよびRNAを抽出するステップには、以下が含まれます:組織の破壊、植物サンプルのホモジナイズ、核酸をターゲット磁気ビーズで結合、磁気粒子処理装置を使用した、または微量遠心機チューブを使用した手動でのサンプル洗浄および溶出からDNAの精製。
植物からDNAおよびRNAを抽出する際の課題は困難な場合があり、植物組織に含まれる炭水化物、フェノール類、およびその他の化合物を軽減するように特別に設計されたキットが必要です。細胞壁は分解するのが困難な場合があり、溶解物はタンニン、フェノール、および複合多糖類などの阻害化合物を含んでいることが多く、DNAの品質を妨げて、ダウンストリームの反応に影響を与える可能性があります。
ハイスループットの自動抽出や手動精製を実現するために、MagMAX Plant DNA Isolation Kitはこれらの課題を軽減し、さまざまな植物種からDNAを効果的に抽出できるように設計されています。このキットはMagMAX磁気ビーズ技術を使用しており、フェノール/クロロホルム抽出やアルコール沈殿は不要です。この工程は、10~100 mgの植物サンプルからDNAを分離するように最適化されています。DNAの収量は、ゲノムサイズ、倍数性、細胞数、組織サンプルの古さ、および保存条件などによって、種や組織間で異なります。
がん研究のため準備
いくつかの短い質問に答えると、お客様のワークフローニーズに適したサンプル調製ソリューションが見つかります。
クイズに答える
KingFisherシステムを使用したMagMAXキットの自動化
KingFisherシステムには以下の利点があります
  • さまざまなスループット—装置のモデルによって、1回のランあたり6~96サンプルを処理
  • 交換可能なフォーマット—幅広いインプット量を処理
  • プロトコルのカスタマイズ—プロトコルを容易に編集・変更したり、新しいプロトコルを作成可能
  • 最適化された試薬—複数の磁気ビーズ試薬に適合
製品を見る:KingFisherシステム
ダウンロード:KingFisher精製システム用の検証済みソフトウエア自動化スクリプト
Four different Kingfisher purification instruments
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner white gradient overlay