感染症研究アプリケーションのためのDNAおよびRNAの抽出
1つの核酸抽出キットを、複数の微生物や感染症研究アプリケーションに使用できます。Applied Biosystem MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kitは、磁気ビーズベースの技術と高度な組成を組み合わせており、qPCRNGSなどのダウンストリームアプリケーション用に、さまざまなヒト生物学的サンプルからウイルス、細菌、真菌、および寄生虫の核酸を分離します。
MVP Prime for Infectious disease research
高度なワークフロー用に対応するアクセサリと組み合わせることで、このキットはいくつかの利点を提供します。1つの分離キットで感染性疾患の複数の病原体やサンプルタイプを分離できます。このキットは、自動抽出用のKingFisher精製システムに対応しており、ダウンストリームのサーモフィッシャーアッセイにも対応しているため、 完全な感染症研究ワークフローを実現します。
ページの内容:
病原体とは?
病原体は、動物や植物に感染する可能性のある、疾患の原因となる細菌、ウイルス、および真菌です。細菌は体内に入るとすぐに繁殖する、微細な病原体です。細菌は、組織を損傷したり病気を引き起こす可能性のある毒素を放出する傾向があります。ウイルスは細菌よりも小さく、宿主細胞に侵入して増殖し、何百・何千もの新しいウイルスを産生して他の宿主細胞に感染します。真菌は胞子を産生する生物で、時には病気を引き起こします。
複数のサンプルタイプに対応した1つのソリューションを使用した病原体研究
病原性微生物を研究するために、研究室では、選択したサンプルタイプからの核酸の分離をサポートするキットや試薬を、自動化装置と組み合わせて使用できます。その後DNAやRNAを、さまざまな分析装置および技術を使用して、ダウンストリームで分析できます。感染症研究のための核酸精製の詳細をご確認ください。
製品の特長と利点
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kitは、次のような特長により、感染研究の向上に役立ちます:
  • 高度な組成—核酸収量を最大化してアッセイ感度を向上
    • 一部の病原性ターゲットの分離で収量を向上させ、最大2.5 Ctまで早期の増幅を実現できます*
    • 結合溶液の粘度が低いため、以前のMagMAX溶液よりもピペット操作が容易です
    • ワークフローオプションの汎用性
    • 自動化用に最適化された組成とスクリプト
  • 合理化されたシンプルなワークフロー
    • 1つのサンプル調製ソリューションで、性感染症(STI)、気道感染症(RTI)、尿路感染症(UTI)、血液媒介感染症(BBI)、消化管感染症(GI)、およびその他の感染症などの複数のアプリケーションに使用できるため、複数キットの必要性を低減します
    • 3種類のシンプルなワークフロー
    • 1つのユーザーガイドとシンプルなプロトコルにより、ワークフローを効率化し、ラボの効率を最大化します
    • 同じKingFisherスクリプトを使用して、1つのプレート上でさまざまなサンプルタイプを実行することにより、バッチを合理化できます
  • サンプルタイプの汎用性—輸送培地中のスワブ(呼吸器、子宮頚部、傷部スワブ)、唾液、便、 尿、血しょう、および血清などのさまざまな生物学的サンプルからの高品質の核酸の分離を可能にします
  • 自動化対応—KingFisher精製システムと組み合わせることで、迅速なサンプル抽出が可能になり、96サンプルを60分以内に処理できます
  • 持続可能な設計—設計から製品ライフサイクルの終わりまで、より持続可能な改善を取り入れているため、環境への影響を低減します
    • ペーパーレスの文書—箱に印刷されたQRコードを使用して、デジタルのユーザーガイドに容易にアクセスできます
    • 低い危険性—すべての試薬がREACH**に準拠しています
    • より環境により優しい界面活性剤—生物分解性の界面活性剤
    • 配慮されたパッケージ—コンパクトな製品パッケージサイズ
  • 柔軟な構成を利用可能—ユーザーによる充填および充填済みフォーマット***、アクセサリ、大型スタンドアロンボトルなど、適応性に優れたキット構成
  • サンプルの追跡—サンプルプレートへの添加を追跡するために、プロテイナーゼKを着色する色素が含まれています
*サイクルしきい値(Ct)の評価はアッセイおよびワークフローによって異なります。すべてのワークフローとアッセイについてお客様が評価することが推奨されます。
**REACHは欧州連合の規制で、化学物質が引き起こす可能性のあるリスクから人間の健康や環境を守るために採択されています。REACH—ECHA(europa.eu)の理解
***充填済みキットは特定の地域でのみご利用になれます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。
感染症研究のワークフロー
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation KitをKingFisher精製システムで使用した、感染症研究のための完全で簡素化されたワークフローの例です。
RNA sample prep
サンプルを採取します
  • 輸送培地中のスワブ
  • 唾液
  • 便
  • 尿
  • 血しょう
  • 血清
96ディープウェルプレートを調製するか、充填済みプレート*を使用します
*高度な便ワークフローには使用できません 
MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit      KingFisher Apex Purification System
新しいMagMAX Primeキットで使用されている磁気ビーズ技術を活用して、KingFisherシステムでウイルス、細菌、真菌、および寄生虫の核酸を自動で分離および精製できます。
QauntStudio PCR system
QuantStudio PCRシステムでqPCR検出を実施したり、さまざまなダウンストリームアッセイを実行して、多様なアプリケーションを実現できます
データ分析
RNA sample prep
サンプルを採取します
  • 輸送培地中のスワブ
  • 唾液
  • 便
  • 尿
  • 血しょう
  • 血清
96ディープウェルプレートを調製するか、充填済みプレート*を使用します
*高度な便ワークフローには使用できません 
MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit      KingFisher Apex Purification System
新しいMagMAX Primeキットで使用されている磁気ビーズ技術を活用して、KingFisherシステムでウイルス、細菌、真菌、および寄生虫の核酸を自動で分離および精製できます。
QauntStudio PCR system
QuantStudio PCRシステムでqPCR検出を実施したり、さまざまなダウンストリームアッセイを実行して、多様なアプリケーションを実現できます
データ分析
性能データ
MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation Kitは、クロスコンタミネーションのリスクを最小限に抑えながら、正確な結果を提供します
基本的なワークフローにおいて、血液媒介感染症、呼吸器系感染症(RTI)、性感染症(STI)/尿路系感染症(UTI)でさまざまな濃度の核酸の増幅が確認されました
図2.MVP Primeは、RTI、血液介在感染症、およびSTI/UTIなどのアプリケーションで基本的なワークフローを使用する際に、高品質のqPCR性能を確保するのに役立ちます。*SKU A53651を基本的なワークフローの事前消化アクセサリとして使用して、乾燥血液スポットを溶解しました。
高度の溶解および高度の便ワークフローにおいて、性感染症(STI)/尿路感染症(UTI)および消化器系感染症(GI)で、さまざまな濃度の核酸の増幅が確認されました
図3.MVP Primeは、STI/UTIやGIなどのアプリケーションで高度のワークフローを使用する際に、高品質のqPCR性能を確保するのに役立ちます。真菌やグラム陽性細菌用のMagMAX Prime Viral/Pathogen G+ Bacterial and Fungal Lysis Bufferや、糞便サンプル用のMagMAX Prime Viral/Pathogen Stool Lysis BufferおよびMagMAX Prime Viral/Pathogen Bead Beating Tubesなどのアクセサリを活用することで、高度なワークフローを用いてさまざまな分子アプリケーションで一貫したqPCR結果を実現できます。
充填済みキットは、ユーザーが充填するキットと比較して平均10分節約しました
充填済みワークフローにより、自動プラットフォームを使用して核酸を45分以内に抽出できます*
図4.充填済みプレートを使用すると、試験した3人のユーザー全員において、サンプルから核酸の精製までの総時間が45分以内に短縮されました。これは、手動ワークフローと比較したワークフローセットアップの時間に関して、約2.5倍の節約になります。これは平均して、合計で約10分の時間短縮に相当します。
*充填済みキットは特定の地域でのみご利用になれます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。
ご注文情報
難しい病原体タイプを扱う際に、どのアクセサリを追加で選択すべきかを知る必要があります。
利用可能な試薬および洗浄溶液
リアルタイムPCRによる感染症検査
呼吸器、消化管、尿路、膣および性感染症、アルボウイルス用の信頼性の高いソリューション。
ポートフォリオを見る
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner dark gradient overlay